科学服务领域的当先者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日在京隆重推出新产品Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS,为客户带来全新ICP-MS解决方案。iCAP RQ ICP-MS 不仅是可靠的分析性能和数据保障,而且还能够提供智能的操作、简便的方法开发和高效的分析效率。
Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS提供多元素检测的完整解决方案。拥有强大的抗干扰能力和直观清晰的操作流程的iCAP RQ ICP-MS,不仅确保大批量数据的准确性,提高实验的分析效率,而且大幅度地提升实验室的检测能力。合理的硬件设计,致力于降低维护频率以保证仪器正常运行,从而满足实验室对仪器需求的最大化,是一款强大可靠的专业分析仪器。
iCAP RQ ICP-MS技术特点:
  • 四极杆碰撞反应池配合多种干扰消除模式,保证检测数据的准确性
  • 超强的基体耐受性,轻松应对包括海水在内的复杂样品
  • 稳健的等离子体性能,完全满足有机样品(如:100%乙腈)的直接分析
  • 先进的热平衡技术,确保长期的质量稳定性
  • 超高真空系统配合低频驱动四极杆质量分析器,确保获得更高的分析灵敏度
  • 全新的固态射频发生器设计,具有超常的点火可靠性
在目前的经济环境下,各实验室均想方设法,要在获取准确可靠数据的同时增加通量,提高生产率,并节约生产成本, 赛默飞在元素分析领域取得的新进展正好赋予这一能力,可帮助客户通过提高效率、简化方法开发制定来实现上述目标。
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的当先者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公 司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为 了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
媒体垂询:
赛默飞世尔科技
邵帅
公共关系及市场传播高级经理
电子邮件:marshal.shao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2715 
高赫
公共关系经理
电子邮件:sura.gao@thermofisher.com
电话:(86-21)6865 4588-2695
公关公司
顾蓓蕾
Powell Tate
电子邮件:BGu@powelltate.com
电话:(86-21)2411-0235
请扫码关注:赛默飞世尔科技中国官方微信