2018年7月19日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)宣布推出基于高通量测序技术(NGS)的Oncomine TCR Beta-SR Assay(SR = Short Reads)试剂。该产品可用于全面评估免疫系统的多样性,从而评价人体对感染、疫苗、细胞免疫治疗的免疫反应状况,反映免疫组库与疾病和治疗的关系,进一步发掘免疫反应相关的潜在标志物。Oncomine TCR Beta-SR Assay的上市,进一步完善了赛默飞旗下T细胞免疫组库解决方案,其兼容血液、FFPE(石蜡包埋组织)、以及cfDNA样本,并以双条码技术进一步降低引物干扰和误差,提升检测灵敏度,有利于肿瘤免疫研究的不断发展。
近年来,以干细胞治疗和CAR-T(嵌合抗原受体T细胞免疫疗法)免疫细胞治疗为代表的肿瘤细胞治疗成为了引领未来医学革命的方向之一,并受到了业界瞩目。随着相关研究深入,T细胞免疫组库逐渐成为肿瘤免疫治疗及细胞治疗研究的热点以及突破口。赛默飞在2017年推出TCR免疫组库检测NGS试剂(Oncomine TCR Beta-LR Assay)。此次上市的Oncomine TCR Beta-SR Assay与此前发布的Oncomine TCR Beta-LR Assay形成了优势互补,进一步完善了旗下T细胞免疫组库解决方案。
Oncomine TCR Beta-SR Assay的独特设计使研究人员可选择DNA或者RNA作为起始样本开展检测,且不受引物偏差的干扰,研究者使用Ion GeneStudio S5系统和Ion Torrent分析系统可在48小时内得到分析结果。与Oncomine TCR Beta-LR Assay结合使用时,研究人员可以实现全面的TCR beta测序,获得包括TRBV等位基因在内的分型结果,用于免疫应答相关的克隆型分析以及工程化T细胞监测。
赛默飞大中华区总裁艾礼德(Tony Acciarito)表示:“支持肿瘤免疫治疗研究是赛默飞近年来在生物医药领域的业务重点之一,我们希望借由Oncomine TCR Beta-SR Assay的上市进一步完善我们的T细胞免疫组库解决方案,全方位地帮助我们的客户加速肿瘤免疫治疗向临床转化,践行赛默飞让世界变得更健康的使命。”
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过220亿美元,在全球拥有约70,000名员工。
我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、加速药物上市进程、提高实验室生产力。
借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们领先结合创新技术、便捷采购方案和全方位服务。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
关于赛默飞世尔科技中国
赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为4500名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。
为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国还设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2400名专业人员直接为客户提供服务。
我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
媒体垂询:
赛默飞世尔科技
高赫
公共关系经理
电子邮件:Sura.gao@thermofisher.com
电话:(86-21) 6865 4588-2695
公关代理
爱德曼国际公关
艾云飞
电子邮件:Levin.ai@edelman.com
电话:(86-21) 6193 7536