验证微粒计数和尺寸分析仪器的性能
验证微粒计数和尺寸分析仪器的性能
当使用粒子尺寸分析仪器解决现实生活中的分析问题时,可将 Thermo Scientific™ NIST溯源尺寸标准微粒作为第三方参考来校准和检查仪器性能。分析证书和 NIST 溯源通过回答以下问题帮助审查:“您怎么知道仪器正在正确测量?”
主要应用
  • 粒子尺寸仪、粒子计数器的仪器校准、开发和测试
  • 仪器质量控制:检查激光功能中的仪器问题和移位、检查校准曲线形状等
  • 设备效率研究:样品瓶清洁、污染研究、过滤器测试(包括过滤器泄漏)、广泛分布材料分析
  • 电流反向器:液晶显示器、精密微电子