微粒技术
将 Thermo Scientific™ 微粒解决方案应用于校准、免疫检测、流式细胞技术和颗粒分析。我们专业致力于为世界领先的临床诊断实验室、制药公司、大学和科究机构提供最专业、精准度高、批间差小、均匀性高和稳定性好的微粒。
无论是诊断领域的侧向层析技术、玻片凝集法和浊度法任何一个方面的研发,或是微粒表征、细胞分选与计数、食品/农业、工业以及其他更多应用,请联系我们的微粒技术人员。
微粒技术产品目录
使用 Thermo Scientific Color-Rich™ 染色微球开发高品质、高灵敏度POC诊断分析方法。我们的内部染色方法提供了出色的色彩饱和度、防止颜色在液体介质中产生渗滤、留出无染料表面便于耦合,并可实现最佳的免疫反应性。
使用 Thermo Scientific™ 计数质控粒子对粒子计数结果进行验证,确保最大程度提高颗粒物质的测量准确性。在对空气、物体表面或液体污染度具有严格要求且需要频繁监测的领域,这是至关重要的。
使用 Thermo Scientific™ 流式细胞仪染色微球进行校准、校直、计数和仪器设置,确保层析和光学稳定性,并开发用于同时检测和定量多达 24 种不同分析物的分析方法,确保流式细胞仪仪器性能最佳。
使用 Thermo Scientific™ Fluoro-Max™ 荧光微球开发高灵敏度和准确度的侧向层析检测技术。这些微粒有多种尺寸和颜色可供选择,均进行了内部染色以确保最大的色彩亮度、能见度和色彩饱和度,防止浸出以达到最佳稳定性,并提供便于耦合的无染料表面。
当使用粒子尺寸分析仪器解决现实生活中的分析问题时,可依据 Thermo Scientific™ NIST 溯源性尺寸标准粒子作为第三方参考来校准和检查其性能。
在专业研究和工业应用中使用 Thermo Scientific™ 专业乳胶微球进行优化测定、分析各种尺寸的颗粒材料以及测试烟雾探测器和过滤介质,实现精确的性能和准确的结果。
[ 在线反馈 ]
*
*
*
*
*
 尺寸标准粒子(DUKE 粒子)
 计数质控微粒
 流式细胞微粒
 染色微粒
 荧光微粒
 专业微粒
*
了解更新详情,请联系临床诊断部 张经理 电话:15921867151 邮箱:anita.zhang@thermofisher.com