More clinical biomarkers. More accurately. Faster than ever.
更多临床生物标记物。 更加准确。 最快的速度。
临床和转化研究面临的重大挑战是以可靠的方式发现潜在、临床相关的生物标记物。 然后,在最可能短的时间内完成阳性鉴定发现,以实现验证和确认。 质谱可能实现新筛查和临床相关的检测,并支持不断发展的靶向治疗。 缩小从发现到验证及确认的差距需要高性能的仪器和软件,以及基于 MS 的生物标记物发现和用于生物标记物验证的方法开发的高水平能力。
除非另有说明,所有产品均仅供研究使用,不得用于诊断操作。
质谱仪
波士顿儿童医院
将质谱分析引入您的实验室
成功的关键考虑因素
波士顿儿童医院化学学科副主任、DABCC、哲学博士 Mark Kellogg 讨论了他向实验室引入质谱分析的过程,以及您需要充分了解的内容。
观看该网络讲座 ›
  • 结合高容量传输管实现最大离子负载量,使用电动离子漏斗容纳和传输更宽质量数范围内的离子,并使用高场 Orbitrap™ 质量分析器。
  • 能够快速鉴定和分析肽段,进行无标记和TMT定量、自上而下的蛋白质组学分析、复杂的DDA和DIA分析以及动态保留时间PRM和生物制药表征。
  • 最佳的灵敏度,即使在复杂的基质中也可以获得所有分子类型的全面数据。
  • 卓越的稳定性,能够提高数据的可靠性,同时延长仪器的正常运行时间。
  • 可靠性和可重现性提高了每次运行以及每个样品的数据质量。
适合进行蛋白质鉴定、完整蛋白质分析、鸟枪法脂质组学、代谢组学、高通量蛋白质组学和筛查工作流程、靶向定量和未知物回顾性鉴定
  • Orbitrap 分析器
  • 质量范围 m/z 50-6000
  • 质量准确度 < 1ppm
  • 使用扩展质量数范围(EMR)选项时质量分辨率高达 280,000
  • 扫描速度高达 12Hz MS 和 MS/MS
  • 蛋白质模式
  • 宽动态范围和超高质量分辨率使其能够可靠地鉴定更多低丰度蛋白质。
  • Tribrid 架构可提供史无前例的分析深度和使用简便性。
  • 创新的软件和仪器设计使您可以专注于科学本身。
三重四极杆气质联用结合高分辨率、全扫描HR/AM功能提供定量能力。  
  • 质量范围: 50 至 3,000 m/z
  • 检测限 <6 fg OFN
  • 定量动态范围: > 106 
  • 质荷比为272时,分辨能力高达100,000
  • ppt级别的灵敏度
为高通量分析实验室设计并与其一起开发,可实现最高生产率、MS/MS简化甚至更高性能的SRM。
  • 质量范围: 1.2 至 1100 u
  • 检测限 ≤ 0.4 fg OFN,视配置而定
  • 扫描高达 20,000 u/s
  • 多达 800 个 SRM 离子对
不管您是执行常规的总元素分析还是先进研究,这款独特的系统都能提供强大、快速、高度灵敏的痕量检测。 iCAP RQplus ICP-MS可提供三种型号,是各类应用和市场领域的理想工具,能够满足从常规的24/7全天候分析到严苛的高质量研究的各种需求。
使用 Thermo Scientific CETAC 自动进样器提高实验室的样品通量。
  • CETAC ASX-280自动进样器提供180个样品容量,实现低到中等的样品通量
  • CETAC ASX-560 自动进样器可容纳高达360个样品,实现中到高的样品通量
  • 结合高容量传输管实现最大离子负载量,使用电动离子漏斗容纳和传输更宽质量数范围内的离子,并使用高场 Orbitrap™ 质量分析器。
  • 能够快速鉴定和分析肽段,进行无标记和TMT定量、自上而下的蛋白质组学分析、复杂的DDA和DIA分析以及动态保留时间PRM和生物制药表征。
  • 最佳的灵敏度,即使在复杂的基质中也可以获得所有分子类型的全面数据。
  • 卓越的稳定性,能够提高数据的可靠性,同时延长仪器的正常运行时间。
  • 可靠性和可重现性提高了每次运行以及每个样品的数据质量。
适合进行蛋白质鉴定、完整蛋白质分析、鸟枪法脂质组学、代谢组学、高通量蛋白质组学和筛查工作流程、靶向定量和未知物回顾性鉴定
  • Orbitrap 分析器
  • 质量范围 m/z 50-6000
  • 质量准确度 < 1ppm
  • 使用扩展质量数范围(EMR)选项时质量分辨率高达 280,000
  • 扫描速度高达 12Hz MS 和 MS/MS
  • 蛋白质模式
  • 宽动态范围和超高质量分辨率使其能够可靠地鉴定更多低丰度蛋白质。
  • Tribrid 架构可提供史无前例的分析深度和使用简便性。
  • 创新的软件和仪器设计使您可以专注于科学本身。
三重四极杆气质联用结合高分辨率、全扫描HR/AM功能提供定量能力。  
  • 质量范围: 50 至 3,000 m/z
  • 检测限 <6 fg OFN
  • 定量动态范围: > 106 
  • 质荷比为272时,分辨能力高达100,000
  • ppt级别的灵敏度
为高通量分析实验室设计并与其一起开发,可实现最高生产率、MS/MS简化甚至更高性能的SRM。
  • 质量范围: 1.2 至 1100 u
  • 检测限 ≤ 0.4 fg OFN,视配置而定
  • 扫描高达 20,000 u/s
  • 多达 800 个 SRM 离子对
不管您是执行常规的总元素分析还是先进研究,这款独特的系统都能提供强大、快速、高度灵敏的痕量检测。 iCAP RQplus ICP-MS可提供三种型号,是各类应用和市场领域的理想工具,能够满足从常规的24/7全天候分析到严苛的高质量研究的各种需求。
使用 Thermo Scientific CETAC 自动进样器提高实验室的样品通量。
  • CETAC ASX-280自动进样器提供180个样品容量,实现低到中等的样品通量
  • CETAC ASX-560 自动进样器可容纳高达360个样品,实现中到高的样品通量