liquid-solid-phase-assays-product-230x195
无故障、使用灵活,从而提升性能
选择我们独特设计的可拆模块,模块的耐热树脂和锁定孔可以在读数和清洗期间保持相同高度以确保准确性和有效性。Thermo Scientific™ Nunc™ 框架和板条特别适用于液相 PCR、免疫 PCR、结合核苷酸和杂交测定。
可拆模块
这些框架的独特设计是液相 PCR、免疫 PCR 和杂交测定的理想选择,提供无误差,使用灵活、准确读数和高效清洗。
固相指南
无论选择哪种样式,都要针对应用就理想表面类型进行一系列选择。所做选择取决于需要固定的测定组分。我们的固相指南介绍了一系列固相技术,包括:
  • 固相样式和表面
  • 参数影响涂层
  • ELISA 测定条件
  • DNA 固定
固相指南