diagnostic-plates-modules-banner-470x250
表面物质
查找适用于生物大分子的被动吸附表面、适用于生物小分子的共价偶联表面及适用于亲和物标记生物分子的亲和力捕获表面的相关产品的重要信息。 我们的诊断解决方案在免疫检测板技术方面拥有 30 多年的业界领先经验。
诊断板和模块精选类别
可选择 PolySorp™、Medisorp™、 MaxiSorp™  和 MultiSorp™ 涂层,我们的透明 Immuno 可拆模块、标准模块和孔板可帮助您为特定生物分子的固定选择相应的被动吸附表面。
我们的孔板和模块可提供亲和结合和共价结合表面,降低了分子取向的变异性,并减少了您实验使用的试剂量。
我们的 Immuno 管和管塞是 ELISA 、固相 RIA、液相 RIA 或样品贮存的理想选择,提供下列产品规格以供选择: PolySorp™、 MaxiSorp™ 和 Mini-Sorp™。进行 生物技术、制药实验室或疫苗和诊断试剂盒生产工作时,可使用  Thermo Scientific™ Nunc™ 免疫检测棒。
可选择 PolySorp™、Medisorp™、 MaxiSorp™ 和 MultiSorp™ 涂层,我们的黑色和白色 Immuno 可拆模块、标准模块和孔板可帮助您选择被动表面 ,以确保 荧光和发光测定易于处理。
solid-phase-techniques-banner-230x195
What is the best type of surface for my needs?
Whatever the format chosen, there are a number of choices to be made about the best type of surface for the application. The choice will depend on the assay component to be immobilized. Our Solid Phase Guide is an introduction to solid phase techniques, including:
  • Solid Phase formats and surfaces
  • Parameters affection coating
  • Assay conditions for ELISA
  • Immobilization of DNA
Browse our interactive solid phase guide ›