AbAg IA IVD
Dynabeads具有诸多独特的优点,且已十分完善,成为金标准的免疫诊断方法。 我们可提供用于免疫诊断的全套产品,有不同的大小和表面化学基团可供选择。 一些Dynabeads适用于抗原分析中肽和小分子抗原的固定。 其他Dynabeads可实现较大分子量蛋白质和抗体的固定,在传统免疫分析中用作固相介质。 部分产品属于我们现有的生物研究产品系列,另一些产品则以OEM的形式开发和供应。
其优点包括
  • 高容量和宽动态范围
  • 高信噪比
  • 适用于任何已知的检测方法和分析方法
  • 高效且可重复的配体固定
  • 简单分析研发
  • 直接还是间接捕获方法
  • 无剩磁
  • 极佳的动力学和更短的分析时间
  • 稳定的自动化操作
  • 快速高效的冲洗
  • 更高的灵敏度
  • 在免疫分析仪上具有较长时间的试剂稳定性
  • 便于生产操作,缩短了分析开发时间
产品 特性 部分应用
Dynabeads
M-270
Epoxy
联系我们
  • Hydrophilic bead surface coating with low non-specific protein binding
  • Freeze dried monosized beads. Easy to disperse in buffer before use
  • 规格: 2.8微米
  • Active epoxy groups for direct covalent coupling to antibodies, antigens or other biomolecules . No further surface activation required
  • 低聚集
  • 免疫分析和免疫诊断
  • 蛋白质和肽纯化
  • Immunoprecipation
Dynabeads
MyOne™
Epoxy
联系我们
  • Bead surface chemistry optimized for enhanced binding capacity and low non-specific binding.
  • Freeze dried monosized beads, easy to disperse in buffer before use
  • 规格: 1微米
  • Low sedimentation rate and higher reaction kinetics compared to M-270 beads
  • Active epoxy groups for direct covalent coupling to antibodies, antigens or other biomolecules . No further surface activation required
  • 免疫分析和免疫诊断
  • 蛋白质和肽纯化
  • Immunoprecipation
Dynabeads MyOne™
甲苯磺酰基活化
  • 疏水性磁珠表面
  • 规格: 1 微米,单分散性
  • 铁含量 (铁氧体): 26% (37%)
  • 与M-280/M-270磁珠相比,具有低沉降速度和更佳的反应动力学
  • 活性化学功能: 0.04-0.06 mmol/g微珠
  • 通过一级氨基或巯基与蛋白质/肽直接共价结合。 无需进一步表面活化。
  • 免疫分析和免疫诊断
  • 蛋白质和肽纯化
  • 噬菌体展示和生物淘选
  • 细胞分离
Dynabeads
M-280
甲苯磺酰基活化
  • 带有对甲苯磺酰 (甲苯磺酰基) 基团的疏水性磁珠表面
  • 规格: 2.8微米,单分散性
  • 铁含量 (铁氧体): 12% (17%)
  • 活性化学功能: 0.1-0.2 mmol/g微珠
  • 通过一级氨基或巯基与蛋白质/肽直接共价结合。 无需进一步表面活化。
  • 免疫分析和免疫诊断
  • 蛋白质和肽纯化
  • 噬菌体展示和生物淘选
  • 细胞分离
Dynabeads MyOne™ 链酶亲和素 T1
  • 疏水性磁珠表面
  • 基于甲苯磺酰基活化的磁珠 (T1)
  • 规格: 1 微米,单分散性
  • BSA用作封闭蛋白
  • 等电点: pH 5.0
  • 低电荷 (-10 mV (pH 7)
  • 铁含量 (铁氧体): 26% (37%)
  • 与M-280/M-270磁珠相比,具有低沉降速度和更佳的反应动力学
  • 游离生物素结合: > 1,100-1,700 pmoles/mg磁珠
  • 结合生物素化Ig: 40-50 µg/mg磁珠
  • 免疫分析和免疫诊断
  • 生物素化分子的分离
  • 蛋白质和肽纯化
  • 噬菌体展示和生物淘选
  • 细胞分离
Dynabeads
M-280
链霉亲和素
  • 疏水性磁珠表面
  • 基于甲苯磺酰基活化的磁珠
  • 规格: 2.8微米,单分散性
  • BSA用作封闭蛋白
  • 等电点: pH 5.0
  • 低电荷 (-10 mV (pH 7)
  • 铁含量 (铁氧体): 12% (17%)
  • 游离生物素结合: 650-900 pmoles/mg磁珠
  • 结合生物素化Ig: 5-10 µg/mg磁珠
  • 免疫分析和免疫诊断
  • 生物素化分子的分离
  • 蛋白质和肽纯化
  • 噬菌体展示和生物淘选
  • 细胞分离
Dynabeads
M-280
抗兔IgG
  • 疏水性磁珠表面
  • 包被有亲和纯化的各亚类羊抗兔IgG多克隆抗体。
  • 规格: 2.8微米,单分散性
  • 铁含量 (铁氧体): 12% (17%)
  • 大多数具有Fc反应活性
  • 结合能力: 0.1-1 µg Ig/107微珠
  • 免疫分析和免疫诊断
  • 蛋白质和肽纯化
  • 噬菌体展示和生物淘选
  • 细胞分离
Dynabeads
M-270
链霉亲和素
  • 亲水性磁珠表面
  • 基于羧酸磁珠
  • 规格: 2.8微米,单分散性
  • 未使用封闭蛋白
  • 等电点: pH 4.5
  • 高电荷 (-50 mV (pH 7)
  • 铁含量 (铁氧体): 14% (20%)
  • 高盐溶液中磁珠的低聚集
  • 游离生物素结合: 650-1,350 pmoles/mg磁珠
  • 结合生物素化Ig: 5-10 µg/mg磁珠
  • 疏水性靶点的免疫分析和免疫诊断
  • 生物素化分子的分离
  • 核酸诊断中的序列特异性DNA/RNA捕获
  • 用于需要GTC裂解或高盐浓度或不可用BSA的实验方案。
Dynabeads
M-270
羧酸
  • 带有羧酸基团的亲水性磁珠表面
  • 规格: 2.8微米,单分散性
  • 铁含量 (铁氧体): 14% (20%)
  • 极低聚集
  • 活性化学功能150 µmol/g微珠
  • 免疫分析和免疫诊断
  • 核酸诊断中的序列特异性DNA/RNA捕获
  • 氨基修饰的寡核苷酸、抗体或其他配体的固定,可用于捕获特定DNA/RNA序列、蛋白质或其他分析物
Dynabeads
MyOne™
链霉亲和素C1
  • 亲水性磁珠表面
  • 基于羧酸磁珠 (C1)
  • 规格: 1 微米,单分散性
  • 未使用封闭蛋白
  • 缓冲液中的Tween 20
  • 等电点: pH 5.2
  • 中等电荷 (-35 mV (pH 7)
  • 铁含量 (铁氧体): 26% (37%)
  • 与M-280/M-270磁珠相比,具有低沉降速度和更佳的反应动力学
  • 极低聚集
  • 游离生物素结合: > 2,500 pmoles/mg磁珠
  • 结合生物素化Ig: 20-25 µg/mg磁珠
  • 免疫分析和免疫诊断
  • 生物素化分子的分离
  • 蛋白质样本制备的质谱分析
  • 核酸诊断中的序列特异性DNA/RNA捕获