Search Thermo Fisher Scientific
Nalgene Square PET 和 PETG 培养基瓶是当今制药,诊断和生物技术市场中理想的培养基、血清、缓冲液、试剂储存和运输容器。这些耐用、轻质且防碎的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和厚壁抗破裂乙二醇改性(PETG)瓶兼容高密度聚乙烯(HDPE)密封盖,具有三种兼容的密封盖类型;标准螺纹密封盖,防盗密封盖和带隔膜的密封盖。独特的 Nalgene 瓶和密封盖设计无需衬垫或垫圈即可提供可可靠的防漏性能,并提供有效的氧气和二氧化碳屏障,以维持试剂的适当 pH 值。这些包装瓶可以从科研扩展到生产,同时提供实验室使用的包装瓶,以及手动和自动化灌装线。
Nalgene 培养基瓶的设计和制造符合我们保证安全和防漏的严格要求,原始树脂具有DMF编号,且符合以下法规规范:USP Class VI, USP <661>,和 ISO 10993-3。产品无细胞毒性,无热原,无致突变性,采用动物源性成分(ADCF)‡材料制成,有助于确保成分纯度。对于适用于特定 Nalgene 瓶的监管要求和认证,请联系 Nalgene 法规支持部门。
化学品会影响塑料的强度、柔韧性、表面外观、颜色、尺寸或重量,因此您应仔细选择适合您特定用途的材料。通常,与 PETG 相比,PET 树脂对稀酸、脂肪醇、脂肪烃和干盐的耐受性更强,而 PETG 树脂对洗涤剂和表面活性剂更具耐受性。有关特定化学品和应用的化学相容性评级,请参阅
Nalgene 化学耐受性指南。
为了帮助选择最适合您的实验室应用的 Thermo Scientific Nalgene 瓶,请使用我们的在线选择指南,或者如需个性化帮助,请联系 Nalgene 技术支持团队。
瓶子被包装在收缩膜包装托盘中。托盘是以单层或双层塑料袋包装于纸箱内密封盖也可以批量购买,便于操作。
一般分类 | PET | PETG | HDPE |
---|---|---|---|
稀释的酸或弱酸 | E | G | E |
强浓缩酸 | F | N | G |
脂肪族醇类 | E | G | E |
醛 | G | F | G |
碱 | N | N | E |
胺 | G | N | G |
碱,有机/无机 | F | N | G |
酯 | F | N | G |
脂肪族碳氢化合物 | E | G | G |
芳香族碳氢化合物 | F | N | N |
卤化碳氢化合物 | F | N | N |
酮类 | G | N | N |
强氧化剂 | N | F | F |
水溶液 | E | E | E |
培养基和血清 | E | E | E |
醚类 | F | N | F |
干盐 | E | G | E |
洗涤剂/表面活性剂 | G | E | E |
润滑油 | G | F | G |
精油 | N | N | F |
蔬菜油 | G | G | F |
有机硅 | G | G | E |
表键 | |
持续接触 30 天没有导致损坏。塑料甚至可能耐受数年。 |
与试剂持续接触 30 天轻微损坏或未损坏。 |
与试剂持续接触 7 天有些影响。最后结果可能是塑料龟裂、开裂、强度下降或变色,具体情况与塑料性质有关。溶剂可能会导致 HDPE 软化,膨胀和渗透损失。对这种树脂的溶剂作用通常是可逆的,蒸发后该部分通常会恢复到正常状态。 |
不建议连续使用。可能会立即造成损坏。所致结果取决于塑料,将是更严重的龟裂、开裂、强度损失、变色、变形、溶解或渗透损失。 |
脚注:*
*我们的无渗漏质保遵从我们在赛默飞世尔科技销售条款与条件中陈述的标准产品担保。我们的产品与对应的密封盖一起使用时,常温常压下防漏。然而,为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试我们的容器和密封盖。如果您需要有关我们产品的更多信息,请联系 technicalsupport@thermofisher.com。
† 我们的无渗漏质保遵从我们在赛默飞世尔科技销售条款与条件中陈述的标准产品担保。
‡ 用琥珀色或白色着色剂制成的产品除外(322021 系列和 2019 系列)。