Ceta-D相机-微晶电子衍射探测器
电子显微镜配件
Ceta-D相机
微晶电子衍射检测器用于结构分析的微晶电子衍射图像采集,适用于有机分子、蛋白和生物药。
Thermo Scientific的Ceta-D 相机是一种闪烁体相机,适用于收集低剂量衍射数据。它是处理对电子剂量敏感样品的理想选择,如蛋白、药物分子和有机材料。
作为微晶电子衍射探测器,该相机具有高灵敏度,能够可靠检测高分辨率低强度的衍射峰,其高信噪比有助于准确测量积分峰强度。这两个特性都是获得高分辨率结构信息的前提条件。采集后,可以使用 DIALS 或 XDS 等软件处理衍射图样和元数据(类似于标准X射线衍射数据处理过程)。据报道,其分辨率高于1Å。
MicroED 套件
MicroED 套件与 Ceta-D 相机配合使用,可提供微晶电子衍射探测所需的所有必需元素,可用于新仪器或者在现有仪器上改装。这包括:
  • Thermo Scientific EPU-D 软件,用于筛选和自动数据采集。现在,EPU-D 软件将 Thermo Scientific EPU 软件的直观功能和统一的用户体验扩展到了电子晶体学领域。
  • 优化过更小的光束阻挡器,可遮蔽中心光束,而不会损失低分辨率的衍射点。
  • 优化的光阑组,可最大限度的抑制晶体周围区域的多余背景信号。
  • 专用的电子光学设置,可实现理想的相机利用率,同时充分利用最佳的样品-光束几何结构。
MicroED 套件不但能与 CETA-D 相机完美匹配,还能和Thermo Scientific 的其他相机结合使用,以满足特殊的应用需求。
通过微晶电子衍射技术确定蛋白酶K的结构
通过微晶电子衍射技术确定蛋白酶K的结构,数据由Gonen实验室HHMI/UCLA提供。
微晶电子衍射探测器的主要特点
Ceta-D 相机
  • 适用于收集低剂量衍射数据
  • 高灵敏度,能够可靠检测高分辨率低强度的衍射峰
  • 高信噪比,可准确测量综合峰值强度
MicroED 套件
  • 专用于晶体/衍射筛选以及自动数据采集的软件
  • 改良的光束阻挡器,针对微电子衍射进行了优化
  • 光学预设根据 MicroED特点优化了相机的曝光
  • 优化的 C2/SA 光阑组和 90° 旋转投影系统(仅限 200 kV 系统)
  • 与 Thermo Scientific Krios、Glacios、Talos Arctica冷冻透射电镜和 Talos F200i 透射电镜兼容。有关与其他系统的兼容性,请咨询您的销售代表
Ceta-D相机规格
产品表格规范样式表
传感器4,096 x 4,096,14 μm 像素
相机结构光纤耦合闪烁体(1:1)帧频
标准:4k × 4k,2 fps;2k × 2k,8 fps;1k × 1k,18 fps
降噪:4k × 4k,2 fps;2k × 2k,6 fps;1k × 1k,6 fps
成像性能在 4k × 4k 模式下:DQE 为 0.1 Nyquist:在 300 kV 时高于 26%,200 kV 时高于40%
视频模式下的占空比在滚动快门模式下为100%
转换效率在 200 kV 时,大于 26 个计数/原电子
在 300 kV 时,大于 22 个计数/原电子
安装位置同轴,底插,可伸缩
微晶电子衍射探测器的应用
使用冷冻电镜进行传染病研究
传染病研究
冷冻电镜技术可在近天然状态下对生物大分子的 3D 结构进行多尺度的观察,有助于提高治疗方法的开发速度和效率。
使用冷冻电镜进行药物发现研究
药物发现
学习如何借助冷冻电镜,将合理的药物设计用于多种主要的药物靶点,进而开发出一流的药物。
仅技术标签样式表
MicroED
微电子衍射(MicroED)是一项令人振奋的新技术,可应用于小分子和蛋白质的结构测定。使用这种方法,即使在不均匀的混合物中,也可以从单个纳米晶体(<200 nm)中得到原子结构的细节信息。
了解更多 ›
MicroED
微电子衍射(MicroED)是一项令人振奋的新技术,可应用于小分子和蛋白质的结构测定。使用这种方法,即使在不均匀的混合物中,也可以从单个纳米晶体(<200 nm)中得到原子结构的细节信息。
了解更多 ›
微晶电子衍射探测相关文件
联系我们
需要了解更多Ceta-D相机应用于微晶电子衍射技术的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!