Search Thermo Fisher Scientific
选择 EM 产品时,需要考虑许多因素。所选择的系统配置、软件应用程序和服务必须协同配合,才能获得您需要的突破性数据。系统周围的物理位置和环境是实现所需结果的基础。即便是微小的变化也可能造成处于或偏离不断收紧的系统规范的差异。
在 TEM 中,样本架的垂直振动将产生焦点变化,导致分辨率损失。在 STEM 图像中,水平干扰会产生图像标记,从而模糊边缘并直接影响分辨率。任何超出系统规范的温度漂移都可能导致数据丢失。对于低温 TEM 实验室,湿度控制也至关重要。
使用 Thermo Scientific 现场准备服务产品组合,您将通过优化系统环境获得竞争优势。无论您是正在讨论实验室中一个特定系统的放置,还是从头开始开发全新的设施,我们的环境工程专家都将提供分析和建议,以极大限度地减少环境干扰并极大限度地提升系统性能。
以下是所有仪器的标准配置,并随附增强型产品:
增强型产品 | 现有设施包 | 设计 & 构建支持包 |
---|---|---|
现场测量 | 最多 (3) 次 24 h 监测调查 | 最多 (3) 次 24 h 监测调查 |
设计支持 & 审查 | • | |
建造支持 | • | |
环境专家支持 | • | • |
咨询 | • | • |
第三方承包商协助 | • | • |
纠正措施计划 | • | |
定制 CAD 图纸 | • | • |
对环境因素造成的现场条件中断进行故障排除和解决。包括:
为 Thermo Scientific 产品的放置提供大量支持,无论是在新建的实验室中还是作为从头开始设施建设的一部分。包括:
包括关于现有设施中 Thermo Scientific 设备放置和安装的专家建议和意见。包括:
扩大测量范围或增加测量长度,以获得您所需的宝贵环境数据。选择振动、声压、EMI 以及温度和湿度的快照或监测测量,并接收包含结果的报告。可按以下方式购买:
在一个综合文档中获取安装和配置要求。包括反映系统安装要求、安全法规和所需工作区的定制 CAD 图纸,以极大限度地减少性能中断,极大限度地提高系统性能和延长正常运行时间。
与高级工程师 Zahid Chishty 进行访谈。Zahid 简要概述了赛默飞世尔科技现场准备服务可提供的内容。