OIE 和 FLI 认可的牛结核病诊断解决方案组合
牛结核病 (bTB) 是一种重大传染性疾病,可感染反刍动物的肺部和淋巴结,并且可通过气溶胶或食用来源于感染动物而未经巴氏消毒的乳制品从动物传播至人类。牛结核病(bTB)疫情可导致牛奶产量下降、畜群扑杀和对感染地区肉类出口的限制,从而造成严重的经济影响。
我们的牛结核病检测产品组合可提供所有 OIE 官方规定的牛结核病检测方案。综合的 bTB 诊断解决方案组合包含结核菌素纯蛋白衍生物(PPD,用于牛皮内试验)及γ干扰素检测(BOVIGAM 检测,单独使用或与皮试法配合使用,可得到客观和高度可信的结果)。可随后使用 Applied Biosystems VetMAX 结核分枝杆菌复合群实时 PCR 试剂盒来确认可疑结果。
BOVIGAM TB 试剂盒是目前唯一一个在 OIE 注册的牛结核病γ干扰素体外检测试剂盒,而且已经过 OIE 验证可作为 bTB 感染地区筛查和确认的主要独立检测方法。
可应用于非洲水牛的强大的 TB 诊断方法
牛结核病对南非赫卢赫卢韦-印姆弗鲁兹国家公园的动物物种造成了危害。了解我们强大的牛结核病诊断方案如何在国家公园应用于非洲水牛。
请联系 TB 技术专家,以获得对于您特定 TB 防控计划的帮助,或了解有关 BOVIGAM TB 检测的更多信息。
联系我们
适合您特定的 bTB 检测需求的经验证的解决方案
BOVIGAM TB 试剂盒
世界动物卫生组织 (OIE) 已批准在 OIE 陆生动物诊断检测与疫苗手册2015版中纳入 BOVIGAM TB 试剂盒。这是目前唯一一个在 OIE 注册的牛结核病γ干扰素体外检测试剂盒,而且已经过 OIE 验证可作为 bTB 感染地区筛查和确认的主要独立检测方法。该诊断试剂盒用于检测牛、绵羊、山羊和水牛中的 bTB,并且在欧洲、北美、南美、澳大利亚、南非和新西兰广泛用于结核病监测项目。
该检测方法可提供:
- 快速的诊断,以帮助改善畜群管理
- 经优化的 bTB 检测的分析灵敏度
- 客观且可重现的结果
- 帮助降低成本和缩短养殖场封闭的时间
产品宣传页
转至产品页面 ›
使用 OIE 注册的 bTB 检测试剂盒的重要性和优势
点击下方了解 OIE 注册的 BOVIGAM 试剂盒如何实现:更快速得出结果,缩短对活畜贸易的影响,以及帮助养殖场使其恢复运营的速度比使用皮试法更快。
宣传页 l 新闻发布
BOVIGAM 2G 试剂盒
升级版 BOVIGAM 检测,可实现同样可靠的质量,并且具有 M.O.R.E. 四方面的优势:
M = 更稳定,对于临界值附近的样品具有更好的重复性
O = 组分更单一
R = 具有灵活的检测性能,可减少每头份的检测费用
E = 改进的流程方案,易于使用
产品宣传页
转至产品页面 ›
BOVIGAM 刺激抗原
选择一组适合您灵敏度和特异性需求的刺激抗原,来优化您的 bTB 防控计划:
- BOVIGAM 结核菌素 PPD 刺激抗原,可实现更高的灵敏度
- 肽混合物刺激抗原 PC-EC 可实现更高的特异性
- 肽混合物刺激抗原 PC-HP 可实现高灵敏度和高特异性
- 非特异性刺激抗原,可检查血样的质量(细胞活力质控)
产品宣传页
转至产品页面 ›
VetMAX 结核分枝杆菌复合群实时 PCR 试剂盒
用于快速诊断牛结核病的可靠的诊断解决方案。
有助于降低 bTB 防控项目的成本
- 在一次 PCR 反应中检测结核分枝杆菌复合群的全部七种菌株
- 单孔双重检测
快速且易于使用
- 与传统的结核分枝杆菌培养法所需要的六周时长相比,该方法从样本制备到获得结果的时间大大缩短,仅需约3小时
- 试剂盒包含检测所需的全部组分
对结果充满信心
- 包含 Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ 内部阳性对照,有助于避免出现假阳性结果
- 一项法国的田间研究表明,该方法的诊断灵敏度为 96.6%,特异性为 98.1%
转至产品页面 ›
结核菌素 PPD 皮试试剂
我们的结核菌素 PPD 被用于生产世界卫生组织 (WHO) 参考标准品,并以试剂盒形式提供,可进行比较皮试变态反应 (SICCT) 以及单纯颈部皮试变态反应 (SCT) 。
- 独特的匹配确保牛结核菌素 PPD 与禽结核菌素 PPD 之间实际效力差值不超过 500 IU/剂量
- 符合欧洲药典要求
- 经验证,可用于 0 日龄的动物
- 在全球最大的结核菌素生产工厂之一内进行生产
- 以方便、高性价比的方式运送(可在 +2 °C - +37 °C 下运输长达14天)
* 这些产品都是受监管的产品,需要特殊的订购流程。如需了解更多信息,请发送电子邮件至 Prionics Lelystad BV ,邮箱地址为orders.prionics@thermofisher.com
63330,63320,63326,7610910
相关资源