Search Thermo Fisher Scientific
牛群或羊群中的反复流产对养殖者来说是一个影响重大的事件,可能对农业经营产生严重的经济影响。多种病原体 – 包括一些可能引起人兽共患的病原体 --- 可能是病因。大量潜在的传染原使快速准确的诊断成为一项挑战。
解决流产问题的关键是确定病因,以防止再次发生流产。将PCR和血清学检测手段相结合可以帮助确认流产病例的病因
致病因子 | ELISA | 实时荧光定量PCR | 凝集试验 |
嗜吞噬细胞无形体 |
| ||
边境病病毒(BDV) |
| ||
牛疱疹病毒1型(IBR或BoHV1) |
| ||
牛疱疹病毒4型(BHV4) |
|
| |
牛病毒性腹泻病毒 (BVD) |
| ||
流产布鲁氏菌 和 羊布鲁氏菌 |
| ||
胎儿弯曲杆菌 |
|
| |
弯曲杆菌属 |
|
| |
嗜衣原体属 |
| ||
流产嗜性衣原体 |
|
| |
贝纳特氏立克次体 |
| ||
嗜衣原体属和贝纳特氏立克次体 |
|
| |
哈德焦钩端螺旋体 |
| ||
致病性钩端螺旋体 |
|
| |
单核细胞增生李斯特菌 |
|
| |
犬新孢子虫 |
| ||
肠道沙门氏菌属 |
| ||
施马伦贝格病毒 |
|
| |
刚地弓形虫 |
| ||
胚胎三毛滴虫 |
|
|
Applied Biosystems LSI VetMAX反刍动物流产筛查实时荧光定量PCR试剂盒,是一种多重病原体PCR检测试剂盒,可帮助您使用一份样品同时检测不同的病原体。流产筛查包非常适合快速简便地诊断感染性流产药物。
实时荧光定量PCR方法可以灵敏,特异地检测8种DNA病原体:
该试剂盒包括内部阳性对照(IPC)和外部阳性对照(EPC)
牛群或羊群中的反复流产对养殖者来说是一个影响重大的事件,可能对农业经营产生严重的经济影响。多种病原体 – 包括一些可能引起人兽共患的病原体 --- 可能是病因。大量潜在的传染原使快速准确的诊断成为一项挑战。准确鉴定病原体是成功治疗或控制策略的关键。
在这个网络讲座中将讨论如何帮助兽医使用正确的诊断方法查找流产的感染原因。讨论内容包括有助于正确诊断流产的感染原因的先进诊断方法的详细内容、有助于诊断的多重病原体荧光定量 PCR 检测试剂盒,以及一项说明了标准化分析panel的益处的比利时研究。
如需了解有关动物健康产品的更多信息,请联系我们的产品专家,我们会尽快与您联系。