HDI-Cement-Analysis-and-Production-230x195
稳定性,质量,效率
水泥生产厂商既要增效降成本又要满足产品质量要求,同时面对日益严苛的环保压力。从采石场到仓库到客户,水泥厂都力争所提供的原料质量稳定,化学偏差小。延长采石场的使用年限、减少浪费和燃料并最大程度减少原材料之外的费用,都需要水泥生产中的过程控制和持续监测。
本文包含关于在线散料材料分析和控制的信息;材料处理;料位,密度以及流量测量;辐射及个人安全监测;信息学;以及采石场和水泥厂的实验室元素和相分析。
水泥分析专题视频
CB Omni Fusion 在线元素分析仪
CB Omni Fusion 通过 PGNAA 或 PFTNA 实时测量放置在传送机皮带上的整体原材料流的化学成分。
增加采样灵活性
通过一段 3 分钟动画视频了解如何直接从物料流获取代表性样品。
了解元素在线分析仪、x 射线分析仪、皮带秤、皮带称重给料机、料位感应器及指示器、流量检测仪、冲板流量计、堆积散射气体检测器、材料储存追踪软件以及其他仪器在水泥加工中的应用。
水泥相关材料的分析
X 射线荧光可分析水泥行业中原材料和产品中存在的主要及次要氧化物。配置为顺序-同步单元的 WDXRF 光谱仪可根据矿物学上的差异,利用两种类型的样品制剂鉴定不同元素。
不同氧化物材料的分析
波长色散 X 射线荧光(WDXRF)可测量不同形式或天然样本中的多达84 种元素:无论固体或液体,导电或不导电。XRF 相对于其他技术的优势在于分析快速、样品制备简易、稳定性极佳、精度高和测量宽度广(从 ppm 料位至 100%)。该研究表明 WDXRF 仪器对大量氧化物材料的分子具有很高的精度。
煤渣相分析
煤渣相的定量分析是水泥行业面临的一项重要挑战。使用 XRD 对煤渣中游离石灰和加入至水泥中的石灰石进行物相分析对窑炉加工以及终产品质量的控制具有十分重要的作用。该研究使用三种定量分析法对一系列煤渣样品(在真实窑炉操作条件下获取的工业样品)进行了比较。
测量屈服应力研究混凝土和水泥浆塌落度之间的关联
可加工性是指新鲜(可塑的)混凝土混合料在不降低混凝土质量的情况下,以所需的工作(振动)填充给定的形状/模具的能力。流变仪和粘度计可测量水泥浆和混凝土的屈服应力,帮助确定其性能。
皮带秤维护检查清单
皮带秤已成为绝大多数散料装卸系统的重要组成部分。然而,缺乏对仪器的简易维护可能导致仪器的精度的显著降低。以下是对皮带秤进行常规维护的建议以及相应的检查表。
XRF 及 PGNAA 技术在水泥中的应用(在线研讨会)
全面了解瞬发伽马中子活化分析技术(PGNAA) 与 X射线荧光技术 (XRF) 如何配合使用,以提供极其稳定的入窑生料、更高的窑产能、更为合理的工艺和对水泥生产过程更加全面的分析。
γ辐射安全指南
含有放射性材料的仪器和装置必须遵守美国核能管理委员会 (Nuclear Regulatory Commission, NRC)、协议国以及加拿大核能安全委员会 (Canadian Nuclear Safety Commission, CNSC) 的法规。协议国是根据修订后的 《1954 年原子能法》 第274(b) 条(另请参阅 CFR 第 10 篇第 150.15 部分)NRC 与之签订了书面协议的国家。  
更多信息请见: