Min Exploration Intro image
快速确定最具开采价值的资源
在采矿和勘探过程的所有阶段,您可以根据您的矿山模型、判断和经验做出决策。采矿人员寻求最大化勘探预算,预筛选实验室样本,快速鉴定钻探目标,降低重新调动成本,并快速获得面向资本市场的精确报告。应用于采矿和矿产勘探中的便携式 X 射线荧光 (XRF) 分析仪以及样品采集和制备工具代表最新的元素分析技术,为获得积极的投资回报奠定了基础。 
便携式分析仪可进行实时分析,适用于矿山测绘、矿石品位控制和环保合规监测,以及各种普通金属、贵重金属、稀土元素、矿物燃料、工业矿物和含气层样品的勘探和开采。
了解更多信息
便携式 Thermo Scientific Niton XRF 分析仪在泥浆测井中的应用
尚无可直接鉴定岩石类型的仪器技术。X射线衍射 (XRD) 和拉曼光谱等实验室方法可应用于矿物学,以鉴定岩石的矿物组成。现在,这些技术得到了便携式X射线荧光 (FPXRF) 的补充,它不仅可用于鉴定元素组成,还可用于探测储层岩石地球化学的细微变化,并监测岩石类型之间的逐渐过渡。 
了解更多信息
专题视频
稀土元素
虽然稀土元素并不像贵重金属那样稀少,但它们的开采和提取技术成本非常高。稀土的勘探和开采由于世界范围内的强劲需求(通常用于电子产品)和供应短缺而大大增加。
样品制备工具在采矿和矿物勘探项目中的应用
电感耦合等离子体和原子吸收光谱(ICP 和 AAS)等实验室技术常用于分析地质样品。这些技术采用均质岩粉样品,消除了基质或矿脉/细脉中矿石矿物异质性和不均匀分布的影响。然而,这些方法需要将样品完全溶解在溶液中。由于许多矿物(包括一些矿石矿物)无法完全溶解,因此测定值并非真正完整。
了解更多信息
专题视频
使用 Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD+即刻获得元素分析结果。
演示如何使用 Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD+ 分析样品并获得元素地理定位结果。
客户推荐:采矿客户分享其业务如何从使用野外实验室质量分析中获益。