用于水泥生产的先进技术可提高效率、产品质量和利润
水泥生产的方法和工艺必须加速发展才能适应市场需求、竞争压力、新的经济现实和政府法规。赛默飞世尔科技始终坚持开发和应用可提高水泥生产工艺的技术,从而提高客户的盈利能力,将继续成为您最值得信赖的行业合作伙伴。 了解先进技术及其应用如何为您的运营带来好处。
中子活化瞬发 γ 射线分析 / 脉冲快热中子活化分析 (PGNAA/PFTNA) 技术
PGNAA/PFTNA 技术用于在工艺优化中实时控制质量,可为整个原料加工流程完成高频在线元素分析。PGNAA/PFTNA 分析仪直接安装在传送带上,贯穿整个原料横截面,可对全部物料流进行实时(每分钟)的均匀分析,而不仅仅限于一个样品或表面读数。水泥生产商从这项技术中的主要收益有两点:原材料的质量控制以及管理工厂中的煤炭发电。
水泥的关键元素组分包括钙、铝、铁和硅。然而,有时有害元素如氧化镁,碱金属元素如钠和钾,以及硫也存在于石灰石、粘土和砂岩中,从而对生产工艺产生不利影响。在这些情况下,PGNAA 技术能够帮助用户监测石灰石中的氧化镁含量并相应调整。
这种技术也可用于控制工厂的发电配煤。这样,水泥生产商可将低价与高价煤炭“混合”以额外节省燃料成本,同时保持水泥窑的稳定进料。
CB Omni Agile Elemental Analyzer
Thermo Scientific CB Omni Agile 采用 PGNAA/PFTNA 技术,为整个原料加工流程提供实时的在线元素分析,无需持续采样,即具有混料、分拣和监控产品质量的能力。
ECA-3 Elemental Crossbelt Analyze
Thermo Scientific ECA-3 跨带式元素分析器是第一代采用了瞬发伽玛射线中子活化分析 (PGNAA) 技术的跨带式全煤流分析器;此技术由赛默飞世尔科技于 1984 年率先商品化,还已广泛应用于采样煤流的在线元素煤质分析。
CQM Flex
Thermo Scientific CQM Flex 可采用中子发生器或使用锎 (252Cf) 作为其中子源,从而满足不同的应用要求。CQM FLEX 测量并报告硫、水分、总灰分、热值和灰分元素浓度以及消费者和生产者所要求的其他关键参数,以较大限度地利用煤炭资源并减少污染。
CB Omni-R
Thermo Scientific CB Omni-R 用现代、先进且高度可靠的数字电子设备取代了过时的和可能过时的模拟电子设备。包括在升级中的新 CB Omni 随机脉冲处理器 4 (RPP4) 是当今市场上较高级的数字信号处理器,由科学家和工程师专门为 PGNAA 在线分析仪设计。
X射线荧光
X 射线荧光光谱 (XRF) 是一种用于鉴定物料中元素组成的无损分析技术。XRF 分析仪可测量样品在一次 X 射线源激发后发射的荧光(或二次) X 射线而完成分析。样品中的各种元素都会产生一组特征荧光 X 射线,也叫做“唯一指纹”。每种元素的指纹都不一样,因而让 XRF 分析成为绝佳的定量和定性测量工具。在水泥制造中、 XRF 可用于原材料、熟料和成品的分析。
Niton XL2 Plus 手持式 XRF 分析仪
Thermo Scientific Niton XL2 Plus 手持式 XRF 分析仪支持您在工厂或现场中任何位置上完成可靠的元素分析。当耐久性、性能和生产率居首位时,工业企业可依赖于 具有快速获得结果能力且检测下限的 Niton XL2 Plus 手持式 XRF 分析仪。识别物料组分和污染物,或获取地球化学数据。Niton XL2 Plus 支持操作员使用一台多功能分析仪即可完成多种材料的扫描。
ARL OPTIM'X 水泥分析仪
Thermo Scientific ARL OPTIM'X 水泥分析仪具有波长色散 X 射线元素分析的所有优点,而成本仅为高功率系统的一小部分。其创新的光学元件、较小的占地空间以及易于操作和维护的特点,可显著降低拥有成本,同时保证了精确度或灵敏度。
ARL 9900 全水泥分析仪
Thermo Scientific ARL 9900 全水泥分析仪可在水泥生产的关键阶段中实现快速的工艺监控。其包括的 XRF 分析可确定材料的元素组成,并包括 XRD 分析,可提供各种元素如何组合的矿物学信息,从而确保了成品的完整性。过去,这两种分析需要两套独立的 X 射线仪器才能完成,其维护与运行成本显著较高。然而,在集成创新的紧凑型 X 射线衍射系统后,ARL 9900 分析仪可同时支持这两种技术,为用户带来显著的优势。
ARL QUANT’X EDXRF 光谱仪
Thermo Scientific ARL QUANT'X EDXRF 光谱仪具有元素分析级的性能、多用途和可靠性。其紧凑的台式设计、紧凑耦合安装的光学器件和先进的热电冷却检测器,支持在从 ppm 到百分比量级元素含量的宽广动态范围内实现最高的分析精度。
ARL PERFORM'X 顺序式 X 射线荧光光谱仪
Thermo Scientific ARL PERFORM’X 顺序式 X 射线荧光光谱仪可在几乎任何固体或液体样品中评估多达 90 种元素。它的性能和多用途使其可广泛用于冶金、石油、高分子聚合物、采矿、玻璃、水泥和耐火材料等行业,以及地球化学、材料科学、环境研究和法医等研究。此外,这款创新的光谱仪集成了常量元素分析以及用于高级材料表征的绘图和小斑点分析功能。
X 射线衍射
X 射线衍射 (XRD) 是一种多用途的无损分析技术,能够快速获得晶体材料的详细物相和结构信息。X 射线衍射(布拉格定律)的发现让物理学家、化学家、材料科学家和冶金学家能够研究结构与属性的关系,从而在材料科学和技术方面产生了大量的新发现。
虽然 X 射线荧光 (XRF) 分析可确定样品的元素组成,但无法提供各种元素如何组合的信息。此类矿物学信息仅可通过 X 射线衍射获得。在典型的晶体样品中,XRF 可测量总钙浓度等特征。XRD 支持对岩石、矿物以及氧化物材料与产品等晶体材料中的物相或化合物进行分析。在同一个样品中,XRD 可让分析更进一步,从而提供有关 CaO、CaCO3、Ca(OH)2 含量及其它钙相的信息。
ARL EQUINOX 100 X 射线衍射仪
Thermo Scientific ARL EQUINOX 100 X 射线衍射仪是用于 QA/QC 应用的专用 XRD 仪器。这一便携式单机台式仪器的占地空间只有传统衍射仪的三分之一,实现了真正的灵活性。它无需外部水冷,且可插入标准电源插座。这一仪器简化了操作流程,同时不会影响速度或性能。得益于专用的实时检测模式,测量在几秒钟内即可完成。
辐射检测
采矿行业和使用矿物的行业都可暴露于各种天然存在的辐射源。 同时,随着放射性测量和分析技术(如 X 射线和伽马射线分析仪)在水泥生产中的广泛应用,暴露可能性会急剧增加。 天然和人造辐射源都有潜在的危险。如果管理不当、可能会危及生命。
在整个生产过程中检测各类辐射,对于员工安全和质量控制来说至关重要。 辐射检测技术可使用多个设备实现,而其中的每一设备可能只适合监测相应的辐射类型、环境条件和辐射源。
手持式辐射检测设备可实时检测伽马辐射并提供准确的剂量率测量值,验证放射性检测结果,并评价放射性来自天然或人造来源。可穿戴的便携式设备具有高度灵敏的中子响应和警报阈值,可用于监测伽马灵敏度和测量能量补偿剂量率。
RadEye 区域监测器
Thermo Scientific RadEye 区域监测器可将您的监测应用范围扩展至便捷且经济有效的 γ 和中子区域。RadEye 仪器的外壳具有多种类型,可用于不同区域的监测应用。
RadEye B20 and B20-ER 多用途巡测仪
使用 Thermo Scientific RadEye B20 和 B20-ER 多用途巡测仪可快速识别设施和现场环境中的混合放射性表面污染。这些简单、牢固和可靠的污染与剂量率测量工具可用于 α 射线、β 射线、γ 辐射和 X 射线辐射的表征。RadEye B20 和 B20-ER 多用途手持式盖革计数器是可供产业工人使用的现场解决方案。
RadEye SPRD and SPRD-ER 个人辐射探测器
利用检测和阻截非法辐射的新标准,对真正的辐射威胁做出快速和果断的反应。Thermo Scientific RadEye SPRD 和 SPRD-ER 个人辐射探测器是一种手持式辐射监测仪,具有较高的检测灵敏度和智能警报功能,可在确保于最具挑战性的应用中完成检测的同时,消除误报。此外,RadEye SPRD 和 SPRD-ER 辐射检测器可识别和分类辐射或放射性材料的具体类型,并可在配置后支持您的任务或用户技能。
信息设备
适用于水泥生产商的高级材料分析仪器在生产力、效率和盈利能力方面都有着前所未有的改进。 这些改进可通过专用软件和信息设备而进一步扩展。 我们的系统可实现实验室和现场仪器间互连,提供丰富的信息分析和优化的管理控件,并提高您设备的实用性。 例如,连接 XRF 和 PGNAA 元素分析仪后,您可比较这两个系统的数据,从而确保最佳运行效率。 其他专用软件则可实现原材料进料速度的自动、实时调整,从而最大程度地提高生产率和质量控制。 我们的水泥行业专用高级信息系统,会为您的技术投资带来更多收益。
AccuLINK
Thermo Scientific AccuLINK 是一个简单易用的软件包,可自动校准在线分析仪系统。这一软件包可将您的在线跨带式分析仪结果与现场实验室结果进行比较,从而提供统计学和图形数据分析。在线分析仪在最佳精度下运行时,水泥窑的进料质量将会更加稳定,不仅可提高产量,而且可降低每吨熟料的燃煤 BTU 和电力成本,并延长砖块寿命。
RAMOS (原料混合优化软件)
使用专为使用在线分析仪提供的高频分析而设计的软件,自动调整多种原材料进料,以优化混合比例、降低质量波动并尽可能减少成本。Thermo Scientific RAMOS(原料混合优化软件)与跨带式在线分析仪配合使用后,可监测输送机上输送原料的化学特性,并自动调整配比以实现质量控制目标。
COBOS (配煤优化系统)
Thermo Scientific COBOS (配煤优化系统) 采用可持续监测煤质的软件来控制煤炭分选和配比设备,从而满足客户对高质量配煤的要求,同时实现更具成本效益和高效的运营。该系统可混合多达六种煤源,以组成含最多五个质量参数的“配方”,例如灰分、硫分、水分甚至灰氧化物或其比例。配比配方可根据不同的质量目标和优先级而预先定义,同时使用更少的高价或稀缺煤炭资源。
实验室自动化
水泥厂可利用实验室级的自动化技术进一步提高其工艺控制和效率。XRF 光谱仪均可全自动运行,从而提高了吞吐量、分析准确度,同时降低了成本。这样的自动化水平可提供完整的实验室级工作流程解决方案,同时不仅缩短了响应时间和加快了样品处理速度,而且可在极为关键的生产控制环境中实现自动制样。
ARL SMS-XY 自动化系统
提高产能以在更短时间内处理更多的样品。XRF 的 Thermo Scientific ARL SMS-XY 自动化系统支持 Thermo Scientific ARL 9900 系列 X 射线光谱仪或 Thermo Scientific ARL PERFORM'X WDXRF 光谱仪的连续无人值守运行。自动化程度的提高不仅意味着分析质量的提高、分析成本的降低,而且在可预测、可重现的响应时间下实现更可持续的分析速度,并缩短回报周期。
排放分析
我们精心专研近 40 年,完美设计和实现了最严格的运行和环境检监测系统。每套交付系统的质量都体现了我们的先进技术及长期的杰出业界表现。
我们的气体和颗粒物排放分析仪可在生产各阶段中检测和监测所有工艺气体,包括但不限于 NO、NO2、NOx、SO2、CO、CO2、臭氧、非甲烷碳氢化合物以及用户可能要求的其他气体。 我们的分析仪采用了多种技术,包括不分光红外线分析法 (NDIR)、化学发光法、脉冲荧光法和火焰电离检测 (FID)、原子荧光法;浊度仪、超声监测仪以及全提取和稀释范围提取探头。组合使用这些技术后,您可在遵守监管指南的同时满足自身的具体空气质量监测需求。 这些系统专为满足美国环保署 40CFR Part 60 和 75 标准的要求而设计,具备无可比拟的灵敏度、精确度和可靠性。
iQ 系列仪器平台
Thermo Scientific iQ 系列仪器平台是一种适用于大气和原料气分析的智能环境监测解决方案,且仪器性能和数据可用性的控制程度更高。精心设计的 iQ 系列气体分析仪可随时间推移更为智能,凭借高度精确且强大的解决方案,帮助最大限度减少故障排除时间。