简化葡萄酒分析
从果汁到装瓶阶段,在葡萄酒酿制过程中必须持续监测对工艺至关重要的许多不同参数以保持品牌特征并满足法规要求。在葡萄酒酿制过程中监测和控制化学反应是生产品质优良产品所需技术和技艺的一部分。葡萄酒的独特属性(如颜色、口感和口味)都高度依赖于一系列化学参数,如 pH 值、亚硫酸盐、糖类、有机酸、氮化合物、需要在乳酸菌发酵过程中持续监测的酚类、可滴定酸度、挥发性酸。
从葡萄到玻璃,精良的葡萄酒酿制源于对质量的承诺。能够测量和管理果汁或葡萄酒中的葡萄酒破坏物水平可确保成品良好。无论您是酿制白葡萄酒、红葡萄酒、玫瑰葡萄酒还是起泡葡萄酒,如果您需要,常规多参数测量都能立即提供准确信息。一种新型分析数据库,让酿酒专家在从葡萄汁到装瓶和运送的各个阶段更密切地跟踪葡萄酒生产并在适当时刻进行必要的工艺优化。为有效地控制酿制过程,建议通过内部实验室进行严格的质量控制。
快速的葡萄酒分析
酿酒专家做出关键决定所需参数的列表很长,可能需要使用大量时间和设备。湿化学方法涉及使用各种仪器,如 pH 计、自动滴定仪分光光度计、分段流动分析仪以及 HPLC、离子色谱分析气相色谱 等色谱分析技术。必须由专门从事化学和仪器领域的高技能人才使用这些复杂的仪器,才能进行样品处理、校准、故障排除并执行日常维护。让员工所拥有的知识始终足以在葡萄酒厂和葡萄酒检测实验室中运行这些仪器根本不现实。
Multiparameter Wet Chemical Analysis
对于葡萄酒厂而言,通过完善的内部质量控制保持其品牌特征、产品质量、拓展客户群并提高利润非常重要,但他们面临着独特的机会和挑战。葡萄酒厂需要一台可靠的多参数分析仪器,使没有技术或化学知识的实验室人员能够完成常规的葡萄酒分析。
现在,综合多参数分立式分析提供了这些困难的解决办法。Thermo Scientific Gallery 集成分立式分析仪结合即用型酶试剂实现从果汁到葡萄酒装瓶检测的自动化生产力。
葡萄酒和啤酒应用纲要
了解 Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪如何通过自动完成葡萄酒、麦芽和啤酒的湿化学分析来确保产品质量和高通量,同时减少成本、废物和实操样品时间。
下载纲要
使用分立式分析仪技术进行多参数葡萄酒分析可确保高产品质量和高通量,同时降低成本、减少浪费并缩短实操样品时间。Gallery 分立式分析仪利用特定酶反应和可靠的机器人技术确保快速得到可靠且可重现结果,从而在一年的关键时刻(如收获季节)简化实验室分析。配有即用型系统试剂的 Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪的速度、灵活性和精度均针对果汁和葡萄酒分析进行了优化,使酿酒专家能够通过综合监测改善质量控制。
Gallery 分立式分析仪
Gallery 分立式分析仪
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪包括组合型样品和试剂盘,上限容量为90份样品和30份试剂,其能够执行多达200次检测/小时。
了解更多
Gallery Plus 分立式分析仪
Thermo Scientific Gallery Plus 分析仪可在其分离式样品和试剂盘内容纳108份样品和42份试剂,其能够执行多达350次检测/小时。
了解更多
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪提供了可同时运行光度和电化学分析的集成平台。分立式单元技术允许同时完成同一样品的多项不同检测,避免浪费时间更换方法。各反应单元分开并保持稳定温度,从而实现高度受控的反应条件。Gallery 分立式分析仪可以达到极低检测水平,其精密的稀释功能有助于管理广泛的浓度范围,无需用户干预。可在几分钟内获得结果,即实操时间显著缩短。波长范围涵盖 340 nm 至 880 nm 的滤光配置。选配的集成式电化学测量 (ECM) 装置可以在较大范围内支持电导率和 pH 值测量。
传统分析需要多种湿化学方法,因而需要多份样品,而 Gallery 分立式分析仪每次检测最多使用300 μL 样品,每份样品可检测多达20个参数,并且每小时可以运行多达200次检测。因此,每次分析成本比传统的湿化学方法低10至20倍。由于 pH 值在葡萄酒酿制过程中起着关键作用,因此,在从果汁到成品葡萄酒的葡萄酒酿制过程中测量 pH 值。配有选装电化学装置 (ECM) 的 Gallery 分析仪可以并行测量多达67份样品的 pH 值,同时还可进行其他光度监测。
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪结合即用型系统试剂,使整体葡萄酒分析简单、准确和可靠。即用型葡萄酒试剂专为快速且经济高效地分析果汁和葡萄酒而开发。酶法测定试剂盒专供所有用户使用,包括无专业科学背景的人员。即用型系统试剂可以使酿酒专家不必猜测并提供自动化效率。条形码阅读器提高了可追溯性,持续监测试剂用量并提供实时试剂信息。
Thermo Scientific 试剂为即用型,节省技术人员的时间并减少错误。独特的小容量试管设计可保证试剂用量少,极大程度减少试剂浪费,因此可降低试剂成本。经过优化的试剂盒规格和上机稳定性进一步尽量减少产生的废物量并提高成本效率。
Thermo Scientific 葡萄酒分析系统试剂盒提供:
  • 准确且可重现的结果
  • 所需试剂用量更少
  • 减少制备错误
  • 缩短实操时间
  • 易于使用
为了确保结果质量的可靠性,Thermo Scientific 分立式分析仪所用的分析方法是众所周知的酶和比色化学方法,它们均经过优化以达到国际参考方法(OIVAOACDINISOEBC)中规定的结果水平。
配有即用型系统试剂的 Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪的速度、灵活性和精度均针对果汁和葡萄酒分析进行了优化,使酿酒专家能够通过综合监测改善质量控制。独特的分立式单元技术使实验室能够同时测量多种分析物,同时减少总分析时间和操作时间。独特的小容量试管设计可容纳少量试剂,极大程度减少试剂浪费,因此可降低试剂成本。
Thermo Scientific 自动分立式分析仪的系统试剂涵盖超过50种分析物。即用型试剂易于使用,可避免额外制备步骤并节省时间和成本。
适用于果汁和葡萄酒分析的即用型系统试剂和标准品
有机酸
  • 乙酸
  • 抗坏血酸
  • 柠檬酸
  • D-葡糖酸
  • D-异柠檬酸
  • D-乳酸
  • 葡糖酸
  • 乙醇酸
  • L-抗坏血酸
  • L-乳酸
  • L-谷氨酸
  • L-苹果酸
  • 草酸
  • 琥珀酸
  • 酒石酸
  • 天冬氨酸
  • ß-羟丁酸
  • D-苹果酸
对工艺至关重要的参数
  • 乙醛
  • 甘油
  • 总多酚*
  • 酒精,按体积(低)
  • NOPA
  • 总酸度
  • pH 值
  • 颜色
  • 游离和总二氧化硫
  • 铜*
  • L-精氨酸
  • D-果糖
  • D-葡萄糖
  • 蔗糖
*第三方试剂
通过内部葡萄酒检测避免葡萄酒腐败——质量投资
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪使葡萄酒分析在葡萄酒酿造学实验室内变得简单并显著降低每次分析的成本。进行从果汁到葡萄酒的内部质量控制的智能投资。
下载信息图
6大葡萄酒破坏物
能够测量和管理果汁或葡萄酒中的葡萄酒破坏物水平可确保成品良好。在不同生产阶段进行有效的质量监测可提高生产率并确保一致的产品。Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪结合即用型系统试剂,使整体葡萄酒分析简单、准确和可靠。
下载疑难解答
未找到与您输入条件相匹配的记录
类型标题
网络讲座 使用自动化分立式分析实现快速、准确的糖、酸和亚硫酸盐分析
网络讲座 适用于食品和饮料应用的快速光度检测
网络讲座 使用集成式湿化学分析仪的饮料检测的质量特性
应用常规饮料分析的分析指南
应用 哪个比较适合自动完成湿化学分析?集成分立式分析仪还是流动分析仪?
应用 葡萄酒中游离亚硫酸盐的快速、准确的自动分析方法
应用 Thermo Scientific Gallery 自动化分立式光度分析仪评估葡萄酒样品中的葡萄糖-果糖、L-乳酸、L-苹果酸、醋酸和 pH 值
应用 Thermo Scientific 总酸(葡萄酒,pH 7)和 OIV(国际葡萄与葡萄酒组织)葡萄酒总酸度方法的比较研究
应用 用于酒精饮料醛类检测的酶方法
应用 评估用于测量葡萄酒中甘油的全自动方法
案例研究 德国商用葡萄酒实验室的检测时间缩短十倍
案例研究 耐用且可靠的自动分析仪提高了纳帕谷葡萄酒厂的效率
手册 简化葡萄酒分析以达到自动化效率:Gallery 分立式分析仪和 Gallery 系统试剂
手册 使用自动离散分析仪、系统试剂盒和标准溶液检测葡萄酒和果汁中糖类的完整解决方案
手册 检测葡萄酒和果汁中酸类的完整解决方案
执行概要 兼具选择性和灵敏度以便使用自动分立式分析仪进行快速多参数糖分析
信息图 通过内部葡萄酒检测避免葡萄酒腐败——质量投资
宣传单 自动完成湿化学分析
疑难解答 六大葡萄酒破坏物:为什么准确、可靠的葡萄酒分析很重要?
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes