借助 Thermo Scientific Gallery 食品和饮料分析用系统试剂避免了试剂制备过程,从而节省时间并减少错误。我们针对食品和饮料分析、环境和工业用水分析提供超过50种即用型 Gallery 系统试剂,试剂盒中包含两到四种试剂,分别装在带条形码的20 mL 样品瓶中。这样分立式分析仪的条形码读码器就可以自动读取批号和有效期等必要的识别数据。自动稀释功能使方法可应用于较宽的分析物浓度范围。
优点
独特的小容量试管设计可保证试剂用量极低 (2-240 μL),极大程度减少试剂浪费,因此可降低试剂成本。经过优化的试剂盒规格和上机稳定性进一步尽量减少产生的废物量并提高成本效率。
各容器通过条形码标出所有必要数据,包括试剂标识、容量、批次和有效期。Gallery 的内置样品和试剂条形码读取器提高可追溯性,持续监测试剂用量并提供实时试剂信息
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪是易于使用的自动化系统,可以简化实验室检测,同时具有节省时间和成本的双重优势。所有必需的分析步骤(开机、校准、样品稀释)均自动完成,让操作员可以真正离开。
Thermo Scientific 系统试剂为即用型,节省技术人员的时间并减少错误。Thermo Scientific 分立式分析仪所用的分析方法是众所周知的酶和比色化学方法,均经过优化以达到国际参考方法(EPA、ASTM、DIN、ISO、OIV、AOAC 和 EBC)中规定的结果水平,确保了结果质量的可靠性。
即用型试剂易于使用,可避免额外制备步骤并节省时间和成本。Gallery 分立式分析仪利用特定酶反应和可靠的机器人技术确保快速得到可靠且可重复结果,从而简化实验室分析。
独特的小容量试管设计可保证试剂用量极低 (2-240 μL),极大程度减少试剂浪费,因此可降低试剂成本。经过优化的试剂盒规格和上机稳定性进一步尽量减少产生的废物量并提高成本效率。
各容器通过条形码标出所有必要数据,包括试剂标识、容量、批次和有效期。Gallery 的内置样品和试剂条形码读取器提高可追溯性,持续监测试剂用量并提供实时试剂信息
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪是易于使用的自动化系统,可以简化实验室检测,同时具有节省时间和成本的双重优势。所有必需的分析步骤(开机、校准、样品稀释)均自动完成,让操作员可以真正离开。
Thermo Scientific 系统试剂为即用型,节省技术人员的时间并减少错误。Thermo Scientific 分立式分析仪所用的分析方法是众所周知的酶和比色化学方法,均经过优化以达到国际参考方法(EPA、ASTM、DIN、ISO、OIV、AOAC 和 EBC)中规定的结果水平,确保了结果质量的可靠性。
即用型试剂易于使用,可避免额外制备步骤并节省时间和成本。Gallery 分立式分析仪利用特定酶反应和可靠的机器人技术确保快速得到可靠且可重复结果,从而简化实验室分析。
环境与工业分析试剂
使用专为 Gallery 和 Thermo Scientific Aquakem 分立式分析仪设计的 Thermo Scientific Gallery 环境和工业分析用系统试剂可以免却试剂制备并节约时间。独特的小容量试管设计可容纳少量试剂,极大程度减少试剂浪费。
了解更多
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪结合即用型系统试剂,使整体分立式分析简单、准确和可靠。
  各容器通过条形码标出所有必要数据,包括试剂标识、容量、批次和有效期。
  持续监测将提供实时试剂信息。
  经过容量优化的系统试剂盒将尽量减少浪费。
  与手动方法相比,所需试剂量可以减少多达15倍。
  宽校准标准范围确保结果可追溯。
订购信息
货号描述分析物单位规格干涉滤光片 (nm) 主/侧(备用)检测范围
mg/L
方法索取报价
984347乙醛系统试剂
(250次检测)
乙醛食品和饮料3402-500 mg/L使用乙醛脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984396乙醛标准品
(100 mg/L)
乙醛食品和饮料3402-500 mg/L使用乙醛脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984318乙酸系统试剂
(300次检测)
乙酸食品和饮料3400.30440-3.00 mg/L使用乙酸激酶进行酶法检测索取
报价
984342α-氨基氮食品与饮料 340/700 (750) 20-300 mg/L 比色测定(使用 OPA)
(邻苯二甲醛)
α-氨基氮食品和饮料340/700 (750)20-300 mg/L使用 OPA(邻苯二甲醛)进行比色检测索取
报价
984394用于 α-氨基氮检测的 NOPA 标准品 (150 mg/L)α-氨基氮和 NAC(乙酰半胱氨酸)食品和饮料340/700 (750)20-300 mg/L使用 OPA(邻苯二甲醛)进行比色检测索取
报价
984320氨系统试剂
(300次检测)
食品和饮料34010-420 mg/L使用谷氨酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984353BC 系统液体系统试剂
(360次检测)
苦味食品和饮料2755–100 BU用柱从啤酒和麦芽汁中提取苦味成分,然后进行光度测定索取
报价
984354BC 稀释液系统试剂
(360次检测)
苦味食品和饮料2755–100 BU用柱从啤酒和麦芽汁中提取苦味成分,然后进行光度测定索取
报价
984355BC 洗脱液系统试剂
(360次检测)
苦味食品和饮料2755–100 BU用柱从啤酒和麦芽汁中提取苦味成分,然后进行光度测定索取
报价
984361钙系统试剂
(350次检测)
食品和饮料66010-200 mg/L用亚砷酸盐 III 进行比色检测索取
报价
984327柠檬酸系统试剂
(250次检测)
柠檬酸食品和饮料34015-5000 mg/L使用柠檬酸裂解酶进行酶法检测索取
报价
984300乙醇系统试剂(300 次检测)乙醇食品和饮料3400.01-10 g/L使用乙醇脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984384酒精标准品 (0.5 g/L) 检测乙醇食品和饮料3400.01-10 g/L使用乙醇脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984302D-果糖系统试剂
(300次检测)
D-果糖食品和饮料340/6000.7-200 g/L
5-500 mg/L
使用己糖激酶、磷酸葡糖异构酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984380用于 D-果糖 (0.500 g/L)、D-葡萄糖 (0.500 g/L)、蔗糖 (0.500 g/L) 或总葡萄糖 (0.760 g/L) 检测的糖组合标准品D-果糖
D-葡萄糖蔗糖
食品和饮料340/600使用己糖激酶、磷酸葡糖异构酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984305β-葡聚糖——高分子量系统试剂
(350次检测)
β-葡聚糖食品和饮料405/60015-500 mg/L新型比色检测索取
报价
984383β-葡聚糖标准品 (500 mg/L) 检测β-葡聚糖食品和饮料405/60015-500 mg/L新型比色检测索取
报价
984304D-葡萄糖系统试剂
(300次检测)
D-葡萄糖食品和饮料340/6000.1-160 g/L
5-500 mg/L
用己糖激酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984314D-葡萄糖 + D-果糖系统试剂
(300次检测)
D-葡萄糖
D-果糖
食品和饮料340/6000.04-200 g/L使用己糖激酶、磷酸葡糖异构酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984317D-葡萄糖 + D-果糖 + 蔗糖系统试剂
(300次检测)
D-葡萄糖
D-果糖
蔗糖
食品和饮料340/6000.24-200 g/L使用 β-果糖苷酶(转化酶)、己糖激酶、磷酸葡糖异构酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984316甘油系统试剂
(300次检测)
甘油食品和饮料3400.07-30 g/L使用甘油激酶、ADP 依赖性己糖激酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984386甘油标准品 (0.21–0.2 g/L)甘油食品和饮料3400.07-30 g/L使用甘油激酶、ADP 依赖性己糖激酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984326总铁 (Fe) 系统试剂
(850次检测)
食品和饮料6000.03-5.5 mg/L使用 Ferene S 进行比色检测索取
报价
984306D-乳酸系统试剂
(300次检测)
D-乳酸食品和饮料34025-1600 mg/L使用 D-乳酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984308L-乳酸系统试剂
(300次检测)
L-乳酸食品和饮料34020-1600 mg/L使用 L-乳酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984382用于 D-乳酸 (0.200 g/L)、L-苹果酸 (0.500 g/L)、L-乳酸 (220 mg/L) 和 D-乳酸 (220 mg/L) 检测的酸组合标准品D-乳酸
L-乳酸
L-苹果酸
食品和饮料340使用 L-乳酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984358镁系统试剂
(350次检测)
食品和饮料51010-400 mg/L使用二甲苯胺蓝 I 进行比色检测索取
报价
984310L-苹果酸系统试剂
(300次检测)
L-苹果酸食品和饮料340/700 (750)0.05-20 g/L使用 L-苹果酸脱氢酶和谷氨酸-草乙酸盐-转氨酶进行酶法检测索取
报价
984348草酸系统试剂
(250次检测)
草酸食品和饮料600/7002-100 mg/L使用草酸氧化酶进行酶法检测索取
报价
984393草酸标准品 (45 mg/L) 检测草酸食品和饮料600/7002-100 mg/L使用草酸氧化酶进行酶法检测索取
报价
984349pH 值(比色)
(330次检测)
pH食品和饮料575/70037 °C 下 pH 值为2-7.2用 pH 值指示剂染料进行比色检测索取
报价
984331ECM pH 4 标准品检测pH食品和饮料575/7007 °C 下 pH 值为2-7.2用 pH 值指示剂染料进行比色检测索取
报价
984332ECM pH 7 标准品检测pH食品和饮料575/70037 °C 下 pH 值为2-7.2用 pH 值指示剂染料进行比色检测索取
报价
984634二氧化硫系统试剂
(430次检测)
游离 SO2食品和饮料575/750 (700)2-150 mg/L使用副品红进行比色检测索取
报价
984345二氧化硫系统试剂
(300次检测)
游离 SO2食品和饮料405/750 (700)2-50 mg/L
20-300 mg/L
使用 DTNB 进行比色检测索取
报价
984312蔗糖(总葡萄糖)系统试剂
(300次检测)
蔗糖食品和饮料340/6000.1-100 g/L
15-500 mg/L
使用 β-果糖苷酶、己糖激酶和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶进行酶法检测索取
报价
984328蛋白质系统试剂
(450次检测)
总蛋白(双缩脲)食品和饮料540/7000.5-15 g/L使用双缩脲进行比色检测索取
报价
分立式分析仪市场应用
掌控啤酒分析
对于酿酒厂而言,感兴趣化合物涵盖从形成总体味道和苦味的无机离子、有机酸和酒花苦味原理到监测其发酵程度以确定发酵范围的蛋白、碳水化合物和醇类。Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪专用于分析啤酒、麦芽和麦芽汁,自动完成费力且费时的检测。
简化葡萄酒分析
葡萄酒厂需要一台可靠的多参数分析仪器,使没有技术或化学知识的实验室人员能够完成常规的葡萄酒分析。Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪结合即用型系统试剂,使整体葡萄酒分析简单、准确和可靠。即用型葡萄酒试剂专为快速且经济高效地分析果汁和葡萄酒而开发。
高通量环境分析
饮用水安全显然非常重要。美国环保署通过《安全饮用水法案》制定了国家卫生标准,以解决人为和自然发生的污染。根据美国 EPA 清洁水法案 (CWA) 的规定,实验室必须确保城市废水或工业废水安全才能将其排入地表水中。合规性要求对水质参数进行一致、准确的测量。我们的分立式分析仪可自动进行光度和电化学分析,提供快速、可重复的结果,使实验室能够同时测量多种分析物。
相关资源
常规饮料分析的分析指南
饮料生产商需要使用极佳分析工具来确保其产品质量极高、极稳定且实验室工作效率极高。此电子书信息丰富,涵盖了一系列参数,这些参数可影响同样多样化的产品特性,如有机酸、糖类、水、酒精、金属、酶和对工艺至关重要的其他参数。
下载电子书
搜索自动湿化学分析资源
未找到与您输入条件相匹配的记录
类型标题
手册与方案 β-羟基丁酸产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 β-羟基丁酸标准品产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 乙醛
手册与方案 乙醛标准品
手册与方案 酒精标准品产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 含胆固醇食品产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 含胆固醇食品标准品产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 柠檬酸
手册与方案 D-果糖产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 D-葡萄糖
手册与方案 D-乳酸产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 乙醇产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 甘油标准品产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 L-乳酸产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 L-苹果酸
手册与方案 乳糖标准品产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 草酸产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 草酸标准品产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 产品插页:D-异柠檬酸
手册与方案 游离 SO2
手册与方案 蔗糖(总葡萄糖)
手册与方案 糖组合标准品产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 总铁 (Fe) 产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
手册与方案 尿素标准品产品插页,Arena 或 Gallery 分析仪
产品文献 应用指南:用于葡萄酒分析的总酸度方法的比较研究
产品文献 应用指南:用于酒精饮料醛类检测的酶方法
产品文献 应用指南:啤酒分析中自动化分立式分析二氧化硫法与标准化副品红法的关联
产品文献 应用指南:评估用于测量葡萄酒中甘油的全自动方法
产品文献 应用指南:葡萄酒中游离亚硫酸盐的快速、准确的自动分析方法
产品文献 应用指南:使用光度法快速测定高分子量 β-葡聚糖
产品文献 规格表:适用于食品和其他样品材料的分立式工业分析仪系统试剂
产品文献 疑难解答:您的湿化学分析和酶分析工作流程是否阻碍您发展?
材料安全数据表 (MSDS)981842
材料安全数据表 (MSDS)984300_R1
材料安全数据表 (MSDS)984300_R2
材料安全数据表 (MSDS)984302
材料安全数据表 (MSDS)984302_R1
材料安全数据表 (MSDS)984305
材料安全数据表 (MSDS)984305_R2
材料安全数据表 (MSDS)984305_R2_PRO
材料安全数据表 (MSDS)984306_R1
材料安全数据表 (MSDS)984306_R2
材料安全数据表 (MSDS)984307
材料安全数据表 (MSDS)984308_R1
联系我们
Style Sheet for Komodo Tabs
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes