Search Thermo Fisher Scientific
浏览下面我们完整的产品组合列表,或者让我们的专家之一帮您量身打造专门满足您的应用和工作流程需求的产品。
采用 Thermo Scientific™ TRACE™ 1300 GC 系列 Thermo Scientific™ 程序升温进样口,轻松应对复杂样品分析,同时简化维护操作并提升系统性能。
赛默飞PTV进样口液体最大进样体积为250mL,且也可以选择带反吹功能,因此无论是面对需要高灵敏度检测的化合物,还是需要将较脏的基质或不感兴趣的物质在柱前就反吹出去从而避免污染污染色谱柱和检测器,提高系统耐用性,赛默飞PTV进样口都帮您能轻松实现。
利用我们的即时连接 (iConnect) 进样器模块的高可靠性、稳健性、便利性和易维护性。
iConnect 分流/不分流 (SSL) 进样器 |
|
iConnect 分流/不分流 (SSL) 反冲进样器 适用于 TRACE 1300 系列 适用于 TRACE 1600 系列 GC |
|
iConnect 氦气节省分流/不分流 (SSL) 进样器 |
|
iConnect 可编程升温 (PTV) 进样器 |
|
iConnect 可编程升温 (PTV) 反冲进样器 适用于 TRACE 1300 系列 适用于 TRACE 1600 系列 GC |
|
iConnect 冷却柱上 (COC) 进样器 |
|
iConnect 气体采样阀 (GSV) 进样器 |
|