Accucore Vanquish UHPLC 色谱柱
用于小于 2 μm 粒径的实心核技术
Thermo Scientific Accucore Vanquish UHPLC 色谱柱属于兼具实心核材料的优点与 1.5 μm 粒径的高色谱分析效率的新一代色谱柱。旨在与 Vanquish UHPLC 系统配合使用以解决多种色谱分析挑战。
联系我们
实心核技术
实心核技术
粒径小于 2μm 的色谱柱
是否需要成本较低但通量较高的工作流程?新一代 UHPLC 色谱柱兼具实心核材料的优点与以 1.5 μm 粒径而提高的色谱分析效率。
Accucore Vanquish C18+ UHPLC 色谱柱与 Vanquish UHPLC 系统配合使用,可实现:
  • 更好地分离:高效率有助于分离非常复杂的混合物
  • 更多的结果:在高流速下保持高效率,以便快速分离
  • 更容易发生的相互作用:无缝工作流程解决方案(结合色谱柱、系统和数据处理),可实现简单且易于实施的分离
新一代 UHPLC 系统
Vanquish UHPLC 系统和 Accucore Vanquish UHPLC 色谱柱在设计过程中考虑用户需求,旨在通过以下方式解决色谱分析挑战:
  • 通过 1500 bar 压力和低分散体积在较少时间内可分离较多的复杂样本
  • 因温度分布均匀可保持峰形
  • 增加的样本容量,可提高更快的分离速度
  • 较低的检测限和改进的定量分析,可得到更多样本分析结果
  • 通过与较先进的质谱仪一同进行分析,可提高鉴别水平
  • 通过高效控制和 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 色谱分析数据系统,总体解决方案简化了操作
UHPLC 专题视频
引入采用核增强技术的 Accucore HPLC 色谱柱
Accucore 色谱柱采用表面核增强技术,提供高速、超高分辨率分离(与传统的更大全多孔颗粒相比),所产生的反压比 UHPLC 不超过 2 μm 的颗粒低。
低反压条件下的卓越色谱分析性能
Dafydd Milton 介绍了新型的 Accucore HPLC 色谱柱技术,其能提供高速、高分离度分离,相较于 UHPLC,它产生的反向压力更低。