卓越的表征、纯化和分离
卓越的表征、纯化和分离
混合模式 Thermo Scientific GlycanPac 色谱柱可为中性与带电荷聚糖提供极为卓越的高分离度分离。此外,我们还提供适用于分离中性聚糖的传统酰胺 HILIC 色谱柱,以及使用亲和支持物来纯化和分离碳水化合物的配体交换柱。
联系我们
聚糖 HPLC 色谱柱目录
这些色谱柱可分析中性与带电荷聚糖。使用传统的酰胺 HILIC 色谱柱分离中性聚糖,使用 GlycanPac 色谱柱对中性与带电荷聚糖进行出色的高分离度分离。
是否需要以稀释酸流动相来分离碳水化合物的色谱柱?这类聚合物配体交换色谱柱以一系列反离子来提供所需的选择性。
聚糖分析专题视频
聚糖分析:实现更高的分离度
Ilze Birznieks 讨论了使用 HPLC 可获得更高分离度的聚糖,并可提供更轻松的分析表征。
分析在生物学上具重要性的聚糖
Julian Saba 解释了研究人员如何使用 GlycanPac AXR-1 HPLC 色谱柱获得超高分离度的标记和天然聚糖,以便进行结构表征和定量分析。