适合您应用的液相色谱组件
选择适合您的 Thermo Scientific HPLC 或 UHPLC 系统和应用的创新和智能组件。所有 Thermo Scientific Vanquish HPLC 和 UHPLC 系统均由四种主要组件组成。从种类众多的泵、自动进样器、恒温柱温箱和检测器中进行选择。无论您需要纳流、毛细管、微流、分析或半制备配置,我们的液相色谱组件都能确保可靠、精准和准确的操作。
自动进样器
柱温箱
检测器
产品介绍
可从二元、四元、双梯度、等度以及纳流/毛细管/微流 HPLC 和 UHPLC 泵中进行选择,实现可重现的分离。在整个进样体积范围内实现准确进样,确保快速、可重现的样品进样,尽量减少残留。得益于稳定的色谱柱温度控制,可实现稳定的保留时间。选用稳定且灵敏的 HPLC 和 UHPLC 检测器对目标分析物进行定量分析。
使用我们的分步配置程序配置理想的 HPLC 或 UHPLC
使用 Thermo Scientific Vanquish 泵,体验处于行业前列的工作压力、流速准确度和流速精度。Vanquish HPLC 和 UHPLC 泵提供优化的梯度延迟体积、出色的梯度曲线、出色的流速准确度和耐用性。所有 Vanquish 泵均采用 Thermo Scientific SmartFlow 技术,可自动补偿不断变化的溶剂压缩性。
了解 HPLC 和 UHPLC 泵
HPLC 和 UHPLC 泵类别
二元泵
高通量,适用于高分辨率 HPLC、UHPLC 或 LC-MS 应用。
四元泵
应用范围广泛兼具流动相组成的灵活性。
双梯度泵
提高了生产率、灵活性以及应用之间的切换,无需重新布设管道。
等度泵
峰保留时间稳定,适用于常规等度应用。
纳流/毛细管/微流泵
准确的梯度和从纳流到微流的流量精准度,可大大提高灵敏度和稳健性。
自动进样器
创新且精心设计的 Thermo Scientific HPLC 和 UHPLC 自动进样器以及进样器扩展模块可确保在其工作范围内可靠、精准和准确地进样。其支持各种各样的样品架规格。
了解 HPLC 和 UHPLC 自动进样器
柱温箱
使用 Thermo Scientific HPLC 和 UHPLC 柱温箱,更有信心地控制分离。主动预热或被动预热,可确保进入柱内的溶剂与柱温度匹配,并且减少因温度影响而造成的性能损失。两种色谱柱恒温模式(静止空气和强制空气循环)使您能够精准分离,以轻松匹配现有方法,并确保 UHPLC 分析温度稳定。
了解 HPLC 和 UHPLC 柱温箱
检测器
我们为 Thermo Scientific Vanquish HPLC 和 UHPLC 系统提供了多种检测器,以可靠地检测样品中的分析物。
了解 HPLC 和 UHPLC 检测器
HPLC 和 UHPLC 检测器选件
电雾式检测器 (CAD)
提供灵敏的通用检测和近乎一致的响应,从而对目标分析物进行出色的定量分析。
二极管阵列检测器 (DAD)
为检测紫外-可见光光谱提供较高性能和工作范围。
荧光检测器 (FLD)
提供高检测灵敏度和多种检测选项,以实现有效的方法开发。
多波长检测器 (MWD)
同时提供对紫外-可见光多波长灵敏检测。
可变波长检测器 (VWD)
结合低噪声、漂移和线性性能于一体,支持广泛的工作范围和痕量化合物检测。
质谱仪 (MS)
提供较大的灵敏度和选择性,实现稳定且可靠的检测,即使对于具有挑战性的纳流速梯度也是如此。
示差折光检测器 (RID)
提供经济有效率的解决方案,支持对糖类、聚合物和其他不含发色团的化合物进行分析。
pH 和电导率监测仪
结合 DAD、MWD 或 VWD,提供准确的在线 pH 和电导率测量。
管路、套件和配件
Thermo Scientific Viper 和 nanoViper 手拧接头、管路、套件和配件可用于快速连接 HPLC 模块、阀和色谱柱。它们可实现无泄漏连接,通过尽量减少死体积来改善色谱图结果。 
Viper 和 nanoViper 接头不需要安装工具,适合狭窄连接(例如十通阀),并将简便性与高性能结合于一体。
了解 HPLC 和 UHPLC 管路、套件和配件
是什么使 Viper 接头比传统接头更好?
Thermo Scientific Viper 手拧接头,适用于 HPLC 和 UHPLC 系统,在管尖进行密封,几乎去除了死体积。这些可重复使用的接头让您能更容易地为 HPLC 或 UHPLC 系统布设管路,无需任何工具即可实现高达 1500 bar 的可重现无泄漏连接。
传统接头
传统接头通常会因垫圈定位不正确或在高压下毛细管滑过金属环而产生柱外体积。色谱图显示了在仅有 600 bar (8700 psi) 的背压下因毛细管滑动而导致的峰形质量下降。
Viper 手拧接头
Viper 手拧接头不使用垫圈,从设计上极大限度地减少了柱外体积。在与上图中传统接头所用条件相同的条件下,色谱图叠加展现了一致的峰形。
可选组件
Vanquish 溶剂监测仪
精选的 HPLC 和 UHPLC 系统与 Vanquish 溶剂监测仪兼容,后者可准确测量每个溶剂通道和废液容器中的液位,从而简化您的标准操作规程 (SOP)。作为序列就绪检查的一部分,如果洗脱液或废液容量不足以完成样品序列,系统会自动向您发出警告,从而防止系统和色谱柱损坏并确保“一次就成功”的结果。 
Vanquish 用户界面
通过 Thermo Scientific Vanquish 用户界面一目了然地查看系统健康、性能和平衡状态。该用户友好型界面使操作员可以快速了解系统状态并解决问题。该多语言界面随附简单的维护教程,即使是新手操作员也能按照指导确保系统可靠地提供结果。
馏分收集器
Thermo Scientific 馏分收集器支持从纳升到半制备型应用的纯化。高性能  Thermo Scientific Vanquish  馏分收集器与我们的 Thermo Scientific Vanquish 分析纯化 LC 系统集成,可帮助您通过精密分离组分实现精密纯化。
请联系我们获取报价或讨论 HPLC/UHPLC 解决方案