Search Thermo Fisher Scientific
利用 Thermo Scientific Vanquish 定量环中心切割 2D-LC 系统增强峰纯度可靠性。这一二维 LC 系统 (LC-LC) 让您可将一维分离的单一或多种组分收集到样品定量环上,并通过自动化工作流程将切割的组分转移到二维分离步骤。中心切割 2D-LC 可通过两种互补色谱作用机理获得更多分离能力,从而揭示与目标分析物共洗脱的隐藏杂质。该系统使用来自 Vanquish Core HPLC、Vanquish Flex UHPLC 或 Horizon UHPLC 系统的模块进行配置,可保留 Vanquish LC 平台的性能、稳健性和易用性。
将一维分离的单一或多种组分收集到样品定量环上,并通过自动化工作流程将切割组分转移到具有互补色谱作用机理的二维色谱柱上,提高峰纯度可靠性。
Vanquish LC 系统采用模块化设计,可根据您的应用需求轻松构建较适宜的系统,同时支持标准 HPLC 仪器灵活升级为更先进的 2D-LC 配置,满足您更复杂的分析需求。
集成 LC-LC 系统结合自动化工作流程,具有预先设置组分分离和转移步骤,支持无人值守样品分析;同时相对于离线方法,可减少人为错误,节省时间和工作台空间。
Vanquish 定量环中心切割 2D-LC 系统配有 Thermo Scientific Viper 手拧接头,支持接近零死体积的连接、更锐利的峰形和免用工具的设置
Vanquish 2D-LC 系统可无缝集成我们的 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS),提供卓越的合规工具、联网、自动化和数据处理功能。
我们的定量环中心切割 2D-LC 系统允许您将一维 (¹D) 色谱柱洗脱液组份自动切割至样品定量环,在互补的二维 (²D) 色谱柱上进行第二次分离,从而解析复杂或共洗脱峰。
以下流程图展示了多中心切割 Vanquish Online 2D-LC 系统如何在二维 (²D) 色谱柱互补分析前,将切割组份存储在多个定量环中。
下表概述了标准配置 Vanquish 定量环中心切割 2D-LC 系统 的规格 。并未列出全部规格。规格可能因所选的特定系统组件而异。有关更多信息,请参阅详细的组件规格。
类别 | Vanquish 定量环中心切割 2D-LC 系统 |
系统压力,上限值 | 700、1000或 1500 bar,具体取决于系统配置 |
流速范围 | 0-5、0-8 或 0-10 mL/min,具体取决于所选的泵 |
泵选项(默认延迟体积) | 二元(35、200或 400 µL) 四元 (679 µL) 双泵 (679 µL) 等度 延迟体积取决于所选的泵 |
生物兼容 | 是,取决于系统配置 |
pH 范围 | 2–12,氯化物浓度高达 1 mol/L |
系统设计 | 模块化 |
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选) | 是,取决于系统配置 |
兼容溶剂监测系统(可选) | 是,取决于系统配置 |
自定义梯度延迟体积,简化方法传输 | 是,取决于系统配置 |
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命 | 是 |
进样体积范围 | 标准:0.01-25 或 0.01-100 µL (Vanquish Flex/Vanquish Horizon) 可选:高达 0.01-100 或 0.01-1000 µL (Vanquish Core) 取决于所选进样器 |
样品冷却 | 是,4-40°C 取决于所选进样器 |
样品容量(标准型) 基于外径 12 mm 标准样品瓶 (≤ 1.5 mL) | 4个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5mL),还可提供其他瓶架形式 转盘容量增加12个外径 22.5 mm 样品瓶 (≤ 10 mL) |
提供进样器扩展选项 | 是,通过 Vanquish 加载器 |
恒温柱温箱 | 是,5-120°C,取决于所选柱温箱 静止空气和强制空气循环 |
柱温箱预热器 | 主动和被动式 |
柱温箱柱后冷却器 | 是 取决于所选柱温箱 |
检测器选择 | Vanquish 电雾式检测器 Vanquish 二极管阵列检测器 Vanquish 荧光检测器 Vanquish 多波长检测器 Vanquish 可变波长检测器 示差折光检测器 质谱仪 |
标准型 Vanquish 定量环中心切割 2D-LC 系统由以下组件组成。有关各个组件的更多详情,请下载 相应的规格表。
Vanquish Horizon 定量环中心切割 2D-LC 系统 | Vanquish Flex 定量环 中心切割 2D-LC 系统 | Vanquish Core 定量环中心切割 2D-LC系统 | |
---|---|---|---|
泵
| 2 Vanquish 二元泵 F | 2 Vanquish 二元泵 C 或 2 Vanquish 四元泵 C 或 1 Vanquish 二元泵 C 与 1 Vanquish 四元泵 C 或 1 Vanquish 双泵 C | |
自动进样器
| Vanquish 分流进样器 HT | Vanquish 分流进样器 FT | Vanquish 分流进样器 CT |
增加了样本容量(可选)
| Vanquish 加载器 (可选) | ||
柱温箱
| Vanquish 柱温箱 H | Vanquish 柱温箱 C | |
近乎零死体积系统连接
| Viper 组分分离定量环 MP35N 材质:6823.0030 (250 µL)、6823.0029 (50 µL) | Viper 组分分离定量环 MP35N 材质:6823.0030 (250 µL)、6823.0029 (50 µL) nanoViper 组分分离定量环,包覆 PEEK 的熔融硅胶 6826.2420(20µL)、6826.2450(50µL)、 | Viper 组分分离定量环 SST:6830.2418 (200 µL) 6830.2416 (50 µL) 6830.2416 (20 µL) |
检测器
| 访问我们的 HPLC 和 UHPLC 检测器页面 |