自动化和加速的HPLC方法开发
使用 Thermo Scientific Vanquish 方法开发 HPLC 和 UHPLC 系统可以实现方法开发的加速和自动化。这些系统可以通过测试多达六个 HPLC 色谱柱上不同组合的缓冲液来优化分离条件。Vanquish 方法开发 HPLC 和 UHPLC 系统使用 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS);该系统具有可下载的 eWorkflows 以简化自动化的色谱柱和缓冲液搜寻,同时实现安全的中央数据存储。使用 ChromSwordAuto Chromeleon Connect 和 ChromSword AutoRobust Chromeleon Connect 实现全自动方法开发。Chromeleon CDS 也可与 S-Matrix™ Fusion QbD™ 软件包兼容。
产品优势
自动筛选色谱柱与洗脱液选项
通过为 Vanquish 方法开发 HPLC 和 UHPLC 系统配备溶剂选择阀,可以筛选多达 13 项洗脱液,从而全面实现自动化筛选。Thermo Scientific Viper 方法搜寻套件包含所有管路和几乎零死体积连接,可在无需任何用户交互的情况下自动筛选四根色谱柱。
灵敏的通用检测技术
使用近通用型 Thermo Scientific 电喷雾检测器检测所有非挥发性或半挥发性分析物。此外还可使用 Thermo Scientific ISQ EC 和 EM 单四极杆质谱仪进行峰识别和杂质分析,提高鉴定可靠性。
自动化、软件辅助方法开发
自动化、简化和加速方法开发。Vanquish 方法开发 HPLC 和 UHPLC 系统由 Chromeleon CDS 控制,并与领先的方法开发软件包(如 ChromSwordAuto Chromeleon Connect 或 Fusion QbD 软件)兼容。
安全数据存储
Chromeleon 数据仓库可确保为用户实现 CDS 基础架构内安全的数据存储和访问。通过 Vanquish 方法开发 HPLC 和 UHPLC 系统,生成的所有数据都将在 Chromeleon CDS 数据仓库中安全备份,从而在整个组织内轻松实现数据交换。
针对小分子和大分子进行了优化
使用 Vanquish Flex 和 Vanquish Horizon UHPLC 组件构建时,这些系统具备生物兼容性,即使在高盐梯度下也能实现稳健的性能,同时大幅减少分析物和系统组件之间不必要的相互作用。ChromSwordAuto Chromeleon Connect 包含多种专用算法,可对大生物分子实现更有效的分离。
方法验证
使用 ChromSword AutoRobust Chromeleon Connect 自动设计和执行稳健性测试,并使用 Chromeleon 7 扩展包 ICH 模板中提供的工作流程加速方法验证。
HPLC 方法开发分为哪些阶段?
  1. 方法搜寻包括筛选柱和流动相条件,可选择最有前景的组合以成功实现 HPLC 分离。传统上,方法搜寻需要大量工作来实现手动色谱柱和流动相切换以及建立仪器方法。该过程可以使用 Viper 手拧接头和溶剂扩展套件以及 ChromSwordAuto Chromeleon Connect 和 Fusion QbD 等软件包实现自动化和简化。
  2. 方法优化,包括对 HPLC 方法的不同分离条件的反复测试,以实现最佳的分辨率、速度等。操作员必须运行许多样品并反复根据结果做出决策。这是方法开发最耗时的阶段,需要大量的用户经验和知识。ChromSwordAuto Chromeleon Connect 和 Fusion QbD 软件通过快速分析分离数据和自动优化 HPLC 方法,显著加快了这一步骤。
  3. 需要进行稳健性测试来确定参数变化对分离质量的影响,该测试对于方法验证是至关重要的。可以使用 ChromSword AutoRobust Chromeleon Connect 或者 Fusion QbD 软件 自动执行 DOE 和稳健性测试。
  4. 方法验证是确定方法是否适用于目标的行业特定过程。方法开发过程的安全文档在许多行业中是必不可少的。Chromeleon CDS ICH 验证模板和工作流程所有阶段的文件可以存储在安全的 Chromeleon 数据仓库中,以确保合规性。
视频
系统规格
下表提供了 Vanquish 方法开发 HPLC 和 UHPLC 系统标准设置的系统规格概述。并未列出全部规格。您的规格可能因系统组件而异。有关系统组件的规格表,请参阅下文 组件规格部分。 
类别
Vanquish 方法开发 HPLC 和 UHPLC 系统
系统压力,上限值
700、1000或 1500 bar,具体取决于系统配置
流速范围
0-5、0-8 或 0-10 mL/min,具体取决于所选的泵
泵选项(默认延迟体积)
二元(35、200或 400 µL)
四元 (679 µL)
双泵 (679 µL)
等度
延迟体积取决于所选的泵
生物兼容
是,取决于系统配置
pH 范围
2-12,氯化物浓度高达 1 mol/L
或 1-13 ,氯化物 浓度 高达 0.1 mol/L, 
因系统配置而异
系统设计
模块化
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选)
是,取决于系统配置
兼容溶剂监测系统(可选)
是,取决于系统配置
自定义梯度延迟体积,简化方法传输
是,取决于系统配置
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命
进样体积范围
标准:0.01-25 或 0.01-100 µL (Vanquish Flex/Vanquish Horizon)
可选:高达 0.01-100 或 0.01-1000 µL (Vanquish Core)
取决于所选进样器
样品冷却
是,4-40°C 
取决于所选进样器
样品容量(标准型)
基于外径 12 mm 标准样品瓶 (≤ 1.5 mL)
4个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5mL),还可提供其他瓶架形式
转盘容量增加12个外径 22.5 mm 样品瓶 (≤ 10 mL)
提供进样器扩展选项
是,通过 Vanquish 加载器
恒温柱温箱
是,5-120°C,取决于所选柱温箱
静止空气和强制通风
柱温箱预热器
主动和被动式  
取决于系统配置
柱温箱柱后冷却器
取决于所选柱温箱
检测器选择
Vanquish 电雾式检测器
Vanquish 二极管阵列检测器
Vanquish 荧光检测器
Vanquish 多波长检测器
Vanquish 可变波长检测器
示差折光检测器
质谱仪
组件规格
标准型 Vanquish 方法开发 HPLC 和 UHPLC 系统由以下组件组成。有关各个组件的更多详情,请下载相应的规格表。
Vanquish Horizon 方法开发 UHPLC 系统 
Vanquish Flex 方法开发 UHPLC 系统
Vanquish Core 方法开发 HPLC 系统
下载规格表
Vanquish 二元泵 H
 Vanquish 二元泵 F 
或 
Vanquish 四元泵 F 
或 
Vanquish 双梯度泵 F
Vanquish 二元泵 C 
或 
Vanquish 四元泵 C 
自动进样器
下载规格表
Vanquish 分流进样器 HT
Vanquish 双针分流进样器 HT
Vanquish 分流进样器 FT
Vanquish 双针分流进样器 FT
Vanquish 分流进样器 CT
Vanquish 分流进样器 C
扩大样品容量 (可选)
下载规格表
Vanquish 加载器  
(可选)
柱温箱
下载规格表
最多 3 个 Vanquish 柱温箱 H
最多 3 个 Vanquish 柱温箱 C
几乎没有死体积的系统连接——方法搜寻功能
下载规格表
用于 Vanquish 系统的自动 Viper 方法搜寻套件 (6036.2807)
+
2 个阀 6 位置 7 端口 (6036.1570)
用于 Vanquish 系统的自动 Viper 方法搜寻套件 (6036.2807)
+
2 个阀 6 位置 7 端口 (6230.1530)
几乎没有死体积的系统连接——洗脱液搜寻功能
用于自动方法搜寻的扩展套件
(6036.0100)
检测器
访问我们的 HPLC 和 UHPLC 检测器页面
ChromSword 是 VWR International BVBA 的商标。S-Matrix 和 Fusion QbD 是 S-Matrix Corporation 的商标。
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution
仅供科研使用。不可用于诊断程序。