Vanquish Neo UHPLC超高效液相色谱系统
Thermo Scientific Vanquish Neo UHPLC 系统为致力取得科学新突破的研究人员提供了全天候的卓越性能,以及可重现的纳流、毛细管流和微流 LC-MS。高度创新与一流 Vanquish 平台相结合,提高了新手和专家 LC-MS 用户的工作效率。
使用分步配置构建理想的 HPLC 或 UHPLC 系统
Vanquish Neo UHPLC系统产品优势
一体式纳流、毛细管流和微流 LC
Thermo Scientific ProFlow ™ XR 主动流量控制泵技术提供了优异的保留时间精度,在高达 1500 bar 的压力下支持从纳升到 100 μL/min 的精度。样品瓶底检测有助样品量有限的样品进样。
提高工作效率
快速上样、色谱柱平衡和较低系统梯度延迟体积能够减少方法管理时间、提高样品通量,同时提高 MS 利用率。
卓越性能
采用独特的低流量分流环自动进样器设计,可限制样品分散、减少系统残留,并充分提高样品利用率。计量设备可以通过高进样量线性、精度和准确度改善定量效果。
长时间、无故障分析
新一代 Thermo Scientific SmartInject 技术可以提高色谱柱的使用寿命和保留时间精确度。免维护式 1500 bar 兼容陶瓷阀和死体积接近于零的 Thermo Scientific Viper 和 nanoViper 接头能够长时间稳定运行,从而尽可能减少泄漏。
智能化操作
Thermo Scientific Vanquish 用户界面通过自动化程序、指导式仪器维护和故障排除脚本提供无人值守和远程系统监控能力,从而提高所有用户的工作效率。智能方法编辑器向导确保方法参数与已安装耗材的兼容性。
无缝 LC-MS 集成
Vanquish Neo UHPLC 系统在高灵敏度 LC-MS 应用领域表现出众,并且通过一套全面的 ESI 源与 Thermo Scientific 质谱分析产品组合无缝集成。利用三重四极杆 MS 系统控制速度、稳健性和灵敏度,或通过 Thermo Scientific Orbitrap MS 系统驾驭分辨率、质量精度和通用性。
视频
系统规格
下表概述了标准配置 Vanquish Neo UHPLC 系统的规格。并未列出全部规格。有关更多信息,请下载 Vanquish Neo UHPLC 系统规格表
类别
Vanquish Neo UHPLC 系统
系统压力,上限值
1500 bar
流速范围
1 nL/min – 100 μL/min,增量为 1 nL 
(100 nL/min – 100 μL/min,推荐)
泵选项(默认梯度延迟体积)
二元 (< 25 nL)
生物兼容
pH 范围
2 – 10 
系统设计
集成式,带有滑入安装式模块
兼容触摸屏用户界面显示屏
主动流量控制,有助尽可能提高保留时间精度
是,Thermo Scientific ProFlow XR 泵技术
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命
进样体积范围
标准:0.01–25 μL
可选:0.01–100 μL
通过多次高达 500 μL 的吸样和捕集循环,进行大容量捕集 
样品冷却
是,4 – 40°C 
样品容量(标准型)
基于外径 12 mm 标准样品瓶 (≤ 1.5 mL)
4个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5 mL) ,还可提供其他瓶架形式 
转盘容量增加12个外径 22.5 mm 样品瓶 (≤ 10 mL)
提供进样器扩展选项(可选)
恒温柱温箱
是(可选) 
室温以上到 80 ⁰C 至少 5 K
强制空气循环
柱温箱预热器
被动(可选)
柱温箱柱后冷却器
检测器选择
Orbitrap 质谱仪
三重四极杆质谱仪
可变波长检测器 F
可选组件:馏分收集器 访问我们的 Vanquish Fraction Collector FT 页面
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution
仅供科研使用。不可用于诊断程序。