Search Thermo Fisher Scientific
使用创新的Thermo Scientific Vanquish Simple Switch 2D-LC 系统,在 捕获 中心切割2D-LC 系统和 双LC系统 之间无缝切换。该二维 LC (LC-LC) 系统是一种创新的整体式系统,利用新型 Thermo Scientific Vanquish 双分流 进样器帮助用户在两种系统功能之间切换,无需重新连接。 只需决定需要执行的任务,此系统即可为您提供所需的可靠性和生产率。
独特的系统配置允许您针对复杂样品 运行基于捕获式的 2D-LC ,并可切换到使用两个独立的 1D 流路的双 LC 系统,无需重新连接即可在单一系统上运行两项同种或不同种分析。
通过在捕获柱上富集组分分离分析物运行灵敏的LC-LC 方法,实现低浓度检测并避免不同检测方法之间的溶剂不相容问题; 也可在两条独立的流路上同时运行两个互补分析,实现通量翻番。
该系统可作为 2D-LC 仪器捕获并预浓缩捕获柱上的目标分析物,从而富集低丰度分析物,并从洗脱液中去除稀释剂或干扰溶剂,提高灵敏度。
二维泵为溶剂调制提供了流速,以解决 UV 和 MS 方法之间的溶剂不相容性问题或不同色谱作用机理流动相不相容问题,支持多种 1D 和 2D 方法组合。
Vanquish LC 系统采用模块化设计,可根据您的应用需求轻松构建较适宜的系统,同时支持标准 HPLC 仪器灵活升级为更先进的配置,满足您更复杂的分析需求。
Vanquish Simple Switch 2D-LC 系统配有 Thermo Scientific Viper 手拧接头,支持接近零死体积的连接、更锐利的峰形和免用工具的设置。
我们独有的 Vanquish Simple Switch 2D-LC 系统 允许您在捕获式 2D-LC 或双 LC 之间轻松切换。
此流程图展示了如何 通过配置 三个 六通阀运行系统,针对包含 两个 色谱柱 和串联捕获柱 的进行 2D-LC 分析 , 或 将系统 用作 包含两个并联色谱柱的双LC系统。
整体式 系统:带有捕获和溶剂调制功能的 LC-LC 系统(左图)或在单个系统中具有两个独立 ¹D 流路的双 LC 系统(右图)。
下表概述了标准配置 Vanquish Simple Switch 2D-LC 系统 的规格。 规格可能因所选的特定 系统 组件 而异。 有关更多信息,请参阅详细的 组件规格 。
类别 | Vanquish Simple Switch 2D-LC 系统 |
系统压力,上限值 | 1000或 1500 bar,具体取决于系统配置 |
流速范围 | 0–5 或 0-8 mL/min,具体取决于所选的泵 |
泵选项(默认梯度延迟体积) | 二元 (35, 200µL) 延迟体积取决于所选的泵 |
生物兼容 | 是 |
pH 范围 | 2–12,氯化物浓度高达 1 mol/L |
系统设计 | 模块化 |
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选) | 是,取决于系统配置 |
兼容溶剂监测系统(可选) | 是,取决于系统配置 |
自定义梯度延迟体积,简化方法传输 | 是,通过计量设备 |
SmartInject 技术可较大限度提高进样精度、延长色谱柱寿命 | 是 |
进样体积范围 | 标准:0.01-25 µL |
样品冷却 | 是,4-40°C |
样品容量(标准型) | 4个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5 mL) ,还可提供其他瓶架形式 |
提供样品扩充选项(可选) | 是,通过 Vanquish 加载器 |
恒温柱温箱 | 是,5-120°C |
柱温箱预热器 | 主动和被动式 |
柱温箱柱后冷却器 | 是 |
兼容的 检测器 | Vanquish 电雾式检测器 Vanquish 二极管阵列检测器 Vanquish 荧光检测器 Vanquish 多波长检测器 Vanquish 可变波长检测器 示差折光检测器 质谱仪 |
标准型 Vanquish Simple Switch 2D-LC 系统由以下组件组成。有关各个组件的更多详情,请下载 相应的规格表。
Vanquish Horizon Simple Switch 2D-LC 系统 | Vanquish Flex Simple Switch 2D-LC 系统 | |
泵
| 2 Vanquish 二元泵 H | 2 Vanquish 二元泵 F 注:建议将二元泵用作 ²D 泵 |
自动进样器
| Vanquish 分流进样器 HT | Vanquish 分流进样器 FT |
扩大样品容量(可选)
| Vanquish 加载器 (可选) | |
柱温箱
| Vanquish 柱温箱 H | |
近乎零死体积系统连接
| Viper UHPLC 接头 | |
检测器
| 访问我们的 HPLC 和 UHPLC 检测器页面 |
仅供研究使用。不用于诊断程序。