Search Thermo Fisher Scientific
使用 Thermo Scientific Vanquish 捕集中心切割 2D-LC 系统实现深入分析,增强峰纯度和成分可信度。该二维 LC (LC-LC) 系统让您可将一维分离的单一组分收集到捕集柱上进行预浓缩,并/或实现流动相与二维分离组分传输的兼容性,或 UV 和 MS 检测之间的兼容性。中心切割 2D-LC 可通过两种互补色谱作用机理获得更多分离能力,从而揭示与目标分析物共洗脱的隐藏杂质。该系统使用来自 Vanquish Flex UHPLC 或 Horizon UHPLC 系统的模块进行配置,可提供 Vanquish LC 平台的性能、稳健性和易用性。
将一维分离的单一或多种组分收集到一个捕集柱上,并通过自动化工作流程将切割组分转移到具有互补色谱作用机理的二维色谱柱上,提高峰纯度可信度。
捕集柱可捕集并预浓缩目标分析物,从而富集低丰度分析物,并从洗脱液中去除稀释剂或干扰溶剂,增强灵敏度。
二维洗脱液可提供溶剂调制所需的流量,支持降低洗脱液强度或一维组分缓冲液置换等调节。 此过程可解决 UV 和 MS 方法的溶剂不相容问题或不同色谱作用机理的流动相不相容问题,支持多种 1D 和 2D 方法组合。
自动化工作流程包含预定义捕集和洗脱步骤,支持无人值守样品分析;同时相对于离线方法,可节省时间和工作台空间。
Vanquish LC 系统采用模块化设计,可根据您的应用需求轻松构建较适宜的系统,同时支持标准 HPLC 仪器后续灵活升级为更先进的 2D-LC 配置,从而进行更复杂的分析。
Vanquish 捕集中心切割 2D-LC 系统配有 Thermo Scientific Viper 手拧接头,支持接近零死体积的连接、更锐利的峰形和免用工具的设置。
我们的捕集式中心切割 2D-LC 系统允许您自动将从一维 (1D) 色谱柱上洗脱的单一组分切割到捕集柱上。 这一步骤 可预浓缩 低丰度分析物,并在将该组分 洗脱 到 二维(2D)色谱柱上解析复杂或共洗脱峰之前 ,解决溶剂不相容问题。
以下流程图展示了如何通过将两个六通阀与 2D 泵和 T 形件结合使用,降低溶剂强度,并在将切割的 1D 组分上样至二维 (2D) 色谱柱之前将其上样到捕获柱上预浓缩样品。
在捕集柱上单中心切割捕集,以及后续溶剂调制(绿色流路)、洗涤和 2D 色谱柱分析涉及的不同步骤流程图。
下表概述了标准配置 Vanquish 捕集中心切割 2D-LC 系统 的规格 。并未列出全部规格。规格可能因所选的特定系统组件而异。有关更多信息,请参阅详细的组件规格。
类别 | Vanquish 捕集中心切割 2D-LC 系统 |
系统压力,上限值 | 1000或 1500 bar,具体取决于系统配置 |
流速范围 | 0–5 或 0–8 mL/min,具体取决于所选的泵 |
泵选项(默认梯度延迟体积) | 二元 (35, 200 µL) 延迟体积取决于所选的泵 |
生物兼容 | 是 |
pH 范围 | 2–12,氯化物浓度高达 1 mol/L |
系统设计 | 模块化 |
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选) | 是,取决于系统配置 |
兼容溶剂监测系统(可选) | 是,取决于系统配置 |
自定义梯度延迟体积,简化方法传输 | 是,通过计量设备 |
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命 | 是 |
进样体积范围 | 标准型:0.01-25 µL 可选:0.01-100 µL |
样品冷却 | 是,4-40°C |
样品容量(标准型) 基于外径 12 mm 标准样品瓶 (≤ 1.5 mL) | 4个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5 mL) ,还可提供其他瓶架形式 转盘容量增加12个外径 22.5 mm 样品瓶 (≤ 10 mL) |
提供 进样器 扩展选项 (选配) | 是,通过 Vanquish 加载器 |
恒温柱温箱 | 是,5-120 °C |
柱温箱预热器 | 主动和被动式 |
柱温箱柱后冷却器 | 是 |
兼容的 检测器 | Vanquish 电雾式检测器 Vanquish 二极管阵列检测器 Vanquish 荧光检测器 Vanquish 多波长检测器 Vanquish 可变波长检测器 示差折光检测器 质谱仪 |
标准型 Vanquish 捕集中心切割 2D-LC 系统由以下组件组成。有关各个组件的更多详情,请下载 相应的规格表。
Vanquish Horizon 捕集中心切割 2D-LC 系统 | Vanquish Flex 捕集中心切割 2D-LC 系统 | |
泵
| 2 Vanquish 二元泵 H
注:建议将二元泵用作 ²D 泵 | 2 Vanquish 二元泵 F 注:建议将二元泵用作 ²D 泵 |
自动进样器
| Vanquish 分流进样器 HT | Vanquish 分流进样器 FT |
扩大样品容量(可选)
| Vanquish 加载器 (可选) | |
柱温箱
| Vanquish 柱温箱 H | |
近乎零死体积系统连接
| Viper UHPLC 接头套件 | |
检测器
| 访问我们的 HPLC 和 UHPLC 检测器页面 |
仅供研究使用。不用于诊断程序。