Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Avizo 是一款功能强大的多层面三维软件平台,可以用于可视化、处理和分析来自 X 射线计算机断层成像、显微镜和众多其他成像设备的图像数据。
Avizo 软件是一个可配置的解决方案。选择能根据您的 3D 数据可视化和分析需求提供理想扩展模块的搭配。
高效网格生成器可为 FEA/CFD 模拟生成优质三维四面体网格。该扩展还专门用于模拟数据(从流动数据到热力数据)和应力数据的先进后处理。
这些扩展模块具有数值模拟功能,可计算绝对渗透率、热导率、电阻率和分子扩散系数。
方便地从150多种文件格式(由 Bio-Formats 提供技术支持,与 Glencoe 软件配套使用)中加载 3D 或 4D+ 数据。
该扩展将 Avizo 软件强大的 3D 数据可视化功能(如硬件加速体积绘制)与专用于分子可视化和分析的工具(如分子表面、序列对齐、构型密度计算和分子轨迹动画)融为一体。
使用 C++ 编程语言为 Avizo 软件创建新的自定义组件,例如文件阅读器和编写器、计算模块乃至新的可视化模块。