可靠检测和监测多种气体
赛默飞世尔科技的环境空气质量监测解决方案采用成熟的技术、稳固的仪器设计和创新的数据传输系统,可协助确保员工的安全和监管合规。您可根据需要从多种仪器中选择,从而可靠地测量空气质量、高低含量的标准污染物、各种气体以及毒素。
氨 (NH₃)
氨气 (NH3) 是一种常见的毒物,释放自多种来源,包括城市废物和化粪池、化肥流失和其他自然过程,可对人类和环境造成多种健康问题。
氨对人、动物和水生生物有害。
NO、NOₓ 和 Nₜ 工作模式 我们高度可靠的氨分析仪采用化学发光技术,可准确、连续地监测氨。
Thermo Scientific 17i 型氨分析仪
二氧化碳 (CO₂)
燃烧化石燃料(煤炭、天然气和石油)、固体废物、树木和其他材料等人类活动以及一些化学反应都可释放大量 CO₂ 到空气中。因此,连续监测二氧化碳对遵守日益严格的所有政府行业法规来说都至关重要。
美国环境保护署 (EPA) 已经采取了减少温室气体排放的监管行动。
测量排放物中的二氧化碳 我们的 CO₂ 分析仪采用可靠的非分散红外光谱 (NDIR) 技术,不仅可延长仪器的使用寿命,还拥有可确保精度的先进光学滤波器。
Thermo Scientific 410iQ 型二氧化碳分析仪
Thermo Scientific 410iQ 型高浓度二氧化碳分析仪
一氧化碳 (CO)
CO 是一种无色、无味的气体,且在环境空气中浓度较高时,可引发疾病和死亡。一氧化碳常作为车辆和机械中化石燃料燃烧的副产品而释放,是一种受到严格管制的污染物。
一氧化碳 (CO) 是依美国环境署国家环境空气质量标准 (NAAQS) 监控的六种空气污染物之一。
检测有毒的一氧化碳 我们的 CO 分析仪采用先进的气体滤波相关技术检测和测量环境空气中 CO 的气体浓度。
Thermo Scientific 48iQ 型一氧化碳分析仪
Thermo Scientific 48iQTL 型痕量一氧化碳分析仪
Thermo Scientific 48i 型 CO 分析仪
Thermo Scientific 48i-TLE 型增强痕量 CO 分析仪
环氧乙烷 (C₂H₄O)
环氧乙烷 (EtO) 是一种多功能化合物,可用于医疗器械灭菌以及化学品与防冻剂和洗涤剂等消费品的生产。鉴于其毒性,商用灭菌器和化工厂都必须检出低浓度的 EtO,才能遵守严格的政府法规。
满足不断变化的政府法规和确保工人的安全。
安心合规 灵敏、实时、自动化的环境空气监测功能及综合支持,助您轻松实现监管合规。
硫化氢 (H₂S)
硫化氢是一种极易燃且剧毒的气体。硫化氢即使在低浓度也相当危险,它不仅天然存在于下水道、堆肥坑、水井以及石油和天然气井中,也在许多制造和工业活动中使用或生产。
硫化氢 (H2S) 对石油和天然气生产、采矿、纸张生产和废水处理等行业的工作人员来说意味着重大安全风险。
可靠的数据采集 硫化氢和二氧化硫分析仪采用脉冲荧光技术精准检测和测量空气中 H₂S 和 S0₂ 的浓度。
Thermo Scientific 450iQ 型硫化氢-二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 450 型硫化氢-二氧化硫分析仪
iQ 系列平台
智能环境空气监测 内置预测诊断和预防性维护计划,可在问题发生之前即识别。
Thermo Scientific 410iQ 型二氧化碳分析仪
Thermo Scientific 410iQ 型高浓度二氧化碳分析仪
Thermo Scientific 48iQ 型一氧化碳分析仪
Thermo Scientific 48iQTL 型痕量一氧化碳分析仪
Thermo Scientific 450iQ 型硫化氢-二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 42iQ 型 NO-NO₂-NOₓ 分析仪
Thermo Scientific 42iQTL 型痕量 NO-NO₂-NOₓ 分析仪
Thermo Scientific 49iQ 型臭氧分析仪
Thermo Scientific 49iQ 臭氧校准仪
Thermo Scientific 43iQ 型二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 43iQ 型痕量二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 43iQ 型高浓度二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 146iQ 型多气体校准仪
甲烷 (CH₄) 和非甲烷总烃
化石燃料的生产和运输、畜牧以及农业活动中会排放甲烷。美国近期收紧了有关甲烷气体释放的法规,且预计将继续严格审查。
甲烷 (CH4) 约占美国全部人类活动排放温室气体的 11%。
重复收集和分析 我们的分析仪采用成熟的气相色谱分析技术,可自动测量空气中的甲烷和非甲烷总烃。
Thermo Scientific 55i 型直接式甲烷和非甲烷总烃分析仪
氮 (N₂) 和氮氧化物 (NO, NO₂, NOₓ, NOᵧ)
农业、土地利用、工业活动、化石燃料燃烧、固体废物管理和废水处理过程中会排放各种氮化合物和氮氧化物 (NO, NO2, NOY, NOx )。这些气体在不同浓度下都可能有害,因此必须认真、准确地监测。
N2 占美国全部人类活动排放温室气体的约 7%。
预测式诊断 我们的分析仪采用化学发光技术测量空气中从亚 ppb 级至 1,000 ppb 的氮和氮氧化物含量。
Thermo Scientific 42iQ 型 NO-NO₂-NOₓ 分析仪
Thermo Scientific 42iQTL 型痕量 NO-NO₂-NOₓ 分析仪
Thermo Scientific 42i-TL 型痕量 NOₓ 分析仪
Thermo Scientific 42i-Y 型 NOY 分析仪
臭氧 (O₃)
臭氧也称为三氧,是一种目见为淡蓝色气体的无机分子。在高海拔地区,臭氧层气体可阻挡太阳的紫外辐射。在地面,臭氧是一种强大的工业氧化剂,且即使浓度极低,也对动物和人有害。
低海拔地区的臭氧 (O3) 是一种主要的空气污染物,且可见为烟雾。
主动通信 我们的臭氧分析仪采用紫外光度技术可靠地检测和监测臭氧。
Thermo Scientific 49iQ 型臭氧分析仪
Thermo Scientific 49iQ 臭氧校准仪
二氧化硫 (SO₂)
二氧化硫 (SO₂) 在能源生产和其他工业加工过程 (包括工业运输) 中因燃烧化石燃料而大量产生。二氧化硫不仅危害人的呼吸系统,也会造成环境污染。
SO₂ 是监管机构高度关注的硫氧化物。
高精度 我们的二氧化硫分析仪采用脉冲荧光技术测量环境空气中二氧化硫的含量,可达 100 ppm。
Thermo Scientific 43iQ 型二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 43iQ 型痕量二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 43iQ 型高浓度二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 450 型硫化氢-二氧化硫分析仪
工作场所中的危险空气污染物
了解我们的解决方案如何助您监测工作场所中的有害空气污染物。光学增强型傅里叶变换红外光谱 (OE-FTIR) 分析是一种创新的技术,提供了工业气体分析的新功能,以满足以上需求。
员工对于环境空气中低含量毒素的接触是一个日益受到关注的问题
测量工作场所中的有害空气污染物 光学增强型傅里叶变换红外光谱 (OE-FTIR) 分析拥有的气体检测灵敏度可媲美或超过传统气相色谱分析 (GC)。这一技术也集成了传统 FTIR 分析的所有分析优势,例如实时结果、宽动态范围以及低维护和拥有成本。
Thermo Scientific MAX-iR FTIR 气体分析仪
Thermo Scientific MAX-iAQ 连续环境空气监测系统
零气的供应和校准
零气或经去除 NO、NO₂、O3、SO₂、CO 和总烃后净化的空气,可用于多种环境空气分析仪在常规维护期间的测试和校准。其他分析仪可使用多气体校准仪器进行校准,其可按美国环保署要求执行零点、精度、一级量程检查以及审核和多点例行程序。
确保您的监测和分析系统实现出色性能。
个人设备连接性 我们的零气发生器和多气体校准仪可确保您的系统在出色性能下运行。
Thermo Scientific 111iQ 型零气发生器
Thermo Scientific 146iQ 型多气体校准仪
iQ 系列仪器基于一个创新的平台,可降低与集成、操作和维护环境空气监测系统相关的许多挑战难度。这一平台支持 Modbus、通过串行和以太网端口的流协议与 VNC 协议以及模拟和数字 I/O,可轻松集成到大多数数据管理系统中。
iQ 系列平台让您能够更好地控制仪器运行,并在机构内更易获取和使用数据。