Search Thermo Fisher Scientific
我们的烟囱排放监测系统可帮助您在苛刻的监测条件下满足严格的法规要求。环境可源源不断地提供关键信息。借助新型 iQ 系列气体分析仪,您的仪器同样可发挥这一作用。
在采用化学发光技术测量某一来源排放物中的氮氧化物含量时,42iQ NO-NO2-NOx 分析仪可提供同等水平的性能。
采用脉冲荧光技术测量环境空气中 100ppm 以下的二氧化硫 (SO2) 含量时,43iQ 二氧化硫分析仪可提供同等水平的性能。
二氧化碳气体分析仪(CO2 分析仪)利用先进的 NDIR 光学滤波技术,测量排放物中的二氧化碳 (CO2) 浓度。
测量宽泛浓度范围的 CO 含量——从高浓度的 CO 排放物到环境气体中的痕量水平 CO。
51i 型采用火焰离子化检测器 (FID) 技术提供了更宽的线性范围,能够对有机化合物进行高灵敏度检测。有高温及低温型号可供选择。
我们提供从过滤后的环境空气中可靠去除一氧化碳和碳氢化合物的系统,以及产生超高纯度零空气的系统,以满足分析和过程设备的需要。
利用可生成气体标准品的气体校准仪,校准环境空气监测和其他气体监测仪器。输出的标气依照美国环境保护署的要求,可用于对执行归零、精度、一级量程间距检查、性能审核和多点测量的仪器进行校准。
我们的 Thermo Scientific 排放监测探头和控制器系列可为您的排放和气体监测工作提供支持。
连续排放监测系统是所有固定来源监测的不二之选。为满足客户特殊的合规和过程控制需求,赛默飞世尔科技提供了多样的产品和服务。我们的专家在空气分析物读取、集成解决方案及现场服务方面拥有超过40年的专业经验。
Thermo Scientific Mercury Freedom 系统 是汞监测领域的全球领先者,在全球拥有600多个装置和产品,以满足个人客户和监管需求。Mercury Freedom 系统已在全球广泛投入使用,可持续超长时间运行并提供相关数据。
Thermo Scientific 颗粒物连续排放监测系统 (CEMS) 采用双重测定方法,可按照符合严格精确性要求的 NIST 标准提供可追溯的实际质量浓度,帮助成功完成审核,降低监管风险。
Thermo Scientific UW-50 船舶烟气连续排放监测系统可同时测定 SO2、NO、CO2 和其他化合物浓度,并计算硫-碳比例,精确反馈船舶发动机的脱硫脱硝系统详情。
Thermo Scientific 总还原硫连续排放监测系统 利用内置于连续排放监测系统、历经现场验证的脉冲荧光技术,测量总还原硫含量,满足应用需求。该系统最初旨在帮助纸浆和造纸行业符合美国环保局规定的 40 CFR 第60部分法规要求,现今可满足不同地理区域客户的 TRS 测定需求。
阿尔伯塔省 CEMS 法规明确了连续排放监控系统的安装、操作、维护和认证要求。初版阿尔伯塔省 CEMS 法规编制于1998年,目前正在修订,赛默飞世尔科技可帮助您满足合规要求。
赛默飞世尔科技丰富的经验和技术可帮助您遵守氨气检漏法规,还可帮助您采取措施优化燃煤和燃气电厂 SCR 或 SNCR 脱硝过程。
我们的烟囱排放监测系统可帮助您在苛刻的监测条件下满足严格的法规要求。环境可源源不断地提供关键信息。借助新型 iQ 系列气体分析仪,您的仪器同样可发挥这一作用。
在采用化学发光技术测量某一来源排放物中的氮氧化物含量时,42iQ NO-NO2-NOx 分析仪可提供同等水平的性能。
采用脉冲荧光技术测量环境空气中 100ppm 以下的二氧化硫 (SO2) 含量时,43iQ 二氧化硫分析仪可提供同等水平的性能。
二氧化碳气体分析仪(CO2 分析仪)利用先进的 NDIR 光学滤波技术,测量排放物中的二氧化碳 (CO2) 浓度。
测量宽泛浓度范围的 CO 含量——从高浓度的 CO 排放物到环境气体中的痕量水平 CO。
51i 型采用火焰离子化检测器 (FID) 技术提供了更宽的线性范围,能够对有机化合物进行高灵敏度检测。有高温及低温型号可供选择。
我们提供从过滤后的环境空气中可靠去除一氧化碳和碳氢化合物的系统,以及产生超高纯度零空气的系统,以满足分析和过程设备的需要。
利用可生成气体标准品的气体校准仪,校准环境空气监测和其他气体监测仪器。输出的标气依照美国环境保护署的要求,可用于对执行归零、精度、一级量程间距检查、性能审核和多点测量的仪器进行校准。
我们的 Thermo Scientific 排放监测探头和控制器系列可为您的排放和气体监测工作提供支持。
连续排放监测系统是所有固定来源监测的不二之选。为满足客户特殊的合规和过程控制需求,赛默飞世尔科技提供了多样的产品和服务。我们的专家在空气分析物读取、集成解决方案及现场服务方面拥有超过40年的专业经验。
Thermo Scientific Mercury Freedom 系统 是汞监测领域的全球领先者,在全球拥有600多个装置和产品,以满足个人客户和监管需求。Mercury Freedom 系统已在全球广泛投入使用,可持续超长时间运行并提供相关数据。
Thermo Scientific 颗粒物连续排放监测系统 (CEMS) 采用双重测定方法,可按照符合严格精确性要求的 NIST 标准提供可追溯的实际质量浓度,帮助成功完成审核,降低监管风险。
Thermo Scientific UW-50 船舶烟气连续排放监测系统可同时测定 SO2、NO、CO2 和其他化合物浓度,并计算硫-碳比例,精确反馈船舶发动机的脱硫脱硝系统详情。
Thermo Scientific 总还原硫连续排放监测系统 利用内置于连续排放监测系统、历经现场验证的脉冲荧光技术,测量总还原硫含量,满足应用需求。该系统最初旨在帮助纸浆和造纸行业符合美国环保局规定的 40 CFR 第60部分法规要求,现今可满足不同地理区域客户的 TRS 测定需求。
阿尔伯塔省 CEMS 法规明确了连续排放监控系统的安装、操作、维护和认证要求。初版阿尔伯塔省 CEMS 法规编制于1998年,目前正在修订,赛默飞世尔科技可帮助您满足合规要求。
赛默飞世尔科技丰富的经验和技术可帮助您遵守氨气检漏法规,还可帮助您采取措施优化燃煤和燃气电厂 SCR 或 SNCR 脱硝过程。
赛默飞世尔科技服务解决方案是您的产品生命周期的关键组成部分。这些综合解决方案用以确保您的设备处于出色运转状态。
与赛默飞世尔科技合作,您可以与工程师直接交流,他们在设备制造工厂中接受过专业培训。我们会配置为您的设备特别设计的备用零件。我们的专家服务团队是您产品生命周期的一个重要的组成部分。