Search Thermo Fisher Scientific
阿尔伯塔省 CEMS 法规明确了连续排放监测系统的安装、操作、维护和认证要求。初版阿尔伯塔省 CEMS 创建于1998年,目前正在修订中。计划对 AB CEMS 进行的变更包括:
我们知道每个工厂、设施和客户都是完全不同的。我们的应用专员已准备好与您讨论汞排放法规和持续监测解决方案。
Thermo Scientific 42iQ 低浓度污染源 NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中从 ppb 级至 500ppm 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 43iQ 二氧化硫 (SO2) 分析仪采用脉冲荧光技术测量排放物中的二氧化硫浓度。