Particulate matter
TEOM颗粒物监测仪是一种“重量法”仪器,采用锥形元件微量振荡天平(TEOM)技术,环境空气以恒定的流速通过过滤膜,并在滤膜上累积颗粒物质,连续称重过滤膜并计算接近实时质量浓度的颗粒物。
TEOM监测技术依赖于位于空心锥形管末端的可更换的滤膜,当环境空气通过过滤膜时,颗粒物沉积,然后经过过滤的空气通过锥形管到达流量控制器,带有过滤膜的锥形管保持振荡,振荡频率取决于锥形管的物理特性和其末端的质量。
当颗粒沉积物落在过滤膜上时,被检测到的过滤膜质量变化就是锥形管振荡的频率变化。当质量变化与通过系统的流速相结合时,监测器可实时精确测量颗粒物浓度。该方法的主要优点是气溶胶特性的任何变化都不会影响质量测量的准确性。
联系应用专家
视频:PDM3700个人粉尘监测仪和TEOM技术