webinar-registration-banner-200714
向蓝色星球进发,船舶烟气排放连续监测(CEMS)网络研讨会
由于经济性的考虑,大多数船东选择继续使用高硫油,加装洗涤塔系统来达到合规的目的。而加装洗涤塔需遵循MEPC.259(68)Scheme B,即使用船级社认可的监测设备对废气和洗涤水质进行监测,以证实排放达标。
UW-50产品利用紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)和可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术,同时测量SO2、NO、CO2等组分的浓度并计算硫碳比值。本视频将告诉您UW-50是如何实时准确地测量船舶在航行时的废气排放含量,精确地反馈船舶发动机的脱硫、脱硝系统技术细节的,赶紧来观看吧!
要观看我们的免费点播式网络讲座,请填写如下简表。
 我还想和一位代表沟通。
*
*
*
*
*
 6个月内有采购计划
 12个月内有采购计划
 1年后有采购计划
 暂无采购计划
UW-50船舶烟气排放连续监测系统
 我希望收到有关 Thermo Fisher Scientific™ 产品和服务的营销和促销邮件消息。