活动规则
活动时间:2022年01月09日 - 01月23日
填写下方调研问卷,我们将在电话核实您的真实采购需求后,为您送上LED护眼灯一份,赶紧行动吧!
赛默飞世尔科技(中国)有限公司享有对本活动的解释权
*
*
*
*
*
*
*
*
 收集资料
 建立联系
 技术咨询
 采购询价
*
 Thermo Scientific Orion™ 3106 COD自动监测仪
 Orion™ 3150 总磷总氮水质在线自动监测仪
 TSSEPC510全光谱传感器
 Orion™ 8010cX 氨氮自动监测仪
 Orion 2240电极法氨氮自动
 差分ROSS pH电极
*
注意:图片以及表情包系统无法识别,请只填写文字信息,以免错过您的重要信息。
*
 6个月内有采购计划
 12个月内有采购计划
 1年后有采购计划
 暂无采购计划
注意:图片以及表情包系统无法识别,请只填写文字信息,以免错过您的重要信息。
 我已完整阅读并同意赛默飞《个人信息保护政策》,并同意赛默飞按照该政策处理我的个人信息。
 我同意赛默飞通过电子邮件、电话、短信或其他方式向我发送有关赛默飞产品或服务信息或与我取得联系。
*
在线水质监测热门产品推荐
Orion™ 3106 COD 化学需氧量在线自动监测仪
化学需氧量COD是工业废水、生活污水和环境领域中常规测量参数之一。Orion™ 3106 COD自动监测仪采用重铬酸钾法监测水质中还原性物质污染程度,可有效监测包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物在内的污染物质,经过优化设计可降低运维成本以及减少试剂消耗。
优势:可自动切换量程,无需重复校准;消解与检测单元分离,在含氟或硅酸盐物质时,不会由于腐蚀影响检测精度。
Orion™ 3150 总磷总氮水质在线自动监测仪
水体中总磷包含元素磷、正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式,总氮包含有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮。Thermo Scientific™ Orion 3150 总磷/总氮水质在线自动监测仪可高效、快速的测量水体中的总磷、总氮含量。
优势:总磷总氮二合一;试剂配方公开;定量方式不受水样色度与浊度影响
TSSEPC510全光谱传感器
TSSEPC510全光谱传感器是全光谱(200nm-800nm)浸入式UV 传感器。结构精巧便捷,即插即用,具备自清洗功能,可广泛应用于测量多种应用水体中的COD、BOD、UV254、硝氮、DOC、浊度、TSS、色度、温度等指标。
优势:实时显示数据;即插即用;1台仪器可监测多种参数;需试剂
Orion™ 8010cX 氨氮自动监测仪
Thermo Scientific Orion™ 8010cX 氨氮自动监测仪基于国家标准方法水杨酸分光光度法,测量可靠、方法可溯源且无需剧毒试剂。仪器专业的工业设计、界面设计、模块化设计、功能设计、抗干扰的测量流程设计及算法使得仪器可广泛应用于多种应用场合, 以满足排放法规及工艺过程氨氮的控制要求。
优势:5个量程自由切换且无需重新校准;反应池和测量池分离减少测量过程的温度影响;比色池和反应池恒温,减少温漂;试剂用量少
Orion 2240电极法氨氮自动
2240 在线氨氮仪表使用离子选择电极来分析溶液中化学成分浓度。分析仪选用高品质的部件,保证设备紧密、坚固及持久耐用。创新设计使得仪器具有高性能及最高准确度。
优势:电极法氨氮;不受水样色度和浊度影响;测量量程高;试剂无危险废液,配制简单
差分ROSS pH电极
Thermo Scientific™ Orion™ 在线 pH ROSS系列电极旨在于多种样品提供快速、准确的pH测量。可更换盐桥的双液接界设计,能有效延长电极的寿命,避免频繁更换电极。定期更换盐桥和电解液可使电极具有类似“新”电极的性能。
优势:可更换盐桥的双液接界设计;低维护要求和长期稳定性;无漂移测量