动物源性食品是人类摄取蛋白质和能量的主要来源,也是人们餐桌上必不可少的美味佳肴之一。赛默飞提供从农场、饲料、养殖到分割和屠宰、肉制品加工以及流通和家庭餐桌的完整产业链解决方案,帮助客户向全球供应更健康、更安全的食品。
动物疫病与食品安全
回顶部
非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的一种急性、接触性传染病。以高热、内脏器官严重出血和高死亡率为特征,严重危害着养猪产业,造成巨大经济损失。通过诊断方法对疾病进行监控和控制,是目前至关重要的控制方法。
赛默飞非洲猪瘟病毒(ASFV) 检测完整解决方案具有准确、简单、快速的特点。
如何快速判断是否感染非洲猪瘟?
Applied Biosystems Veriti PCR仪
经验证的可靠性、精确的PCR优化
  • VeriFlex加热模块
    六个独立的温控区以便PCR梯度优化
  • 易于操作的界面
    快速设置程序,可使用U盘方便地转移程序
Thermo Scientific KingFisher磁珠纯化系统
大大提高核酸提取效率,优化您的样本制备流程。
该系统采用了革命性的磁珠颗粒分离技术,具有良好的重现性和质量。
了解更多并获取报价
如何快速确认感染非洲猪瘟?
7500型荧光定量PCR仪(左)
区域中心实验室或各省分子诊断实验室
金标准+精准全能
QuantStudio 5时荧光定量PCR系统(右)
食品厂、养殖场和屠宰场的现场检测
兽医检测一步到位。不仅满足非洲猪瘟检测需求,还能满足兽医其它疫病qPCR检测。
了解更多并获取报价
奶牛乳腺炎是奶牛常见的疾病之一,也是花费最大的奶牛疫病之一。许多奶牛养殖场的奶牛乳腺炎患病率高达50%以上,每年引起乳制品工业巨大损失。
奶牛健康:多重qPCR试剂盒检测方案       牛奶检测:PathoProof PCR分析系统
多重qPCR试剂盒检测方案
传统上,乳腺炎的诊断是通过培养来完成的,但是产生结果需要很长时间,且病原体很难生长。
赛默飞奶牛乳腺炎检测方案,采用MagMAX CORE核酸提取方案,乳腺炎多重检测试剂与荧光定量PCR仪(Q5或7500型)的组合,方便,简单,快速,灵活,从而帮助您提高实验室的效率。
PathoProof PCR分析系统
PathoProof PCR分析系统用于检测牛乳中引起乳腺炎的病原菌,4小时即可得到结果。该检测系统基于精确而高灵敏的PCR技术。可用于分析鲜乳和保存了三个月的牛乳样本、乳量记录样本以及大桶的牛乳样本。具有准确、快速、便捷的特点。
辅助动物疾病诊断
提到兽药敏感性检测时,传统的微生物学方法往往捉襟见肘。如需专为兽医学微生物实验室设计的解决方案,可选择Thermo Scientific Sensititre  鉴定药敏系统。
Sensititre 系统包含240 多种抗生素,其中包括40 余种兽医学专用抗生素,可用于药物敏感性检测,以获得真实的最低抑菌浓度(MIC),且具有出色的质量和可重复性。Sensititre 系统配合模块化设备选件,您可以选择符合实验室要求的最合适的设备配置。
目前国内市场上主要应用于一些大型的第三方动物检验机构,大型的养殖场或兽医研究所、动物疾控、农科院等机构。
Thermo Scientific Sensititre 鉴定药敏系统
通过模块化设备选件将多种检测整合到一个平台上
Sensititre 系统适用于各种规模的实验室,既可提供改善手动方法的半自动解决方案,也可提供全自动解决方案,最大限度提高效率。
作为全球监测计划 —— 通过美国FDA 兽药中心、美国农业部和美国疾病预防控制中心协调运行的美国国家抗生素耐药监测系统(NARMS)的首选系统,Sensititre 系统可提供标准化的结果,帮助您自信地完成兽药敏感性检测。
了解更多并获取报价
非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的一种急性、接触性传染病。以高热、内脏器官严重出血和高死亡率为特征,严重危害着养猪产业,造成巨大经济损失。通过诊断方法对疾病进行监控和控制,是目前至关重要的控制方法。
赛默飞非洲猪瘟病毒(ASFV) 检测完整解决方案具有准确、简单、快速的特点。
如何快速判断是否感染非洲猪瘟?
Applied Biosystems Veriti PCR仪
经验证的可靠性、精确的PCR优化
  • VeriFlex加热模块
    六个独立的温控区以便PCR梯度优化
  • 易于操作的界面
    快速设置程序,可使用U盘方便地转移程序
Thermo Scientific KingFisher磁珠纯化系统
大大提高核酸提取效率,优化您的样本制备流程。
该系统采用了革命性的磁珠颗粒分离技术,具有良好的重现性和质量。
了解更多并获取报价
如何快速确认感染非洲猪瘟?
7500型荧光定量PCR仪(左)
区域中心实验室或各省分子诊断实验室
金标准+精准全能
QuantStudio 5时荧光定量PCR系统(右)
食品厂、养殖场和屠宰场的现场检测
兽医检测一步到位。不仅满足非洲猪瘟检测需求,还能满足兽医其它疫病qPCR检测。
了解更多并获取报价
奶牛乳腺炎是奶牛常见的疾病之一,也是花费最大的奶牛疫病之一。许多奶牛养殖场的奶牛乳腺炎患病率高达50%以上,每年引起乳制品工业巨大损失。
奶牛健康:多重qPCR试剂盒检测方案       牛奶检测:PathoProof PCR分析系统
多重qPCR试剂盒检测方案
传统上,乳腺炎的诊断是通过培养来完成的,但是产生结果需要很长时间,且病原体很难生长。
赛默飞奶牛乳腺炎检测方案,采用MagMAX CORE核酸提取方案,乳腺炎多重检测试剂与荧光定量PCR仪(Q5或7500型)的组合,方便,简单,快速,灵活,从而帮助您提高实验室的效率。
PathoProof PCR分析系统
PathoProof PCR分析系统用于检测牛乳中引起乳腺炎的病原菌,4小时即可得到结果。该检测系统基于精确而高灵敏的PCR技术。可用于分析鲜乳和保存了三个月的牛乳样本、乳量记录样本以及大桶的牛乳样本。具有准确、快速、便捷的特点。
辅助动物疾病诊断
提到兽药敏感性检测时,传统的微生物学方法往往捉襟见肘。如需专为兽医学微生物实验室设计的解决方案,可选择Thermo Scientific Sensititre  鉴定药敏系统。
Sensititre 系统包含240 多种抗生素,其中包括40 余种兽医学专用抗生素,可用于药物敏感性检测,以获得真实的最低抑菌浓度(MIC),且具有出色的质量和可重复性。Sensititre 系统配合模块化设备选件,您可以选择符合实验室要求的最合适的设备配置。
目前国内市场上主要应用于一些大型的第三方动物检验机构,大型的养殖场或兽医研究所、动物疾控、农科院等机构。
Thermo Scientific Sensititre 鉴定药敏系统
通过模块化设备选件将多种检测整合到一个平台上
Sensititre 系统适用于各种规模的实验室,既可提供改善手动方法的半自动解决方案,也可提供全自动解决方案,最大限度提高效率。
作为全球监测计划 —— 通过美国FDA 兽药中心、美国农业部和美国疾病预防控制中心协调运行的美国国家抗生素耐药监测系统(NARMS)的首选系统,Sensititre 系统可提供标准化的结果,帮助您自信地完成兽药敏感性检测。
了解更多并获取报价
非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的一种急性、接触性传染病。以高热、内脏器官严重出血和高死亡率为特征,严重危害着养猪产业,造成巨大经济损失。通过诊断方法对疾病进行监控和控制,是目前至关重要的控制方法。
赛默飞非洲猪瘟病毒(ASFV) 检测完整解决方案具有准确、简单、快速的特点。
如何快速判断是否感染非洲猪瘟?
Applied Biosystems Veriti PCR仪
经验证的可靠性、精确的PCR优化
  • VeriFlex加热模块
    六个独立的温控区以便PCR梯度优化
  • 易于操作的界面
    快速设置程序,可使用U盘方便地转移程序
Thermo Scientific KingFisher磁珠纯化系统
大大提高核酸提取效率,优化您的样本制备流程。
该系统采用了革命性的磁珠颗粒分离技术,具有良好的重现性和质量。
了解更多并获取报价
如何快速确认感染非洲猪瘟?
7500型荧光定量PCR仪(左)
区域中心实验室或各省分子诊断实验室金标准+精准全能
QuantStudio 5时荧光定量PCR系统(右)
食品厂、养殖场和屠宰场的现场检测
兽医检测一步到位。不仅满足非洲猪瘟检测需求,还能满足兽医其它疫病qPCR检测。
了解更多并获取报价
奶牛乳腺炎是奶牛常见的疾病之一,也是花费最大的奶牛疫病之一。许多奶牛养殖场的奶牛乳腺炎患病率高达50%以上,每年引起乳制品工业巨大损失。
多重qPCR试剂盒检测方案
传统上,乳腺炎的诊断是通过培养来完成的,但是产生结果需要很长时间,且病原体很难生长。
赛默飞奶牛乳腺炎检测方案,采用MagMAX CORE核酸提取方案,乳腺炎多重检测试剂与荧光定量PCR仪(Q5或7500型)的组合,方便,简单,快速,灵活,从而帮助您提高实验室的效率。
PathoProof PCR分析系统
PathProof 乳腺炎病原菌PCR分析系统用于检测牛乳中引起乳腺炎的病原菌,4小时即可得到结果。该检测系统基于精确而高灵敏的PCR技术。可用于分析鲜乳和保存了三个月的牛乳样本、乳量记录样本以及大桶的牛乳样本。具有准确、快速、便捷的特点。
辅助动物疾病诊断
提到兽药敏感性检测时,传统的微生物学方法往往捉襟见肘。如需专为兽医学微生物实验室设计的解决方案,可选择Thermo Scientific Sensititre  鉴定药敏系统。
Sensititre 系统包含240 多种抗生素,其中包括40 余种兽医学专用抗生素,可用于药物敏感性检测,以获得真实的最低抑菌浓度(MIC),且具有出色的质量和可重复性。Sensititre 系统配合模块化设备选件,您可以选择符合实验室要求的最合适的设备配置。
目前国内市场上主要应用于一些大型的第三方动物检验机构,大型的养殖场或兽医研究所、动物疾控、农科院等机构。
Thermo Scientific Sensititre 鉴定药敏系统
通过模块化设备选件将多种检测整合到一个平台上
Sensititre 系统适用于各种规模的实验室,既可提供改善手动方法的半自动解决方案,也可提供全自动解决方案,最大限度提高效率。
作为全球监测计划 —— 通过美国FDA 兽药中心、美国农业部和美国疾病预防控制中心协调运行的美国国家抗生素耐药监测系统(NARMS)的首选系统,Sensititre 系统可提供标准化的结果,帮助您自信地完成兽药敏感性检测。
了解更多并获取报价
动物耐药性与减抗
回顶部
肉类兽用药敏检测
细菌耐药性已成为全球关注的焦点,在全球范围内,“ESKAPE”耐药已成为导致患者发病及死亡的重要原因。但当前新型抗菌药物的研发逐渐减缓,未来可能面临无药可用的局面。
主要涉及到的机构是CDC、动物疾控机构、食安局、农业部等。
Thermo Scientific Sensititre 致病菌全自动荧光药敏解决方案
全自动荧光解决方案
全自动荧光解决方案
全自动荧光解决方案
  • 一致性好,准确性高
  • 及时发现新型耐药表型,监测耐药趋势
  • 监测新型药物的耐药性变化,新药引入和保护使用
  • 可定制荧光药敏板,与CLSI/EUCAST折点更新同步
乳制品中的低聚果糖
卫生部发布的2012年第6号公告,批准增补食品添加剂(营养强化剂)低聚果糖的质量规格要求,因此低聚果糖也成为婴幼儿食品尤其配方乳粉中的合法添加成分。
美国分析家协会标准方法AOAC Official Method 997.08《Fructans in Food Products》中推荐离子色谱法进行果聚糖的测定。
▶  检测仪器
Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC系统
顶级色谱系统,专为想要扩展离子分析领域的用户设计,且满足日常分析及研究人员对仪器操作便利性、灵活性、耐用性和快速分析的性能要求。
使用模块化 IC 系统帮助您提高生产率,探索更多的可能性并且解决复杂的挑战。
畜/水产品中的磺胺类药物
磺胺类药物被广泛使用畜产品和水产品的饲料中,对畜禽疾病控制和治疗起到重要作用。但其存在严重副作用,人体食用磺胺类超标的食品后,药物进入人体产生富集,导致许多细菌对磺胺类药物产生耐药性,导致尿路障碍、肾脏功能损害诸多不良反应,因此磺胺类药物成为目前无公害畜产品和水产品药物残留的必检项目。
▶  检测仪器
Thermo Scientific™ TSQ Fortis™ 三重四极杆质谱仪
提高生产率,并获得高质量的质谱数据。
以其可靠性和耐用性提高了目标定量实验室的分析效率。该系统能够可靠地解答每个样品更为复杂的问题,同时取得可重现的结果,这使得其更容易满足当今的需求。
了解更多并获取报价
肉类兽用药敏检测
细菌耐药性已成为全球关注的焦点,在全球范围内,“ESKAPE”耐药已成为导致患者发病及死亡的重要原因。但当前新型抗菌药物的研发逐渐减缓,未来可能面临无药可用的局面。
主要涉及到的机构是CDC、动物疾控机构、食安局、农业部等。
Thermo Scientific Sensititre 致病菌全自动荧光药敏解决方案
全自动荧光解决方案
全自动荧光解决方案
全自动荧光解决方案
  • 一致性好,准确性高
  • 及时发现新型耐药表型,监测耐药趋势
  • 监测新型药物的耐药性变化,新药引入和保护使用
  • 可定制荧光药敏板,与CLSI/EUCAST折点更新同步
乳制品中的低聚果糖
卫生部发布的2012年第6号公告,批准增补食品添加剂(营养强化剂)低聚果糖的质量规格要求,因此低聚果糖也成为婴幼儿食品尤其配方乳粉中的合法添加成分。
美国分析家协会标准方法AOAC Official Method 997.08《Fructans in Food Products》中推荐离子色谱法进行果聚糖的测定。
▶  检测仪器
Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC系统
顶级色谱系统,专为想要扩展离子分析领域的用户设计,且满足日常分析及研究人员对仪器操作便利性、灵活性、耐用性和快速分析的性能要求。
使用模块化 IC 系统帮助您提高生产率,探索更多的可能性并且解决复杂的挑战。
畜/水产品中的磺胺类药物
磺胺类药物被广泛使用畜产品和水产品的饲料中,对畜禽疾病控制和治疗起到重要作用。但其存在严重副作用,人体食用磺胺类超标的食品后,药物进入人体产生富集,导致许多细菌对磺胺类药物产生耐药性,导致尿路障碍、肾脏功能损害诸多不良反应,因此磺胺类药物成为目前无公害畜产品和水产品药物残留的必检项目。
▶  检测仪器
Thermo Scientific™ TSQ Fortis™ 三重四极杆质谱仪
提高生产率,并获得高质量的质谱数据。
以其可靠性和耐用性提高了目标定量实验室的分析效率。该系统能够可靠地解答每个样品更为复杂的问题,同时取得可重现的结果,这使得其更容易满足当今的需求。
了解更多并获取报价
肉类兽用药敏检测
细菌耐药性已成为全球关注的焦点,在全球范围内,“ESKAPE”耐药已成为导致患者发病及死亡的重要原因。但当前新型抗菌药物的研发逐渐减缓,未来可能面临无药可用的局面。
主要涉及到的机构是CDC、动物疾控机构、食安局、农业部等。
Thermo Scientific Sensititre 致病菌全自动荧光药敏解决方案
全自动荧光解决方案
全自动荧光解决方案
全自动荧光解决方案
  • 一致性好,准确性高
  • 及时发现新型耐药表型,监测耐药趋势
  • 监测新型药物的耐药性变化,新药引入和保护使用
  • 可定制荧光药敏板,与CLSI/EUCAST折点更新同步
乳制品中的低聚果糖
卫生部发布的2012年第6号公告,批准增补食品添加剂(营养强化剂)低聚果糖的质量规格要求,因此低聚果糖也成为婴幼儿食品尤其配方乳粉中的合法添加成分。
美国分析家协会标准方法AOAC Official Method 997.08《Fructans in Food Products》中推荐离子色谱法进行果聚糖的测定。
▶  检测仪器
Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC系统
顶级色谱系统,专为想要扩展离子分析领域的用户设计,且满足日常分析及研究人员对仪器操作便利性、灵活性、耐用性和快速分析的性能要求。
使用模块化 IC 系统帮助您提高生产率,探索更多的可能性并且解决复杂的挑战。
畜/水产品中的磺胺类药物
磺胺类药物被广泛使用畜产品和水产品的饲料中,对畜禽疾病控制和治疗起到重要作用。但其存在严重副作用,人体食用磺胺类超标的食品后,药物进入人体产生富集,导致许多细菌对磺胺类药物产生耐药性,导致尿路障碍、肾脏功能损害诸多不良反应,因此磺胺类药物成为目前无公害畜产品和水产品药物残留的必检项目。
▶  检测仪器
Thermo Scientific™ TSQ Fortis™ 三重四极杆质谱仪
提高生产率,并获得高质量的质谱数据
以其可靠性和耐用性提高了目标定量实验室的分析效率。该系统能够可靠地解答每个样品更为复杂的问题,同时取得可重现的结果,这使得其更容易满足当今的需求。
了解更多并获取报价
饲料安全与质量
回顶部
饲料中粗蛋白、纤维、脂肪等营养成分的快速筛查
▶  检测仪器
Thermo Scientific Antaris II FT-NIR分析仪
  • 成分分析:蛋白、脂肪、纤维素、水分
  • 非常适用于“ 常量、大规模、重复性的样品测定”
  • 方便: 无需对样品进行预处理,可直接分析
  • 快速:一般每个样品不超过一分钟多组分同时分析
  • 无损:不破坏样品,节省样品
  • 绿色:不使用有机溶剂,无废弃物产生
  • 低成本:样品无损, 无消耗品
  • 应用:QA/QC 实验室、现场分析、在线分析、远程控制
了解更多并获取报价
▶  专题视频
是否要分析食品、饲料或饮料?
了解 Thermo Scientific™ Antaris™ II 傅立叶变换近红外分析仪如何帮助用户自始至终确保产品质量。
饲料中维生素ADE
▶   检测仪器
Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC 系统
将两套梯度流路整合在一个超高效液相系统里,并能实现三种不同工作流程(双LC,串联液相或LCMS质谱前端,以及反梯度)这些工作流程可通过节约时间、减少每份样品的成本、在不额外增加工作台面的情况下提高仪器设备容量并更加高效地利用资源,以提升生产率。
Vanquish Duo UHPLC 系统可在不影响性能、稳定性或易用性的情况下扩大 Vanquish 平台的优势。
了解更多并获取报价
饲料添加剂
▶   检测仪器
紫外-可见 (UV-Vis) 和可见光仪器
紫外可见光谱测试方法成本低,适合农产品检测试验室推广
体验出色的光度测定精确性、易用性和可靠性。 从供生命科学研究使用的分光光度计,到常规 QA/QC 方法,再到高端材料研究的采样附件,我们都拥有完美的紫外-可见光分光光度计供您在实验室和教室使用。
了解更多并获取报价
饲料中的农药残留
Thermo Scientific ISQ 7000 单四极杆 GC-MS 系统
可实现准确、可重现和快速的分离,帮您从复杂的基质中成功分析含量或可用性有限的农药残留物。
旨在满足分析需求不断发展的常规实验室,可延长运行时间并具有极佳的稳定性,很大限度地提高样品通量,同时提供易于使用的常规智能工具,以简化操作并加快熟悉仪器。
了解更多并获取报价
致病菌快速检测
SureTect Real-Time PCR快速食品病原菌检测系统
兼顾速度和性能,易于使用,一步增菌,助您快速得出结果的检测系统。
了解更多并获取报价
7500型荧光定量PCR仪(左)
QuantStudio 5时荧光定量PCR系统(右)
SureTect检测工作流程可在两种类型的PCR仪器上运行,
拥有非常大的灵活性。
了解更多并获取报价
测定饲料中重金属
Thermo Scientific iCAP 7000 系列ICP-OES 产品
满足环境样品中多元素分析的需要,简单快速的分析能力。
可对大通量样品中的痕量元素进行低成本的多元素同时分析。仪器不仅性能先进、分析效率高,而且使用简便,在遵循国际规范及标准的同时,持续提供可靠的数据。
了解更多并获取报价
饲料中粗蛋白、纤维、脂肪等营养成分的快速筛查
▶  检测仪器
Thermo Scientific Antaris II FT-NIR分析仪
  • 成分分析:蛋白、脂肪、纤维素、水分
  • 非常适用于“ 常量、大规模、重复性的样品测定”
  • 方便: 无需对样品进行预处理,可直接分析
  • 快速:一般每个样品不超过一分钟多组分同时分析
  • 无损:不破坏样品,节省样品
  • 绿色:不使用有机溶剂,无废弃物产生
  • 低成本:样品无损, 无消耗品
  • 应用:QA/QC 实验室、现场分析、在线分析、远程控制
了解更多并获取报价
▶  专题视频
是否要分析食品、饲料或饮料?
了解 Thermo Scientific™ Antaris™ II 傅立叶变换近红外分析仪如何帮助用户自始至终确保产品质量。
饲料中维生素ADE
▶   检测仪器
Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC 系统
将两套梯度流路整合在一个超高效液相系统里,并能实现三种不同工作流程(双LC,串联液相或LCMS质谱前端,以及反梯度)这些工作流程可通过节约时间、减少每份样品的成本、在不额外增加工作台面的情况下提高仪器设备容量并更加高效地利用资源,以提升生产率。
Vanquish Duo UHPLC 系统可在不影响性能、稳定性或易用性的情况下扩大 Vanquish 平台的优势。
了解更多并获取报价
饲料添加剂
▶   检测仪器
紫外-可见 (UV-Vis) 和可见光仪器
紫外可见光谱测试方法成本低,适合农产品检测试验室推广
体验出色的光度测定精确性、易用性和可靠性。 从供生命科学研究使用的分光光度计,到常规 QA/QC 方法,再到高端材料研究的采样附件,我们都拥有完美的紫外-可见光分光光度计供您在实验室和教室使用。
了解更多并获取报价
饲料中的农药残留
Thermo Scientific ISQ 7000 单四极杆 GC-MS 系统
可实现准确、可重现和快速的分离,帮您从复杂的基质中成功分析含量或可用性有限的农药残留物。
旨在满足分析需求不断发展的常规实验室,可延长运行时间并具有极佳的稳定性,很大限度地提高样品通量,同时提供易于使用的常规智能工具,以简化操作并加快熟悉仪器。
了解更多并获取报价
致病菌快速检测
SureTect Real-Time PCR快速食品病原菌检测系统
兼顾速度和性能,易于使用,一步增菌,助您快速得出结果的检测系统。
了解更多并获取报价
7500型荧光定量PCR仪(左)
QuantStudio 5时荧光定量PCR系统(右)
SureTect检测工作流程可在两种类型的PCR仪器上运行,
拥有非常大的灵活性。
了解更多并获取报价
测定饲料中重金属
Thermo Scientific iCAP 7000 系列ICP-OES 产品
满足环境样品中多元素分析的需要,简单快速的分析能力。
可对大通量样品中的痕量元素进行低成本的多元素同时分析。仪器不仅性能先进、分析效率高,而且使用简便,在遵循国际规范及标准的同时,持续提供可靠的数据。
了解更多并获取报价
饲料中粗蛋白、纤维、脂肪等营养成分的快速筛查
▶  检测仪器
Thermo Scientific Antaris II FT-NIR分析仪
  • 成分分析:蛋白、脂肪、纤维素、水分
  • 非常适用于“ 常量、大规模、重复性的样品测定”
  • 方便: 无需对样品进行预处理,可直接分析
  • 快速:一般每个样品不超过一分钟多组分同时分析
  • 无损:不破坏样品,节省样品
  • 绿色:不使用有机溶剂,无废弃物产生
  • 低成本:样品无损, 无消耗品
  • 应用:QA/QC 实验室、现场分析、在线分析、远程控制
了解更多并获取报价
▶  专题视频
是否要分析食品、饲料或饮料?
了解 Thermo Scientific™ Antaris™ II 傅立叶变换近红外分析仪如何帮助用户自始至终确保产品质量。
饲料中维生素ADE
▶   检测仪器
Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC 系统
将两套梯度流路整合在一个超高效液相系统里,并能实现三种不同工作流程(双LC,串联液相或LCMS质谱前端,以及反梯度)这些工作流程可通过节约时间、减少每份样品的成本、在不额外增加工作台面的情况下提高仪器设备容量并更加高效地利用资源,以提升生产率。
Vanquish Duo UHPLC 系统可在不影响性能、稳定性或易用性的情况下扩大 Vanquish 平台的优势。
了解更多并获取报价
饲料添加剂
▶   检测仪器
紫外-可见 (UV-Vis) 和可见光仪器
紫外可见光谱测试方法成本低,适合农产品检测试验室推广
体验出色的光度测定精确性、易用性和可靠性。 从供生命科学研究使用的分光光度计,到常规 QA/QC 方法,再到高端材料研究的采样附件,我们都拥有完美的紫外-可见光分光光度计供您在实验室和教室使用。
了解更多并获取报价
饲料中的农药残留
Thermo Scientific ISQ 7000 单四极杆 GC-MS 系统
可实现准确、可重现和快速的分离,帮您从复杂的基质中成功分析含量或可用性有限的农药残留物。
旨在满足分析需求不断发展的常规实验室,可延长运行时间并具有极佳的稳定性,很大限度地提高样品通量,同时提供易于使用的常规智能工具,以简化操作并加快熟悉仪器。
了解更多并获取报价
致病菌快速检测
SureTect Real-Time PCR快速食品病原菌检测系统
兼顾速度和性能,易于使用,一步增菌,助您快速得出结果的检测系统。
了解更多并获取报价
7500型荧光定量PCR仪(左)
QuantStudio 5时荧光定量PCR系统(右)
SureTect检测工作流程可在两种类型的PCR仪器上运行,
拥有非常大的灵活性。
了解更多并获取报价
测定饲料中重金属
Thermo Scientific iCAP 7000 系列ICP-OES 产品
满足环境样品中多元素分析的需要,简单快速的分析能力。
可对大通量样品中的痕量元素进行低成本的多元素同时分析。仪器不仅性能先进、分析效率高,而且使用简便,在遵循国际规范及标准的同时,持续提供可靠的数据。
了解更多并获取报价