Search Thermo Fisher Scientific
赛默飞世尔科技Orion是世界著名的从事水质分析仪器研发制造的先导者。公司50多年来专注于电化学传感器的不断创新和发展:
赛默飞世尔科技Orion与美国国家航空和宇宙航行局共同设计的系列传感器,搭载凤凰号火星探测器开展火星表面的分析,该旅程自2007 年8 月开始,2008 年5 月到达火星,其成功探测亦印证了我们尖端的技术。
领先的电极技术,性能优越的仪表,完善的产品线,丰富的应用经验,优良的售后服务成为赛默飞世尔科技Orion仪器领跑于市场的基础,我们将不断努力,用我们的产品和服务让世界更健康、更清洁、更安全!
该仪器具有大尺寸、彩色LCD 屏幕,可同时显示读数、通道、时间、日期、样品编号、用户编号和校准信息。
装卸模块即插即用,无需关机。四通道可自动识别任一模块,操作简便。
Orion VERSA STAR 主机参数 | ||
同时工作模块数 | 最多4 个 | |
测量方法 | 每通道最多10 个 | |
数据存储 | 数量 | 2000 条,符合GLP 标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单点删除、全部或部分选择性删除 | |
输出 | 1 个RS232 接口、2 个USB 接口 | |
搅拌器接口 | 2 个 | |
BOD 计算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC 软件) | |
电源 | 电源适配器,90-260V AC,50-60Hz | |
防护等级 | IP54 |
pH/ 温度模块(订货号:VSTAR-PH) | ||
pH | 测量范围 | -2.000-20.000 |
分辨率 | 0.1,0.01,0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | 最多6 点 | |
校准编辑 | 功能有 | |
等位点调节功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP 模式 | 有 | |
温度 | 测量范围 | -5-105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
校准功能 | 有,1 点 | |
输入 | pH/ISE 电极 | BNC,参比电极接口 |
ATC 探头 | 8 针mini DIN 接口 |
pH/ISE(离子浓度)/ 温度模块(订货号:VSTAR-ISE) | ||
pH,mV/Rmv,温度,输入参数与pH/ 温度模块相同 | ||
离子浓度 | 测量范围 | 0-19999 |
分辨率 | 最多四位有效数字 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
单位 | ppm,M,mg/L,%,ppb 或无单位 | |
校准点 | 最多6 点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
等位点调节功能 | 有 | |
校准功能 | 线性校准,可选择非线性自动空白,低浓度测量稳定性 | |
增量法 | 单点已知加/ 减量法,双点已知加/ 减量法,单点样品加/ 减量法 | |
其它功能 | 可显示电极种类,温度补偿 |
pH/LogR/ 温度模块(订货号:VSTAR-LR) | ||
pH,mV/Rmv,输入参数与pH/ 温度模块相同 | ||
LogR 温度 | 测量范围 | 0-100℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.5 | |
电阻范围 | 0-6000MΩ · cm | |
电阻分辨率 | 0.1MΩ · cm (0-1999.9 MΩ · cm) 1MΩ · cm (1999.9 MΩ · cm 以上) | |
温度校准功能 | 3 点 | |
校准选项 | ATC 探头、NIST 参考温度 | |
非LogR 温度 | 测量范围 | -5-105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1 点 |
电导率/ 温度模块(订货号:VSTAR-CND) | ||
电导率 | 测量范围 | 0.001μS/cm-3000mS/cm |
分辨率 | 最小0.001μS/cm 或四位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0-10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | |
电极常数范围 | 0.001-199.9 | |
校准点 | 最多6 点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
电阻率 | 测量范围 | 2Ω · cm-100MΩ · cm |
分辨率 | 2Ω · cm | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 |
范围 | 0.01-80.0psu 0.01-42ppt 海水 | |
分辨率 | 0.01 | |
相对精度 | ±0.1 | |
TDS | 测量范围 | 0-200ppt |
分辨率 | 4 位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
TDS 因子范围 | 线性0.01-10.00 | |
温度 | 测量范围 | -5-105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
校准功能 | 有,1 点 | |
输入 | 电导率电极 | 8 针mini DIN 接口 |
溶解氧/ 温度模块(订货号:VSTAR-RD) | |||
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO 荧光法溶解氧探头 | |
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0-90mg/L |
分辨率 | 0.1,0.01 | ||
相对精度 | ±0.2 | ||
饱和度% | 测量范围 | 0-600% | |
分辨率 | 1,0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
RDO 荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0-50mg/L |
分辨率 | 0.1,0.01 | ||
相对精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L) ±0.2mg/L(8-20mg/L) 读数的10%(20-50mg/L) | ||
饱和度% | 测量范围 | 0-500% | |
分辨率 | 1,0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
大气压自动补偿范围 | 450.0-850.0mmHg | ||
盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0-45ppt | ||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、零点进行校准 | ||
温度 | 测量范围 | 0-50℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
校准功能 | 有,1 点 | ||
输入 | 溶解氧探头 | 9 针mini DIN 接口 |
订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
VP-01 | VERSA STAR pH测量仪 | VERSA STAR 主机,pH/ 温度模块,8102BNUWP 超级ROSS pH 电极,096019 搅拌器,810199ROSS 溶液套装(pH4、7、10 缓冲液各475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),电极支架,电源适配器 |
VPI-01 | VERSA STAR pH/ISE(离子浓度)测量仪 | VERSA STAR 主机,pH/ISE/ 温度模块,8102BNUWP 超级ROSS pH 电极,927007MD 温度探头,096019 搅拌器,810199ROSS 溶液套装(pH4、7、10 缓冲液各475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),电极支架,电源适配器 |
VPL-01 | VERSA STAR pH/LogR 测量仪 | VERSA STAR 主机,pH/LogR 模块,8220BNWP ROSS 微量复合pH 电极,927007MD 温度探头,810199ROSS 溶液套装(pH4、7、10 缓冲液各475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),810007ROSS 电极填充液5×60mL,电极支架,电源适配器 |
VC-01 | VERSA STAR 电导率测量仪 | VERSA STAR 主机,电导率/ 温度模块,013005MD 电导率电极(K=0.475),011007 电导率标准液1413μS/cm(5×60mL),电极支架,电源适配器 |
VD-01 | VERSA STAR 溶解氧测量仪 | VERSA STAR 主机,溶解氧/ 温度模块,083005MD 极谱式溶解氧探头,080513 维护套件,970802BOD 搅拌器,电极支架,电源适配器 |
VM-01 | VERSA STAR pH/ISE(离子浓度)/ 电导率/ 溶解氧测量仪 | VERSA STAR 主机,pH/ISE/ 温度模块,电导率/ 温度模块,溶解氧/ 温度模块,8157BNUMD 超级ROSS 三合一pH/ATC 电极,013005MD 电导率电极(K=0.475),083005MD 极谱式溶解氧探头,096019 搅拌器,080513 维护套件,970802BOD 搅拌器,810199ROSS 溶液套装(pH4、7、10 缓冲液各475mL,储存液,清洗液,电极储存瓶),011007 电导率标准液1413μS/cm(5×60mL),电极支架,电源适配器 |
赛默飞世尔科技Orion Star A 便携式多参数测量仪是现场测量的最佳选择。大屏幕LCD 显示,可让您快捷地得到测量信息。可单独显示某通道的测量结果和温度,也可同时显示三个通道的信息。附带的电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精确的测量结果。
仪表护套含支架可立于平面上,或缚在皮带上。
便携套装包含护套,防滑设计并带有电极插槽,便于携带各种电极。
pH | 测量范围 | -2.000-20.000 |
分辨率 | 0.1,0.01,0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | 最多5 点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP 模式 | 有 | |
离子浓度 | 测量范围 | 0-19999 |
分辨率 | 最多3 位有效数字 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
单位 | ppm,M,mg/L,%,ppb 或无单位 | |
校准点 | 最多5 点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
校准功能 | 线性校准,可选择非线性自动空白,低浓度测量稳定性 | |
电导率 | 测量范围 | 0.001μS/cm-3000mS/cm |
分辨率 | 最小0.001μS/cm 或四位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | |
温度补偿类型 | 线性(0-10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | |
电极常数范围 | 0.001-199.9 | |
校准点 | 最多5 点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
电阻率 | 测量范围 | 2Ω · cm-100MΩ · cm |
分辨率 | 2Ω · cm | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 |
测量范围 | 0.01-80.0psu;0.01-42ppt 海水 | |
分辨率 | 0.01 | |
相对精度 | ±0.1 | |
TDS | 测量范围 | 0-200ppt |
分辨率 | 4 位有效数字 | |
相对精度 | 读数的0.5% | |
TDS 因子范围 | 线性0.01-10.00,默认0.49 |
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO 荧光法溶解氧探头 | |
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0-90mg/L |
分辨率 | 0.1,0.01 | ||
相对精度 | ±0.2 | ||
饱和度% | 测量范围 | 0-600% | |
分辨率 | 1,0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
RDO 荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0-50mg/L |
分辨率 | 0.1,0.01 | ||
相对精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L) ±0.2mg/L(8-20mg/L) 读数的10%(20-50mg/L) | ||
饱和度% | 测量范围 | 0-500% | |
分辨率 | 1,0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
大气压自动补偿范围 | 450.0-850.0mmHg | ||
盐度校正系数 | 当同时使用电导率电极时可自动盐度补偿,或手动;0-45ppt | ||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler 滴定、零点 | ||
温度 | 测量范围 | -5-105℃(RDO 为0-50℃) | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
校准功能 | 有,1 点 | ||
数据存储 | 数量 | 5000 条,符合GLP 标准 | |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | ||
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | ||
输入 | pH/ISE 电极 | BNC,参比电极接口 | |
电导率电极或ATC 探头 | 8 针mini DIN 接口 | ||
溶解氧探头 | 9 针mini DIN 接口 | ||
输出 | RS232 接口,USB 接口 | ||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | |
AA 电池 | 4 节 |
订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
520M-01A | Star A 便携式多参数pH/ISE(离子浓度)/ 电导率/ 溶解氧测量仪 | A329 pH/ISE/ 电导率/ 溶解氧主机,8107UWMMD ROSS 三合一pH/ATC 电极(3 米线缆),013010MD电导率电极(3 米线缆,K=0.475),087010MD RDO 溶解氧探头(3 米线缆,带不锈钢沉降套和校准套、电极帽),910410 pH4.01 缓冲液10 袋,910710 pH7.00 缓冲液10 袋,911010 pH10.01 缓冲液10袋,810001 ROSS 电极储存液475mL,01100710 电导率标准液1413μS/cm 10 袋,911110 润洗液10 袋,仪表护套(带电极固定器),便携箱,4 节AA 电池 |