Search Thermo Fisher Scientific
在培养基制备环节,传统操作往往会需要至少140分钟,而Thermo Scientific Oxoid干袋培养基,实现了15-20分钟自动化配置20L培养基,简化流程、节省成本。在检测计数阶段,经过AOAC认证的SureTect 系统可实现单步增菌,简洁的裂解和PCR实验步骤,并能在同一运行中检测多个目标,提高效率,完成快速检测。在微生物富集阶段,Pathatrix微生物富集系统可通过磁珠富集处理大体积样品,大幅度提升检出率。下载赛默飞微生物检测解决方案流程图>