制药挤出机用于药物输送系统和产品
开发新药时,缩短产品上市时间、减少昂贵活性药物成分 (API) 的浪费并尽可能降低开发成本可为药品制造商带来明显的竞争优势。Thermo Scientific 制药挤出机和相关分析仪器可以缩短从可行性研究到生产的过程,并有助于克服药物配方挑战。
制药挤出技术
共混和挤出技术已用于药物生产长达几个世纪,并已成为一种有价值的新型药物配方工具,因为它们可以提高难溶 API 的溶解度和生物利用度,从低效的批量处理过渡到连续制造,并生产出注射式植入物等新型药物输送系统。
药物配方开发
制药挤出技术是一种多功能工具,可用于口服固体剂型的配方和开发以及新型药物输送系统的开发。
通过制药挤出技术提高溶解度和生物利用度
在美国和欧洲上市的药物中,90%的新型分子和约40%排名靠前的固体口服药物的溶解度普遍较低。热熔挤出技术可在分子水平上将 API 与不同高分子赋形剂混合,形成不同的固体分散体,从而有助于克服这一挑战。这些分散体的物理和化学特性在结合了增溶性赋形剂后,可延长药物有效期,减小粒径,并提高生物利用度。
使用制药挤出机连续制粒
片剂和胶囊剂是较常见的药物剂型,而制粒是这两种剂型生产中的重要加工步骤。传统做法是制药厂商批量生产出这类口服剂型,这种方法需要耗费大量人力,易出错且产量低。双螺杆挤出机是一种可连续运作的快速高剪切密炼机。当该工艺处于稳定状态时,无需人工干预,在线监测即可确保如一的高产品质量。
使用制药挤出机生产新型药物传输系统
新型药物传输系统可通过提供靶向性更强的操作模式,帮助提高患者的依从性并减少副作用。用于避孕的注射式植入物、透皮贴剂、口腔分散膜剂和柔性阴道环均是使用制药挤出技术生产的前沿药物传输系统,但这些只是此类前沿药物传输系统的一些例子。
制药挤出机功能
符合 GMP 和监管要求的灵活制药挤出技术
Thermo Scientific 制药挤出机广泛用于从研究到生产的各个药物开发阶段。有广泛的符合所有相关 GMP 和监管要求的文档可为我们仪器的技术优势提供支持。 这些文档包括材料证书和表面测量结果、线路图和校准方案、FAT/SAT 方案以及仪器安装认证/操作认证 (IQ/OQ) 的服务支持。所有挤出机均支持遵循 21 CFR 第11部分的要求,并提供批量记录和测试方案选项,适用于商业生产。
深入了解制药生产中热熔挤出 (HME) 技术的未来
"与喷雾干燥不同的是,热熔挤出 (HME) 还是一种无溶剂的工艺。这使得 HME 成为处理溶剂中不稳定化合物的理想选择。"
制药挤出机可节省空间和时间
Thermo Scientific Pharma 24 双螺杆挤出机是一款紧凑型仪器,所需空间远小于通量相当的同类挤出机。Thermo Scientific Pharma 11 双螺杆挤出机占用空间小,可轻松用于实验室手套箱中。
我们所有型号的制药挤出机均配有水平对开式机筒,这些机筒可以打开,便于清洁和工艺检查。工艺流程停止时,可轻松查看机筒内部,从而更快速地完成工艺优化和系统维护。
在热熔挤出和制粒之间轻松切换
我们提供多种配件和下游设备,能够在研发和商业规模生产环境中实现高度灵活的应用设置。我们所有的制药挤出机均可在热熔挤出和双螺杆制粒工艺之间切换,从而扩大了一台仪器上可实施的应用范围。
轻松扩大挤出工艺规模
规模扩大成功与否取决于生产级挤出机上采用的材料加工工艺与较小实验室级挤出机上采用的工艺是否相同。总的说来,这意味着挤出机内材料的停留时间必须相同——既支持同时进行熔融和密炼,又可避免降解。Thermo Scientific 的所有平行双螺杆挤出机都特意采用几何尺寸相似的螺杆。这有助于按照科学方法将实验室工艺转化为生产工艺,并避免中间步骤。
制药挤出仪器
我们的制药双螺杆挤出机在从实验室到生产线的过程中可提供具有适当材料通量的灵活共混配置。我们的仪器符合有关产品接触部件材料的 GMP 法规,同时还提供有广泛的资格认证文件以及符合 CFR 21 第11部分要求的软件。
Pharma 11 双螺杆挤出机
使用 Thermo Scientific Pharma 11 双螺杆挤出机进行挤出和制粒工艺可节省材料并提高劳动效率。通量水平可从 20 g/小时到高达 2.5 hg/小时不等,从而使仪器既可适用于研发工作,又可适用于小规模商业生产。对于小规模商业生产,其符合行业标准的 PLC 使其易于集成到现有的过程控制系统中。
还可提供符合 21 CFR 第11部分要求的支持以及批次报告/审计跟踪选项。
Pharma 16 双螺杆挤出机
使用 Thermo Scientific Pharma 16 双螺杆挤出机可快速开发药物配方
并采取连续加工方法。优化药物工艺开发参数比传统分批工艺省时省力。只需少量昂贵的 API 和赋形剂,即可将在 Pharma 16 挤出机上开发的工艺扩大到更大的 Thermo Scientific 挤出机上。
Pharma 24 双螺杆挤出机
Pharma 24 双螺杆挤出机可同时提供热熔挤出和双螺杆制粒工艺,是药物研发和生产中进行连续加工的理想选择。Pharma 24 挤出机只需使用较小的洁净室面积,具有一致和可控的加工过程以及更短的产品换线时间,能够按需生产,尽量降低按比例扩大的风险并提供可靠的清洁能力。