火炬烟囱排放监测
快速在线监测火炬气
火炬烟囱会排放过量无法回收或再循环利用的碳氢化合物气体。这类混有蒸汽和/或空气的气体在火炬系统中燃烧,产生水蒸气和二氧化碳。越来越多的国家和地方政府机构要求加工企业监测自身烟囱和火炬产生的各种排放物,以减少进入大气的污染物量。
美国环境保护署 (EPA) 发布了《炼油业行业法规》(RSR) 40 CFR Part 63 修正案以控制火炬烟囱排放;要求炼油厂必须使其火炬烟囱排放符合新的第 63.670 条款规定的“火炬烟囱控制设备的要求”。
新要求规定了五条火炬工作限制:
  1. 燃烧区净热值 (NHVCZ)
  2. 稀释净热值 (NHVdil)
  3. 火炬头出口速度
  4. 具备引燃火焰
  5. 基于15分钟的阻塞周期,规定 NHVCZ 最低运行限值为 270 BTU/scf。
可以通过测量排放气体的净热值 (NHVVG) 来计算 NHVCZ,从而使火炬气体分析满足任何合规性策略的要求。如果 NHVCZ 接近 270 BTU/scf,则必须添加其他气体燃料(例如丙烷或天然气)。接着需要向火炬中添加蒸汽,以避免产生可见排放物。火炬气体分析给加工行业提出了一系列挑战。
推荐火炬烟囱排放监测分析仪
通过在线质谱仪测量火炬气流:
 Thermo Scientific Prima PRO 过程质谱仪 是全球顶级的在线质谱仪,可在恶劣的生产环境中可靠运行。过程质谱仪可进行准确、快速的多组分分析,特别适合测量火炬气流。
  • 扫描扇形磁场技术,可实现快速、灵活、精确的多组分分析。在短短数秒间报告所有火炬气流成分浓度结果。
  • 32端口或64端口快速多流道采样器 (RMS) 可快速、可靠地监测火炬或过程流道中的多个采样点。
  • 仪器性能由世界著名的测试实验室 Effectech UK 独立评估。
  • 扇形磁场技术可抵御污染,并且可以在全自动校准条件下运行数月。
火炬气流总硫分析:
Thermo Scientific SOLA iQ 火炬分析仪基于 SOLA II 火炬分析仪的成功成果,采用独特的脉冲紫外荧光 (PUVF) 技术和成熟的高温分解系统。
  • 两套完全独立的校准范围,可实现从 ppm 级别到100%浓度的总硫分测量。
  • 自动切换量程,以确保在燃烧过程中连续测量。
  • 拥有成本低,燃烧仅需空气。
  • 直观的彩色触摸屏用户界面,搭载全面的在线诊断功能和广泛的用户自定义配置 I/O。
使用 Prima PRO 过程质谱仪监测火炬气体
Prima PRO 过程质谱仪可快速提供准确的工厂烟囱多组分分析结果。
环境监测产品支持和备件
产品支持和备件
赛默飞世尔科技服务解决方案是您的产品生命周期的关键组成部分。这些综合解决方案用以确保您的设备处于最佳运转状态。
与赛默飞世尔科技合作,您可以与工程师直接交流,他们在设备制造工厂中接受过专业培训。我们会配置为您的设备特别设计的备用零件。我们的专家服务团队是您产品生命周期的一个重要的组成部分。