Petroleum and natural gas analysis
石油勘探开采
石油样品非常复杂,其生物标记物含量相对较低,采用多级质谱或高分辨质谱可以帮助完成石油标记物的定性定量分析。石油产品及加工、精炼过程中的烃类、醇类、醚类等成分主要采用气相色谱分析,而石油及制品中的添加剂、卤素和金属元素等需要通过液相色谱、燃烧-离子色谱法和电感耦合等离子光谱等进行分析。赛默飞可为这些提供完整解决方案。
石油和天然气检测工作流程
根据工艺、基质、应用领域和目标分析物选择适用的产品。
上游
勘探与生产
中游
运输与贸易交接
下游
精炼、石油化工和能源
天然气和凝析油
能量含量(BTU)、DHA、SIMDIS、H2S/有机硫化物
GC, GC/MS
硫、金属
ICP-OES
F, Cl, S
Combustion IC
原油
 RGA, DHA
GC, GC/MS
生物标志物
GC-HRMS
H2S, CO2, NOX
GC
含氧化合物、芳烃
GC, GC/MS
SIMDIS
GC, GC/MS
F, Cl, S
Combustion IC
BTEX*, 多环芳烃
GC, GC/MS
 S, 金属 | 多环芳烃
ICP-OES | HPLC, GC
LIMS 用于所有工艺步骤
*苯、甲苯、乙苯、二甲苯
石油生物标志物分析
回顶部
由于石油生物标志物其特征、稳定的结构而具有独到的溯源意义,它们被广泛应用于指示生源输入、母质类型、沉积环境,并作为油气源对比、运移、生物降解、描述油藏流体非均值性等方面的评价和研究指标。同时,它们在地质演化过程中的一定变化,如构型异构化、重排、芳构化、侧链断裂等,又使得它们成为灵敏的成熟度及沉积速率、热历史评价的指标。
典型应用:采用赛默飞三重四极杆气质可分析原油中甾烷、萜烷和三萜烷等石油生物标志物(  AN 10261 Analysis of Molecular Fossils- Crude Oil Steroid Biomarker Characterization Using Triple Quadrupole GCMSMS)
油气地质研究-稳定同位素分析
回顶部
稳定同位素技术可用于分析油气地质研究领域中大部分样品(如天然气、原油、烃源岩、水、干酪根、岩矿等样品中的碳(13C/12C)、氢( 2H/1H)、氧( 18O/16O )、氮(15N/14N )、硫(34S/32S)同位素。 这些同位素信息将用于判断天然气、原油的成因类型,进行油/气/源对比,为油气的勘测提供重要依据。
目前主要用到的技术手段为同位素质谱仪IRMS,与元素分析仪联用(EA-IRMS)或气相色谱接口联用(GC-IRMS);前者用于分析总体或提纯后的单体物质中的CNOHS信息,后者用于分析多烃单体成分的CNHOS同位素信息,二者互相补充。
oil-gas-testing-pic2-170823
oil-gas-testing-pic3-170823
oil-gas-testing-pic4-170823
石油开采:驱油体系中磺酸盐的测定
回顶部
石油磺酸盐是目前最常用的三次采油用表面活性剂,采用Thermo U3000系列液相色谱仪和Acclaim surfactant C18 色谱柱对石油磺酸盐进行分析,采用的CAD检测器为液相通用性检测器,即对表面活性剂等非紫外吸收物质也具有高灵敏度,Acclaim surfactant C18色谱柱中不同碳数目和分子量的磺酸盐呈现出一系列的色谱峰,且各色谱峰之间分离度良好。