能源转型是全球能源发展趋势,清洁、高效、安全、可持续的能源新体系对质量要求、提高效率以及环境友好提出更苛刻需求。赛默飞卓越的全流程方案可助力石油、天然气及煤化工勘探开采、生产过程控制、生产工艺优化、生产安全保障到数据管理,以及工业“三废”监管等不同领域应用,更能为天然气、炼厂气、高纯气体等复杂样品分析提供定制化GC方案,领先的技术和完善的解决方案助力实验室提效增能,同时帮助能源化工产业立足环境友好实现高质量发展。
当石油天然气检测遇上全流程方案,您的难题还存在吗?
赛默飞世尔科技作为全球领先的科学仪器公司,能够提供从石油勘探、化工炼制到“三废”检测的全流程解决方案,结合强大的实验室信息化管理平台,为石油和天然气的炼制与检测提供强大支持。
参与互动即可领取“石油和天然气检测”方案,还可赢取精美礼品哦~
马上体验
GC定制化解决方案,70页超强干货
涵盖了天然气、炼厂气、合成气、油气加工产品和高纯气体分析,为客户提供完整解决方案。
  石油化工       天然气工业
  高纯气体       煤化工
  其他行业
下载方案
定制化GC方案案例展示
天然气、炼厂气、汽油中氧化物以及烃类组成、变压器油、过程气体、高纯气体等样品组分非常复杂,需要多检测器及强大的阀系统支撑的定制化GC方案。
传统乙烯、丙烯中不凝气体通常需要三个方法分析:GB/T 3393-2009、GB/T 3394-2009、GB/T 3396-2002,需要3台仪器来完成,由于方法中使用TCD 分析个位数ppm级的无机气体,灵敏度及重复性均非常差;氧气分析使用了微量氧分析仪,操作繁琐。
赛默飞的解决方案依据ASTM D8098-2017标准,使用PDD高灵敏度检测器,一次进样完成乙烯、丙烯中痕量H2, O2, N2, CH4, CO, CO2分析,除了分析乙烯、丙烯,此方案还可以分析H2,O2,Ar,N2,He,Ne,Ar,Ke,Xe等高纯气中的痕量杂质,检出限小于50ppb。
下载方案
基于赛默飞特色Trace 1300系列气相色谱,可拓展至第四通道,用于炼厂气C6以上重烃类组分及痕量氧化物的分析,实现一次进样一次检测4通道同时分析。
下载方案
传统乙烯、丙烯中不凝气体通常需要三个方法分析:GB/T 3393-2009、GB/T 3394-2009、GB/T 3396-2002,需要3台仪器来完成,由于方法中使用TCD 分析个位数ppm级的无机气体,灵敏度及重复性均非常差;氧气分析使用了微量氧分析仪,操作繁琐。
赛默飞的解决方案依据ASTM D8098-2017标准,使用PDD高灵敏度检测器,一次进样完成乙烯、丙烯中痕量H2, O2, N2, CH4, CO, CO2分析,除了分析乙烯、丙烯,此方案还可以分析H2,O2,Ar,N2,He,Ne,Ar,Ke,Xe等高纯气中的痕量杂质,检出限小于50ppb。
下载方案
基于赛默飞特色Trace 1300系列气相色谱,可拓展至第四通道,用于炼厂气C6以上重烃类组分及痕量氧化物的分析,实现一次进样一次检测4通道同时分析。
下载方案
我们所关注的能源化工分析领域
石油
天然气
煤化工
勘探开采
能源勘探开采中生物标志物、微量元素等分析至关重要,赛默飞可为勘探开采的关键环节提供解决方案:
  • 石油生物标志物分析
  • 油气地质研究
  • 驱油体系磺酸盐测定
  • 煤中微量元素与成矿研究
了解更多
油品分析
环保法规趋严,对清洁燃料提出烃类等控制要求,而油品中重金属杂质会影响下游加工化学品的质量,因此油品质控至关重要。   
  • 轻馏分油:液化石油气 、汽油 、石脑油;
  • 中间馏分油:煤油、柴油、航空煤油;  
  • 重馏分油:润滑油
炼制加工
组分分析、精炼加工过程及最终产品质量分析涉及有机、无机、离子等不同类型化合物检测,赛默飞提供全方位技术支撑,全面满足法规和企业质控的需求。
  • 工艺气、合成气体分析
  • 高纯气体分析
  • 粗甲醇,甲醇产品分析
  • 油品分析
  • 总硫和总卤含量分析
了解更多
工业“三废”
炼厂废水、废气废渣排放必须遵守相关环境标准。赛默飞可为工业用水处理工程和排放废水、废气和废渣中的阴阳离子、VOCs、金属离子等提供分析方案。
  • 阴阳离子分析
  • VOCs分析
  • 重金属污染物分析
案例:
Determination of Inorganic Anions in Wastewater by Ion Chromatography
了解更多
实验室数字化
针对能源化工领域数据分析量大及多级用户挑战,赛默飞可提供专业实验室数据管理软件,帮助分析实验室降低运作成本,提高工作效率和提高生产力。确保所有电子生成数据的安全性和可追踪性
案例:
What to look for in laboratory software for the oil and gas industry
了解更多
勘探开采
能源勘探开采中生物标志物、微量元素等分析至关重要,赛默飞可为勘探开采的关键环节提供解决方案:
  • 石油生物标志物分析
  • 油气地质研究
  • 驱油体系磺酸盐测定
  • 煤中微量元素与成矿研究
了解更多
油品分析
环保法规趋严,对清洁燃料提出烃类等控制要求,而油品中重金属杂质会影响下游加工化学品的质量,因此油品质控至关重要。   
  • 轻馏分油:液化石油气 、汽油 、石脑油;
  • 中间馏分油:煤油、柴油、航空煤油;  
  • 重馏分油:润滑油
炼制加工
组分分析、精炼加工过程及最终产品质量分析涉及有机、无机、离子等不同类型化合物检测,赛默飞提供全方位技术支撑,全面满足法规和企业质控的需求。
  • 工艺气、合成气体分析
  • 高纯气体分析
  • 粗甲醇,甲醇产品分析
  • 油品分析
  • 总硫和总卤含量分析
了解更多
工业“三废”
炼厂废水、废气废渣排放必须遵守相关环境标准。赛默飞可为工业用水处理工程和排放废水、废气和废渣中的阴阳离子、VOCs、金属离子等提供分析方案。
  • 阴阳离子分析
  • VOCs分析
  • 重金属污染物分析
案例:
Determination of Inorganic Anions in Wastewater by Ion Chromatography
了解更多
实验室数字化
针对能源化工领域数据分析量大及多级用户挑战,赛默飞可提供专业实验室数据管理软件,帮助分析实验室降低运作成本,提高工作效率和提高生产力。确保所有电子生成数据的安全性和可追踪性
案例:
What to look for in laboratory software for the oil and gas industry
了解更多
推荐产品