定量和定性分析
通过出众的灵敏度、6个数量级的动态范围和高选择性全扫描分析实现极可靠的化合物检测。全扫描操作可在分辨率高达240,000(在 m/z 200 时)的情况下进行,实现亚 1 ppm 级的质量精度和低至 ppt 级浓度的全扫描灵敏度。借助该功能,可以将多种筛选和定量方法应用于需要可靠超痕量水平检测的复杂基质。
灵活的数据处理和回顾性分析 
高选择性全扫描分析为高通量污染物检测和食品研究提供了新可能性,包括简单的分析设置、几乎不受限制的范围、高效的自动数据处理和回顾性数据分析。Orbitrap Exploris GC 质谱仪兼具 GC 三重四极杆 MS 的定量能力与 Thermo Scientific Orbitrap 质量分析器技术的全扫描 HRAM 功能,可以提高实验室生产率。
可靠的化合物鉴定
无论您需要确保发运的成品符合质量控制标准、开发新产品还是鉴别疑似污染物,高分辨率气相色谱分离和高灵敏度 HRAM 采集搭配智能鉴定软件均能快速确定您注入的每份样品的成分。
可调整分析范围
系统可与 Thermo Scientific TraceFinder 或 Thermo Scientific Compound Discoverer 软件配合使用,该软件可使用多个常规或精确质量谱库自动鉴定化合物。这些库可以是内部开发的现有谱库、商用谱库(如 NIST 或 Wiley)或官方 Orbitrap GC-MS 库。可以配置一个限制较多的库来缩小非靶向分析范围,也可以使用较大的库或库组合来扩大范围。
快速仪器设置
在数分钟内做好运行样品的准备并确保系统通过自动调谐和校准保持极佳性能。高选择性全扫描分析使您不必再担心方法设置。只需获取并处理您的数据即可解答多种分析问题。
整合的方法
将多种靶向方法整合到一台仪器上,从而提高实验室效率、降低成本并简化操作。方法整合可简化数据处理并灵活地适应不断变化的需求。
探索 Orbitrap Exploris GC 240 MS
体验这款可应对不断变化的化合物鉴定和定量分析要求的系统。进入仪器内部,查看主要特点和功能。
开启虚拟体验之旅
Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪简介
了解 Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪的预期性能。
Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 质谱仪简介
了解 Orbitrap Exploris GC 质谱仪可为您的实验室带来哪些帮助。
Eurofins Hamburg Orbitrap Exploris GC 客户视频
采访 Eurofins Hamburg 的 Frank Neugauer
GC Orbitrap MS 可以为您做什么
赛默飞世尔科技产品营销经理 Dominic Roberts
在线点播观看 
使用 GC-Orbitrap MS 快速定量环境 PBDE
赛默飞世尔科技高级市场营销应用专员 Aaron Lamb
在线点播观看
用于表征电子烟液体的未知发现工作流程
赛默飞世尔科技高级市场营销应用专员 Aaron Lamb
在线点播观看
将环境污染物检测提升到新水平
挪威空气研究所高级科学家 Nicholas Warner 赛默飞世尔科技 GC Orbitrap 产品营销经理 Dominic Roberts
在线点播观看
Custom Image: Double click to configure component
Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪简介
了解 Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪的预期性能。
Thermo Scientific Orbitrap Exploris GC 质谱仪简介
了解 Orbitrap Exploris GC 质谱仪可为您的实验室带来哪些帮助。
Eurofins Hamburg Orbitrap Exploris GC 客户视频
采访 Eurofins Hamburg 的 Frank Neugauer
GC Orbitrap MS 可以为您做什么
赛默飞世尔科技产品营销经理 Dominic Roberts
在线点播观看 
使用 GC-Orbitrap MS 快速定量环境 PBDE
赛默飞世尔科技高级市场营销应用专员 Aaron Lamb
在线点播观看
用于表征电子烟液体的未知发现工作流程
赛默飞世尔科技高级市场营销应用专员 Aaron Lamb
在线点播观看
将环境污染物检测提升到新水平
挪威空气研究所高级科学家 Nicholas Warner 赛默飞世尔科技 GC Orbitrap 产品营销经理 Dominic Roberts
在线点播观看
Custom Image: Double click to configure component
部件号说明价格(美元)
BRE725537Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪索取报价 ›
BRE725540Orbitrap Exploris GC 质谱仪——分辨力30,000,无 MS/MS索取报价 ›
BRE725541Orbitrap Exploris GC 质谱仪——分辨率60,000,无 MS/MS索取报价 ›
BRE725542Orbitrap Exploris GC 质谱仪——分辨率30,000,带 MS/MS索取报价 ›
BRE725543Orbitrap Exploris GC 质谱仪——分辨率60,000,带 MS/MS索取报价 ›
* 必填字段