代谢组学数据分析–将复杂代谢组学数据转化为有意义的结果
将复杂代谢组学数据转化为有意义的结果
代谢组学分析通常涉及大量样本,因而产生复杂的数据输出。为了充分推断出有意义的生物学信息,必须运行大量样本以获得具有统计学意义的分析结果。代谢组学数据分析通常包括峰提取、定量、统计学分析和化合物鉴定。
Thermo Scientific 代谢组学软件专门用于挖掘复杂的 HRAM Orbitrap 数据,将大量数据转化为有意义的结果。
联系我们  接收代谢组学更新  加入社区  咨询专家
精选数据分析类别
代谢组学数据分析包括峰提取、定量、统计学分析、结构鉴定和生物学解析。Thermo Scientific Compound Discoverer 软件解决了将大量复杂的生物样本数据转化为有用信息的挑战。Compound Discoverer 软件结合强大的可视化工具,使您能够快速找到并鉴定重要的差异化合物。
可靠的小分子未知化合物鉴定和结构解析可能非常费时费力。Thermo Scientific Mass Frontier 软件可简化这一挑战,在将数据转换为鉴定结果时使用最优质、全面的实际采集的谱图库和碎片库提供更好的鉴定结果。
Thermo Scientific LipidSearch 软件可处理 HRAM Orbitrap 和 SRM 三重四极杆数据,用于细胞脂质的自动鉴定和定量。它还将复杂数据自动整合至报告中,从而显著缩短数据分析时间。
Thermo Scientific TraceFinder 软件使未知物筛查和靶向代谢物定量这些具有挑战性的分析步骤变得更简单、快速和高效。它是可以与 Thermo Scientific 定量质谱仪(HRAM Orbitrap 和三重四极杆)全系列质谱产品配套使用,并且是具有开发方法、采集数据、处理数据和生成报告多种功能的唯一软件。
资源