Search Thermo Fisher Scientific
使用由 Life Technology 核受体专家团队校验的细胞系分析化合物作为完全或部分激动剂或拮抗剂的功效。
Life Technology 以两种细胞状态提供基于细胞的 NR 检测:
分裂停滞的非分裂细胞,用于“按板”检测、分裂细胞,适合大规模筛选。
请参见我们的验证数据,以了解有关优化检测条件、DMSO 耐受性、底物上样时间和已知激动剂和拮抗剂的药理特性的完整描述。请参见我们的客户方案,以获取有关所提供的材料以及需要但未提供的材料的完整列表。
如果您没有找到要选的靶标或检测形式,请联系我们。
靶标和别名 | Accession Number | 分裂停滞细胞货号 | 分裂细胞货号 | 验证数据 | 客户方案 | 供应情况 SelectScreen® 服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
AR (AR/NR3C4) | NP_036634 | K1698 | X | |||
ER α (ERA/ESR1/NR3A1) | NP_000116 | K1393 | K1688 | X | ||
ER β (ERB/ESR2/NR3A2) | NP_001428 | K1399 | K1689B | X | ||
ERR α (ERR1/ESRRA/NR3B1) | NP_004442 | K1421 | K1702 | X | ||
FXR (NR1H4) | NP_005114.1 | K1397 | K1691B | X | ||
GR (NR3C1) | NP_000167 | K1391 | K1687 | X | ||
GR (NR3C1) | 全长内源性 GR | K1641B | † | |||
LXR α (LXRA/N41H3) | NP_005684 | K1401 | K1692 | X | ||
LXR β (LXRB/NR1H2) | NP_009052 | K1415 | K1699 | X | ||
MR (NR3C2) | K1409 | K1696 | X | |||
PPAR α (PPARA/NR1C1) | NP_005027 | K1875** | † | |||
PPAR δ (PPARD/NR1C2) | NP_006229 | K1395 | K1690 | X | ||
PPAR γ (PPARG/NR1C3) | NP_005028 | K1419 | K1701 | X | ||
PR (PGR/NR3C3) | NP_000917 | K1403 | K1693 | X | ||
RAR α (RARA/NR1B1) | NP_000955 | K1387 | K1685 | X | ||
RAR β (RARB/NR1B2) | NP_000956 | K1407 | K1695 | X | ||
RAR γ (RARG/NR1B3) | NP_000957 | K1559 | K1763 | X | ||
RXR α (RXRA/NR2B1) | NP_002948.1 | K1411 | K1697 | X | ||
RXR β (RXRB/NR2B2) | NP_068811 | K1405 | K1694 | X | ||
TR α (THRA/NR1A1) | NP_955366.1 | K1385 | K1684 | X | ||
TR β (THRB/NR1A2/T3RB) | NP_000452.2 | K1389 | K1686 | X | ||
VDR (NR1I1) | NP_000367 | K1417 | K1700 | X |
* K1641 - 使用 MMTV-bla HeLa 细胞背景的内源细胞系
** K1875 - 消耗性细胞,类似于分裂停滞细胞,但用 BacMam 试剂转导
† 可通过定制服务进行分析,如需更多信息,请联系 discoveryservices@invitrogen.com
仅供科研使用,不可用于诊断目的。