使用质谱仪进行完整蛋白质表征
使用质谱仪进行完整蛋白质表征
必须对生物治疗药物进行全面表征,以满足监管机构设定的安全标准,并帮助确保蛋白质类药物的疗效。 使用液相色谱 (LC) 和质谱 (MS) 联用进行完整蛋白质分析,有助于了解蛋白质的准确质量及其异构体的相对丰度。 高分辨率高质量精度(HRAM)仪器分析使这些复杂异质蛋白类生物治疗药物的分析得到了显著提升。 HRAM 与功能强大的数据反卷积算法相结合,有助于蛋白修饰的结构确认和准确鉴定。
完整质量分析和天然质谱分析
在药物开发和生产的所有阶段都需要进行生物治疗药物表征。 在药物开发过程中,液相色谱–质谱 (LC-MS) 方法可用于在结构上表征通过细胞系产生的单克隆抗体(mAb) 。 其主要目的是确定哪些单克隆细胞群可产生针对特异性抗原的高保真、高活性 mAb。 完整生物制品分析在整个制造业中持续用于评估批次发布的纯度和异质性特征。
可采用多种分析方法来评估完整的生物治疗药物分子。 在简短脱盐步骤之后进行 MS 分析,可获得关于准确蛋白质量和异质性的信息,此信息对于各种糖型和蛋白质变体的定量分析十分重要,也是治疗药物配方和储存需要重点考量的因素。 在还原和/或消化之后,即可在亚单位水平对生物治疗药物进行分析。 治疗性抗体亚单位分析有助于对其重链和轻链进行精确的分子量分析,而进一步的自上而下分析可进行序列确认。
在天然或接近天然的条件下进行蛋白分析可降低电荷状态值,从而能在更高的 m/z 范围内以更清晰的空间分辨率来检测 mAb。 例如,天然质谱条件还可以保留在结构上至关重要的非共价键,这些键对于分析半胱氨酸结合的抗体药物偶联物(ADC)可能很有必要。
特色完整蛋白质分析学习内容
海报视频
请关注质谱分析专家 Stephane Houel 博士,他在美国药学科学家协会 (AAPS) 会议上展示了这份关于使用完整蛋白质质谱分析表征抗体药物偶联物的海报。
海报视频
请关注生物制药色谱分析专家 Shanhua Lin 博士,她在 HPLC 2016 会议上论述了一份海报,该海报详细介绍了用于抗体亚单位表征的新方法。
海报资料
海报视频
请关注色谱分析专家 Shane Bechler 博士,他展示了一种利用质谱系统从快速、可重现工作流程的高盐溶液中快速纯化治疗性蛋白的简单方法。
完整蛋白质分析文献库
未找到与您输入条件相匹配的记录
应用类型标题产品聚焦
ADC应用资料使用疏水作用色谱对半胱氨酸键合的抗体-药物偶联模拟物进行高分离度分离化学品和耗材
ADC海报资料使用新型疏水作用色谱 (HIC) 柱分析单克隆抗体和抗体-药物偶联物化学品和耗材
ADC应用资料使用集成式微流体毛细管电泳和质谱系统快速筛选完整抗体和抗体-药物偶联物生命科学质谱仪
ADC海报资料使用具有高质量范围的组合型四极杆-Orbitrap 质谱仪对半胱氨酸键合的抗体-药物偶联物进行完整表征生命科学质谱仪
ADC海报资料使用具有高质量范围的组合型四极杆-Orbitrap 质谱仪对半胱氨酸键合的抗体-药物偶联物进行完整表征生命科学质谱仪
ADC海报资料通过抗体聚糖设计的抗体药物偶联物的 Orbitrap 质谱表征生命科学质谱仪
ADC演示文档适用于电荷变异体分析、完整 mAb 分析和 DAR 测定的新型色谱工作流程工作流程
ADC网络讲座攻克 ADC 生物分析中的难题MSIA
ADC案例研究为药物发现和开发表征治疗性蛋白工作流程
片段分析应用资料使用超大孔反相色谱法快速分析治疗性单克隆抗体片段化学品和耗材
片段分析应用资料使用反相脱盐柱和高分辨率高质量精度质谱系统(HRAMS)对经过消化的 mAb 进行 LC-MS 分析生命科学质谱仪
片段分析应用资料使用高分辨率 HIC 色谱柱分离 mAb 片段化学品和耗材
片段分析海报适用于监测单克隆抗体变体和去糖基化的自中而下法化学品和耗材
片段分析海报使用 LC/MS/MS 测定 PD 生物标记物——通过高分辨率质谱系统解决灵敏度和通量难题生命科学质谱仪
片段分析海报资料适用于监测单克隆抗体变体和去糖基化的自中而下法(Middle-down)化学品和耗材
完整质量应用资料通过与 Orbitrap 质谱联用的尺寸排阻色谱法分析单克隆抗体及其片段生命科学质谱仪
完整质量应用资料使用体积排阻色谱联合 Orbitrap 质谱仪分析单克隆抗体及其片段生命科学质谱仪
完整质量应用资料使用体积排阻色谱联合 Orbitrap 质谱仪分析单克隆抗体、聚合体及其片段生命科学质谱仪
完整质量应用资料在天然条件下使用台式质谱仪表征单克隆抗体及相关产物生命科学质谱仪
完整质量应用资料适用于生物药物表征的使用挥发性缓冲液的 SEC-MSHPLC / UHPLC
完整质量手册利用质谱法进行蛋白定量: 专用于发现和靶向分析的试剂生命科学质谱仪
完整质量手册Q Exactive BioPharma生命科学质谱仪
完整质量手册利用高分辨率、精确的质谱分析进行靶向蛋白定量生命科学质谱仪
完整质量海报通过 Orbitrap 质谱分析改善完整抗体表征生命科学质谱仪
完整质量海报资料使用台式 Orbitrap 质谱仪表征单克隆抗体和 ADC生命科学质谱仪
完整质量海报资料在天然条件下使用组合型四极杆-Orbitrap 质谱仪对完整蛋白质进行质谱分析生命科学质谱仪
完整质量海报资料在变性和天然条件下使用组合型四极杆-Orbitrap 质谱仪对异质性抗体样品进行全面表征生命科学质谱仪
完整质量海报资料通过超大孔反相柱快速在线脱盐对单克隆抗体进行质谱分析化学品和耗材
完整质量海报资料使用滑动窗口算法分析 LC/MS 完整蛋白数据生命科学质谱仪
完整质量新闻新技术实现了在单一平台上执行全面的生物制药表征工作流程生命科学质谱仪
完整质量网页BioPharma Finder 软件 - Planet Orbitrap生命科学质谱仪
完整蛋白质分析海报资料滑动窗口反褶积参数的优化最大限度提高了 LC/MS 完整蛋白质分析的蛋白鉴定及相关定量分析质量生命科学质谱仪
完整质量海报资料使用耦合到 Orbitrap 质谱仪的微流体芯片电泳和尺寸排阻色谱法对赖氨酸连接的抗体药物偶联物进行完整质量分析生命科学质谱仪
完整质量海报资料毛细管电泳——适用于对抗体和抗体-药物偶联物进行完整质量分析的质谱系统生命科学质谱仪
完整质量案例研究简单、稳健、高质量的完整质量分析—生物相似物生命科学质谱仪
完整蛋白质分析应用简介翻译后修饰的高盐梯度分析 - 脱酰胺基作用监测HPLC / UHPLC
完整蛋白质分析应用资料使用反相脱盐柱对 mAb 进行快速在线脱盐以进行 LC-MS 分析化学品和耗材
完整蛋白质分析应用资料融合蛋白的高分离度分离HPLC / UHPLC
完整蛋白质分析应用资料使用 Q Exactive 台式 Orbitrap 质谱仪对利妥昔单抗进行 LC/MS 分析生命科学质谱仪
完整蛋白质分析应用资料适用于治疗性抗体的配体结合质谱免疫检测 (LB-MSIA) 工作流程: 适用于血浆中完全人源性单克隆抗体生物分析的通用型临床前解决方案MSIA
完整蛋白质分析应用资料反相 C4 聚合物整体柱上的单克隆抗体分析化学品和耗材
完整蛋白质分析应用资料适用于蛋白类生物治疗药物表征的新型综合信息解决方案生命科学质谱仪
完整蛋白质分析应用资料使用 Accucore 150-C4 HPLC 色谱柱对单克隆抗体进行反相分析化学品和耗材
完整蛋白质分析应用资料使用 Vanquish Flex UHPLC 系统对完整治疗性抗体进行反相分离HPLC / UHPLC
完整蛋白质分析应用资料在高分离度 HIC 柱上分离单克隆抗体 (mAb) 氧化变异体化学品和耗材
完整蛋白质分析应用资料通过 pH 梯度离子交换色谱法进行的完整单克隆抗体唾液酸化同源异构体分离化学品和耗材
完整蛋白质分析海报资料使用超大孔反相色谱柱结合 Orbitrap 质谱仪快速分析治疗性单克隆抗体、片段和氧化变异体化学品和耗材
完整蛋白质分析海报资料对完整单克隆抗体进行高温、高通量反相分离HPLC / UHPLC
完整蛋白质分析海报资料使用疏水作用色谱法 (HIC) 分离双特异性 mAb化学品和耗材
完整蛋白质分析海报资料使用疏水作用色谱法 (HIC) 分离双特异性 mAb化学品和耗材
完整蛋白质分析海报资料使用独特的互补性裂解机制组合对生物仿制药和参考产品进行结构表征和鉴别生命科学质谱仪
完整蛋白质分析演示文档使用 RP UHPLC HRAM MS 表征 mAb生命科学质谱仪
完整蛋白质分析技术资料柱温对完整抗体反相色谱分析的影响HPLC / UHPLC
完整蛋白质分析网络讲座在 Q Exactive 平台上对蛋白质进行完整分析生命科学质谱仪
完整蛋白质分析白皮书表征治疗性单克隆抗体HPLC / UHPLC
质谱海报资料将生物医药蛋白体积排阻与离子交换色谱分析的传统盐基色谱技术引入高分辨率质谱分析的新型方法工作流程
自上而下海报资料使用 Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 质谱仪优化蛋白质的自上而下分析生命科学质谱仪
完整蛋白质分析视频
CMD SchemaApp code