化妆品和个人护理产品的挤出和混合解决方案
彩色化妆品是一个快速增长的市场,新型创新产品的快速开发提供了独特的优势。而这正是连续加工工艺创造巨大变化之处。
连续运行式双螺杆挤出机有助于大幅缩短粉末型和半固体型睫毛膏、眼线膏和眼影的开发时间。一旦准备好投入生产,连续运行式仪器还消除了批次间差异的风险。
连续运行式双螺杆挤出机为许多应用(包括松散粉末和压缩产品)提供了出色的混合和混炼性能。它们只需一个工艺步骤就能使不同粉末和液体原料形成均匀混合物。加工温度可以在较大范围和不同区域内进行控制,这有助于在加工过程中控制整个混合物的粘度。
用于化妆品和个人护理产品挤出的特色仪器
Pharma 11 Parallel Twin-Screw Extruder
Pharma 16 Twin-Screw Extruder
Pharma 24 Hot Melt Extruder
Twin-screws
轻松调整混合工艺并满足合规性要求
单个可配置的螺杆元件有助于通过交替变换输送区和混合区来设计适合您工艺的混合特性。例如,在一个工艺前期可以通过剧烈混合来分散含单一成分的团块,然后在工艺的后期阶段与(例如)珍珠温和混合。
我们的双螺杆挤出机完全符合 GMP 标准,能帮助您满足世界各地的监管要求。所有工艺参数均以电子方式记录,可形成文档并提交给监管机构。根据工作台大小和生产规模设计的仪器可满足开发和制造工艺中的所有要求。 
了解我们的挤出机产品 ›
Pharma 16 detail
使用 Thermo Scientific Pharma 16 双螺杆挤出机快速开发化妆品配方并采取连续工艺方法。优化工艺开发参数,比分批工艺省时省力,可使用最少量的昂贵原料轻松扩大规模至更大型的 Thermo Scientific 挤出机。 
Pharma 11 Twin-Screw Extruder
使用 Thermo Scientific Pharma 11 双螺杆挤出机进行挤出,可节省材料并提高劳动效率。它只需要少量昂贵原料。这款连续运行式双螺杆挤出机有助于缩短粉末型和半固体型眼部化妆品的开发时间。
彩色化妆品——更快、更好、更具盈利能力!
眼影。睫毛膏。胭脂。消费者希望化妆品中有最新的颜色,所以更快速有效地开发新产品是值得的。了解在连续工艺中通过双螺杆挤出进行混合是如何减少开发步骤,并产生更加均匀一致的最终产品。
阅读应用说明
Color cosmetics