Search Thermo Fisher Scientific
从课堂教学到常规测量再到下一种突破性材料的发现,Thermo Scientific ARL EQUINOX
X 射线衍射仪无旨在满足当今实验室的需求。我们的 X 射线衍射 (XRD) 台式仪器产品组合包括非常适合移动实验室的便携式系统,以及拥有等级分辨率和众多全面功能、特别适合大学和工业环境的型号。我们的 XRD 仪器自带独特的 ARL EQUINOX 弯曲位置敏感检测器,可同时测量广角范围内的所有衍射峰。此外,我们直观的软件还为导出数据提供了快速解决方案,并配备多种选项。
利用我们的 ARL EQUINOX 系列 X 射线衍射仪快速无损地表征几乎所有材料。我们灵活的仪器系列旨在帮助实验室快速找到满足各种研究需求的方法。
Thermo Scientific ARL EQUINOX 100 X 射线衍射仪体积精巧、价格亲民,是专门设计用于 QA/QC、科研和常规 X 射线衍射应用的专用 XRD 仪器。 这一便携式单机台式仪器的占地空间只有传统衍射仪的三分之一,实现了真正的灵活性。它无需外部水冷,且可插入标准电源插座。 这一仪器简化了操作流程,同时不会影响速度或性能。得益于专用的实时检测模式,测量在几秒钟内即可完成。
| Thermo Scientific ARL EQUINOX 1000 X 射线衍射仪是一款操作简便但功能强大的台式 XRD 分析器,您即可体验数据的实时测量。 该款功能强大的 XRD 射线衍射仪设计用于 QA 和常规 X 射线衍射研究,无需维护,操作简单,同时具有高分辨率性能。 操作条件能在软件中保存;实验结束时,生成一份分析报告对操作条件和完成的任务进行总结。配备一个30位自动进样器,EQUINOX 1000 X 射线衍射仪可在批处理模式下无人值守运行。
|
ARL 9900 XRF/XRD 分析仪 | ARL 9900 全水泥分析仪 | ARL 9900 DRI 分析仪 | ARL 9900 Pot Flux 分析仪 |
通过将全部同步和顺序功能集成到一台仪器中,节省资金并实现工业过程中的质量控制。
Thermo Scientific ARL 9900 同步-顺序 XRF 系列可配备创新的 SmartGonio 测角器,从而实现简单、高性价比的配置,或配备通用测角器,以进行更高级、灵活的分析。 多达24个单色器固定通道可确保快速且同步的分析,以满足包括钢、铜、铝、水泥和采矿在内各行业对高精度的要求。
| 通过一次性简易化学及物相分析操作,实现较佳过程控制并节省水泥工厂燃料。
Thermo Scientific ARL 9900 水泥整体分析器结合 X 射线荧光 (XRF) 及 X 射线衍射 (XRD) 技术,可以更好、更全面地对任何给定晶体样品的特征进行分析。 可对各种化合物进行控制,如:生料石英、热料、熟料游离石灰、熟料相,以及水泥混合材料,如:石灰石、GBFS 或火山灰或甚至水泥中的熟料含量。熟料矿相分析可确保熟料品质的一致性,这一点对于高性能混凝土而言非常关键。
| 设计用于通过一次简单操作同时完成化学和物相分析,在直接铁生产过程中实现出色的过程控制。
Thermo Scientific ARL 9900 DRI 分析仪结合 X 射线荧光 (XRF) 及 X 射线衍射 (XRD) 技术,可以更好、更全面地对任何给定晶体样品的特征进行分析。
在 DRI/HBI 过程中,可以像控制铁氧化物一样对各种化合物进行控制,尤其是 FeO 水平、渗碳体、总铁和金属化率。这可确保高性能工艺中至关重要的一致 DRI 质量。
通过样品上方的管防止污染,从而获得可靠结果
| 通过一次简单操作同时完成化学和物相分析,实现对铝电解过程出色的过程控制。
Thermo Scientific ARL 9900 水泥整体分析器结合 X 射线荧光 (XRF) 及 X 射线衍射 (XRD) 技术,可以更好、更全面地对任何给定晶体样品的特征进行分析。
在铝电解过程中,可根据需要对氟石 (CaF2)、锥冰晶石(过剩 AIF3)、冰晶石和刚玉 (α-Al2O3)、总钙和总镁等各种化合物进行控制。这可确保高性能工艺中至关重要的一致电解条件。
通过样品上方的管防止污染,从而获得可靠结果
|
含安全软件包的 Thermo Scientific SolstiX XRD 软件可与全系列 ARL EQUINOX X 射线衍射仪配合使用—使制药公司能够可靠地实现 21 CFR第11部分合规性,同时获得所需的高性能结果。
SolstiX XRD 软件
利用含安全软件包的 SolstiX XRD 软件,为实验室数据及其完整性提供值得信赖的保障。
Thermo Scientific 的 ARL EQUINOX X 射线衍射仪规格齐全,搭配本款安全软件包使用,符合 21 CFR 第 11 部分兼容性的要求。
下表旨在帮助客户比较我们主要的 ARL EQUINOX X 射线衍射仪。
ARL EQUINOX 100 | ARL EQUINOX 1000 | |
产品图片 | ||
适用于常规实验室和研究实验室的独立台式 XRD | 适用于常规实验室和研究实验室的台式 XRD | |
反射模式 | ||
依客户需求的型号 | ||
透射模式 | ||
非常适合台式型号 (通过毛细管) | ||
物相 ID 和 QPA | ||
QA/QC CFR21 | ||
教学 | ||
高低温度 | * | * |
* Anton Paar 腔室 -10°C 至 150°C (BTS 150) 或室温至 500°C (BTS 500) | ||
薄膜 GIXRD | ||
非常适合台式型号 | ||
薄膜 XRR | 根据样品 | |
高分离度 | --- | --- |
低角度 | ~1° 2θ | ~1° 2θ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.