HDI-X-Ray-Fluorescence-XRF-270x195
XRF 基础知识
X 射线荧光(XRF)分析是金属和矿物化学分析 的常规解决方案,基于样品元素组成的特征X射线光谱进行定性和定量分析(从痕量到百分含量)。手持式 XRF 分析仪可以在现场用于即时的元素分析。手持式 XRF 是一款久经考验的工具,适用于需要即时反馈的应用场景,例如废金属回收分析。更高要求的质量保证和质量控制(QA/QC)需要在实验室进行的 XRF 分析,主要分为两种类型:EDXRF 和 WDXRF。
便捷的前端分析工具 EDXRF(能量分散型 XRF)可以轻松快速分析不规则样品,几乎不需要制备样品。同时,WDXRF(波长色散型 XRF)具有出色的灵敏度和极高的分辨率,是一种应用广泛的标准检测方法。
如果您想了解哪种 XRF 分析方法适合您的领域,请咨询我们经验丰富的应用专家团队。
联系我们
什么是 XRF?
X 射线荧光(XRF)分析技术基于初级 X 射线与物质之间的独特相互作用。所有物质都由原子构成,每个原子的中心是一个原子核,由带正电的质子和不带电的中子组成。原子核外由带负电的电子在不同的电子轨道绕核运动。整个原子核处于稳定的基态引入外部能量(例如 X 射线)可以改变其状态。X 射线是波长非常短的光束,具有很高的能量,穿过物质时能量被吸收 – 吸收的量取决于物质组成和密度。
当一束高能粒子与原子相互作用时,其能量大于或等于原子最内层轨道电子的结合能,则该轨道电子将被逐出,从而形成空穴。较高层轨道的电子将向空穴跃迁。这一跃迁过程需要以荧光或次级X射线的形式释放能量,能量的大小即为两个电子层的能级差。
次级 X 射线是元素周期表中各个元素的特征X射线。使用 XRF 技术分析样品时,其中存在的每个元素,都会发射出相对应的特征 X 射线信号。这个光谱也被称为元素的指纹,对于 EDXRF 和 WDXRF 的测定来说至关重要。
获得一个清晰的 XRF 光谱图可能会受到许多因素的影响,例如瑞利散射或康普顿散射、光谱效应、基体效应等。为了确保结果的准确性,经验系数法校准或基本参数法(FP)校准是XRF分析计算非常重要的手段。
在 EDXRF 分析中,通过使用不同的激发条件可以获取到不同元素的特征 X 射线组成的完整的荧光能谱图。您可以填写以下表格后下载我们的EDXRF元素周期表,了解每种激发条件的更多信息。EDXRF 技术专门用于同时对多元素进行定性或定量分析,可以便携使用,也可以在实验室使用。因此,EDXRF 适用于几乎任意形状和大小的样品。
对于高分辨率分析(~15-150 eV)以及较低原子质量元素和稀土分析来说,WDXRF 性能远优于 EDXRF。WDXRF 并不是采集一个完整的光谱,而是通过晶体和一系列光学组件(准直仪、光学编码器和探测器等)将荧光信号分成单独的波长。
EDXRF 和 WDXRF 都是经过验证的可靠的解决方案,在金属和合金制造、石化、法医、食品分析、环境分析等领域发挥着关键作用。
在工作流程中的多个环节了解材料的元素组成,可以帮助您迎接来自市场环境特有的全新挑战。无论是哪种应用,我们提供的产品、服务和技术都可以帮助您了解所关注的材料。我们为您提供适用于以下领域的 XRF 资源:
XRF 产品指南
为过程和质量控制实现定性与定量分析。基于实验室的 XRF 分析系统 适用于所有材料和样品类型。
能量色散型(EDXRF)和波长色散型 X 射线荧光(WDXRF)系统是分析化学家众多工具包中功能最强大的工具,只需按一下按钮,就可以获取到样品的元素组成信息。我们提供灵活的实验室 XRF 解决方案和便携式XRF解决方案,并充分利用这两种方法的优势,满足客户广泛的分析需求。现在这项技术对于地球勘探、材料研究、金属制造、废旧金属回收等众多应用来说都非常重要。
我们提供较为广泛的现场解决方案,包括台式机,便携式以及落地式 XRF,可以独立运行,也可以与其他元素分析技术和结构分析技术结合使用。
在此查看我们的 X 射线完整产品组合 -  样本:XRF 产品系列
下载产品综合 电子书:XRF 实验室技术
ARL PERFORM'X Sequential X-Ray Fluorescence Spectrometer
利用具备样品表面绘图和小光斑分析能力的 X 射线荧光法解决各种应用中的分析挑战。
  • 可分析固体、熔融玻璃、粉末或液体中的元素 Be-Am
  • 动态范围从亚 ppm 至 100%
  • 功率选择
  • 小光斑分析能力低至 0.5 mm
  • 先进的样品绘图功能
ARL OPTIM'X WDXRF Spectrometer
利用波长色散型 X 射线荧光光谱法,应对石油、水泥和炉渣等行业广泛的元素分析挑战。
  • 分析固体、熔融珠、粉末或液体中的 O-Am
  • 为 F-Fe 分析提供最佳灵敏度,用于精确分析水泥、炉渣、陶瓷、长石、玻璃、矿石和矿物
  • 尤其适用于过程控制和一般实验室中的常规应用
  • 较低的功耗,集成式真空泵,最低的现场安装要求
ARL QUANT'X EDXRF Spectrometer
利用强大的 X 射线荧光技术进行任何样品的无损元素分析,完成研究和制造过程中最具挑战性的分析任务。
  • 分析任意形状、类型或组分样品中的元素F-Am
  • 极高性价比的单体XRF解决方案
  • 广泛应用于研发实验室、刑侦鉴定、环境分析、合规性和质量控制实验室
  • 大样品室允许进行多点样品分析
  • 样品可视及光束大小可调
ARL 9900 Simultaneous-Sequential XRF Series
将固定道和测角仪集成到一台仪器,节省了成本并实现对整个生产过程的质量控制。
  • 分析固体、熔融珠或压片样品中的 Be-Am
  • 无与伦比的速度、精度和轻元素灵敏度
  • 测角仪、固定道和 XRD 系统可供选择配置,使其适用于您的应用需求
  • 根据所需的分析速度选择发电机功率
  • 样品可以被安全可靠的装载于X射线管的下方
XRF 精选视频
ARL QUANT’X EDXRF 光谱仪:­为研发实验室和第三方检测实验室提供最广泛样品类型的主量、微量和痕量元素定量分析
ARL OPTIM’X WDXRF 光谱仪:­紧凑的WDXRF 具有顺序式/同时式分析能力,适用于所有未知样品类型的定性和定量分析
ARL PERFORM’X 顺序式 XRF 光谱仪:­利用具备样品表面绘图和小光斑分析能力的 X 射线荧光仪解决各种应用中的分析挑战
ARL 9900 同时式 WDXRF 和集成 XRD 系统适用于全面的元素和结构分析
先进的 ARL PERFORM’X WDXRF 光谱仪: 在 FLUXANA 上的应用
ARL PERFORM’X WDXRF 光谱仪:3D 光谱仪内部动画
XRF 海报 - 快速指南和 WD/EDXRF 元素周期表
XRF downloads - quick guide and periodic poster
我们为您提供 X 射线荧光光谱快速指南海报,其中汇总了 XRF 的基本理论、技术和主要应用,还为您提供能量色散型和波长色散型 XRF 的元素周期表海报。立即免费下载!
下载海报