出色的检测
这些 ICP-OES 系统整合了易于使用的软件和多元素检测技术,远远优于单元素 AAS 分析和多元素微波等离子体技术。
易于使用
标准配置了多种优化设置,使这些仪器成为新入门该技术或需求多元素分析简单解决方案之用户的理想选择。
准确度
新的垂直火炬型设计确保了多种样品类型的高基质稳健性,智能全范围 (iFR) 分析模式可以在一次测量中测量整个波长范围,从而简化方法开发和分析,同时不影响灵敏度或准确度。
 iCAP PRO ICP-OESiCAP PRO X ICP-OES
等离子体视图垂直径向或垂直双向
启动时间1 小时(自关机开始计算)15 分钟(自待机开始计算)
波长范围iFR 模式 167.021 nm - 852.145 nm,具全光谱捕获能力
分辨率 200 nm7 pm
径向和双向射频源1150 W750、1150 或 1350 W
气流控制经过优化的 MFC
等离子气体稳定在 12.5 L/min经过相应优化,稳定在 8.5、12.5 或 14.5 L/min
辅助气体稳定在 0.5 L/min0.5、1 或 1.5 L/min 可选
雾化气体0.3 至 0.8 L/min0 至 1.5 L/min
* 必填字段
Style Sheet for Global Design System