为您的实验室找到合适的 ICP-MS 解决方案
您如何选择单级四极杆、三重四极杆和高分辨率 ICP-MS?观看此视频,帮助您确定适合您实验室的理想解决方案。
食品分析
砷为重金属元素之一,造成的污染问题日益受到重视,许多法规均对砷的限量进行了严格地规定。采用Thermo Scientific Dionex ICS6000 离子色谱分离,以Thermo Scientific iCAP Qc ICP-MS 作为高灵敏度元素检测器,检测从IC 洗脱的砷形态。
  IC-ICP-MS 分析动物源性食品中As 的形态
参考国标
环境分析
六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,皮肤接触可能导致敏感;更可能造成遗传性基因缺陷,吸入可能致癌,对环境有持久危险性。IC 与 ICP-MS 联用分析六价铬,操作较为简便,且检出限更低,可达 0.2 pg/g[1]。
  ICS600 联用 iCAP RQ ICPMS 分析水中的六价铬
相关产品
iCAP RQplus电感耦合等离子体质谱仪
iCAP RQplus 电感耦合等离子体质谱仪
iCAP RQplus电感耦合等离子体质谱仪可进行多元素每周7天24小时不间断连续分析需要,操作简单同时,还能够满足各种级别检测的需要。适用于对定量分析有较高要求和那些日常测试样品量非常大的实验室,比如环境分析、食品质量控制和地矿等行业的相关实验室。满足超痕分析的需要,如对分析有着很高要求的半导体行业等,操作简单便捷。
药物分析
药物产品中杂质现已受到极大关注,不仅是因为特定污染物的遗传毒性,还因为污染物可能对药物稳定性和有效期产生的不利影响。采用 Thermo Scientific™ iCAP™ RQplus ICP-MS 可准确测定微波消解后药物样品中的元素杂质含量。
 采用 Thermo Scientific iCAP RQplus ICP-MS 分析药物产品中杂质元素
相关产品
iCE™ 3500 AAS原子吸收光谱仪
iCE™ 3500 AAS 原子吸收光谱仪
这是一款双原子化器(火焰和石墨炉)的原子吸收光谱仪,可提供真正优异的性能、灵活性和功能。 这款仪器提供了所有 AA 仪器领域中最好的性能,结合了火焰和石墨炉系统,物超所值。 如果您的实验室通常要求超灵敏的检测限和高通量检测能力,那么 Thermo Scientific™ iCE™ 3500 AAS 是您的理想解决方案。
化工分析
采用iCAP Q ICPMS,针对多种类型市售化妆品样品,采用微波消解处理样品,ICPMS法同时测定了样品中的多种金属有害元素,该方法不简单快捷,灵敏度高、分析速度快、消耗样品量少、动态线性范围宽,大大满足了法规的要求,适用于各种种类的化妆品中有害金属元素的测定。
  iCAP Q ICPMS测定化妆品中Be Cr Cd Te Nd Tl As和Pb等有害金属元素含量
相关产品
iCAP™ PRO XP ICP-OES
iCAP™ PRO XP ICP-OES
Thermo Scientific™ iCAP™ PRO XP ICP-OES拥有绝佳性能,在分析高基质样品中的痕量元素时,可获得多元素的高灵敏度检测结果,满足您的数据要求。该系统坚固耐用,所需的实验台空间少,用户维护工作量极小
不同生物样品的定性与定量分析
赛默飞三重四极杆(TQ)ICP-MS 仪器,满足不同生物样品定性和定量分析的需求,既满足灵敏度的需求,也能够消除多原子干扰和同量异位素干扰。
 Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS 精确测定金属和合金中的杂质元素
相关产品
iCAP™ TQ ICP-MS
iCAP™ TQ ICP-MS
研究级微量元素分析性能与常规易用性相结合,Thermo Scientific™ iCAP™ TQ ICP-MS是一种高性能的、具有前瞻性的ICP-MS解决方案。利用三重四极杆(TQ)技术实现简单分析,并提供有惊人的准确度。借助易用的、任何分析师均可操作的、实现技术突破的三重四极杆来扩大应用范围并提高实验室效率。
食品分析
砷为重金属元素之一,造成的污染问题日益受到重视,许多法规均对砷的限量进行了严格地规定。采用Thermo Scientific Dionex ICS6000 离子色谱分离,以Thermo Scientific iCAP Qc ICP-MS 作为高灵敏度元素检测器,检测从IC 洗脱的砷形态。
  IC-ICP-MS 分析动物源性食品中As 的形态
参考国标
环境分析
六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,皮肤接触可能导致敏感;更可能造成遗传性基因缺陷,吸入可能致癌,对环境有持久危险性。IC 与 ICP-MS 联用分析六价铬,操作较为简便,且检出限更低,可达 0.2 pg/g[1]。
  ICS600 联用 iCAP RQ ICPMS 分析水中的六价铬
相关产品
iCAP RQplus电感耦合等离子体质谱仪
iCAP RQplus 电感耦合等离子体质谱仪
iCAP RQplus电感耦合等离子体质谱仪可进行多元素每周7天24小时不间断连续分析需要,操作简单同时,还能够满足各种级别检测的需要。适用于对定量分析有较高要求和那些日常测试样品量非常大的实验室,比如环境分析、食品质量控制和地矿等行业的相关实验室。满足超痕分析的需要,如对分析有着很高要求的半导体行业等,操作简单便捷。
药物分析
药物产品中杂质现已受到极大关注,不仅是因为特定污染物的遗传毒性,还因为污染物可能对药物稳定性和有效期产生的不利影响。采用 Thermo Scientific™ iCAP™ RQplus ICP-MS 可准确测定微波消解后药物样品中的元素杂质含量。
 采用 Thermo Scientific iCAP RQplus ICP-MS 分析药物产品中杂质元素
相关产品
iCE™ 3500 AAS原子吸收光谱仪
iCE™ 3500 AAS 原子吸收光谱仪
这是一款双原子化器(火焰和石墨炉)的原子吸收光谱仪,可提供真正优异的性能、灵活性和功能。 这款仪器提供了所有 AA 仪器领域中最好的性能,结合了火焰和石墨炉系统,物超所值。 如果您的实验室通常要求超灵敏的检测限和高通量检测能力,那么 Thermo Scientific™ iCE™ 3500 AAS 是您的理想解决方案。
化工分析
采用iCAP Q ICPMS,针对多种类型市售化妆品样品,采用微波消解处理样品,ICPMS法同时测定了样品中的多种金属有害元素,该方法不简单快捷,灵敏度高、分析速度快、消耗样品量少、动态线性范围宽,大大满足了法规的要求,适用于各种种类的化妆品中有害金属元素的测定。
  iCAP Q ICPMS测定化妆品中Be Cr Cd Te Nd Tl As和Pb等有害金属元素含量
相关产品
iCAP™ PRO XP ICP-OES
iCAP™ PRO XP ICP-OES
Thermo Scientific™ iCAP™ PRO XP ICP-OES拥有绝佳性能,在分析高基质样品中的痕量元素时,可获得多元素的高灵敏度检测结果,满足您的数据要求。该系统坚固耐用,所需的实验台空间少,用户维护工作量极小
不同生物样品的定性与定量分析
赛默飞三重四极杆(TQ)ICP-MS 仪器,满足不同生物样品定性和定量分析的需求,既满足灵敏度的需求,也能够消除多原子干扰和同量异位素干扰。
 Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS 精确测定金属和合金中的杂质元素
相关产品
iCAP™ TQ ICP-MS
iCAP™ TQ ICP-MS
研究级微量元素分析性能与常规易用性相结合,Thermo Scientific™ iCAP™ TQ ICP-MS是一种高性能的、具有前瞻性的ICP-MS解决方案。利用三重四极杆(TQ)技术实现简单分析,并提供有惊人的准确度。借助易用的、任何分析师均可操作的、实现技术突破的三重四极杆来扩大应用范围并提高实验室效率。
最完整的痕量元素分析仪器
从单元素到多元素分析,检测限从ppm到ppq,是低消耗、高产出的系统,为您提供无可匹敌的易用性和灵活性,同时节省空间,减少气体消耗,让您的痕量元素分析工作一步到位。我们通过痕量元素分析仪器平台开发出了突破性的分析技术,使环境、工业、食品及保健领域的科学家能够更加智能、更快捷地工作,自信、灵活地应对不断变化的要求。
限时优惠
【限时优惠】
1. ICPMS购主机送耗材
2. 购原子吸收主机赠送灯或者石墨管
3. 购ICP主机赠送陶瓷矩管
*
*
*
*
*
您的需求一经证实,即可获赠精美礼品
* 必填字段
Style Sheet for Global Design System